包装食品检验信息
一般要想检测发现食物中的物理污染物就像大海捞针一样。但利用赛默飞的精确可靠的金属探测器和X射线探测系统可以为您的检测作业提供最高的灵敏度,因此您可以在包装食品中找到几乎任何可能的金属和非金属物质。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
分析、检查和控制实验室内和地板上的配料和包装。
果酱,巧克力酱和花生酱这类产品的标准质控方法之一是在其原始容器中测量产品的屈服应力。为了完成这类测试,需要使用桨叶式转子,并将其垂直放入到盛放样品的原始容器中,以免破坏其原始结构。
一般要想检测发现食物中的物理污染物就像大海捞针一样。但利用赛默飞的精确可靠的金属探测器和X射线探测系统可以为您的检测作业提供最高的灵敏度,因此您可以在包装食品中找到几乎任何可能的金属和非金属物质。
在您的生产经营中是否面临多重压力,要求您确保生产的食品或饮料符合客户要求,同时提高工厂的产量和盈利能力?我们可以为您带来帮助。使用我们领先的近红外(NIR)技术可以快速准确地测量水分、脂肪、蛋白质和其他成分。
提供始终如一的优质产品对于保护您的品牌和您的利润毫无疑问是至关重要。 这意味着我们要保证出厂的包装产品的实际重量与标签上的重量相匹配。您是否拥有合适的检重设备保证重量控制可靠?要了解检重秤的工作原理以及最适合您的检查操作,请查阅检重秤和检重作业的实用指南。
您是否拥有合适的食品检验设备,以确保消费者安全并保护您的品牌?X射线检测系统和金属探测器几乎可以在您的包装食品中找到任何可能的异物。要了解它们的工作原理以及最适合您的方法,请阅读食品金属探测和X射线检测实用指南.
获取有针对性的科学应用资料、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于食品微生物学、制造和加工、饮料检测、分析检测和真伪信息。