对宠物食品进行安全检测有助于确保优质无污染的猫狗及其他家庭宠物主粮和零食的一致生产。与其他家庭成员一样,宠物食品产品的食品安全和品牌保护也至关重要。
从粗磨和罐装食品到新鲜制备的主粮、零食,以及有助于宠物免疫、消化和关节健康的补充剂,市面上的宠物食品产品与日俱增。各种规模的宠物食品制造商都需要采用工业检重秤和异物探测技术来帮助确保品牌受到保护,使其安心。
生产者必须针对各种宠物食品类型(干燥、潮湿、液体等)和包装类型,选用合适的食品安全检测设备。与其他消费品一样,包装创新会刺激消费:提高可持续性,醒目地摆放在货架上,或通过电子商务渠道提供装运能力。此外,生产足量的宠物食品来满足消费者的需求意味着要确保高产量。为了保证此类检查的完整性,需要深入地了解检测技术以及宠物消费领域的检查标准指导法规。
管理人类食品生产的监管框架同样适用于宠物食品和零食。然而,美国食品药品监督管理局 (FDA) 法规等政府法规通常范围广泛,涵盖各种风险和加工要求。零售商可以在与其开展业务时需遵守的实施规程中设定更高的标准,通过增加规定来建立更广泛的食品安全框架。零售商实施规程通常以全球食品安全倡议 (GFSI) 为指导。
工厂环境问题还包括可能会影响检查系统的振动或电磁干扰 (EMI) 源。简而言之,从探测技术出发,还需要更全面的方法才能顺利地将系统集成到特定的工厂环境中,从而实现长期可靠的运行。
在考虑检测技术类型和模式时,最佳做法是让检测设备厂商在(尽可能)模拟实际生产环境的情况下进行抽样测试。客户通常将产品送往设备制造商的测试实验室,通过拟采用的检测系统进行此类测试。然后客户会收到测试报告,其中包含有关特定应用的信息,例如产品操作处置细节、污染检测限、检重准确性等。这些信息有助于确定拟采用的系统是否是最适合客户应用的选择,还可以为拟采用的系统设定更详细的期望。