用于内部分析开发的预混液
采用针对内部测定分析开发而优化,适于检测食品、环境和其他含有高浓度抑制剂样品中的 DNA 和 RNA 目标的高效预混液选择,扩增极其复杂的目标。
广受欢迎的 PCR 预混液
微生物检测
Applied Biosystems™ TaqMan™ 环境预混液经过优化,可用于分析环境、食品和其他复杂样品,即使在存在高浓度复杂抑制剂的情况下,也能获得准确的微生物检测结果。
病毒检测
使用专门设计的 Applied Biosystems™ RNA UltraSense™ 一步法定量 RT-PCR 系统,扩增和检测 RNA 病毒和超低丰度转录本。