比较检重秤以了解适合您的系统
检重秤可以为您的工艺带来很多好处,并可提高您的业务效率、可靠性和盈利能力。以下对比表基于常用标准,可协助确定最适合您业务的系统。 如果在确定最适合您需求的系统上需要协助或者您需与专家交流,请单击上面的联系销售按钮。
通用检重秤的比较
Versa Flex Versa Flex GP
Versa
Global VersaWeighGlobal Versa GP
Versa Rx
包装称重范围
10g~3kg;6kg
35g~11kg
10g~3kg 或 10kg
2~300g(松带);10~500g (PWT)
最大产品速率
每分钟 250~500 个
每分钟 500~700+ 个
每分钟 250~500  个
每分钟 250~700 个
精度(符合 R51 国际标准 /手册44的标准偏差)实际结果取决于生产线速度,包装材料、填充物、产品重量和处理过程。
最多 0.125g
最多 0.5g
最多 0.125g
最多 50mg
最大生产线速度
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393 英尺
每分钟 120m/393+ 英尺
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393 英尺
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393+ 英尺
支持的包装类型
硬质(罐头、纸板包装、塑料、玻璃)
软质(塑料、纸、箔)
可配置性(多路输入或输出、传送,远程控制器安装)
传送机传送类型:松带、PWT 或链条
PWT
链条、链条 + 皮带
PWT
松带
通信和统计功能
可配置性(不同的进料、出料、加速阶段等)
与金属探测器或 X 射线系统组合?
干湿应用
D
W+D
W+D
D
多通道可用性
制药检重秤的比较
Versa Flex、Versa Flex GP
Versa Rx
Global Versa GP
包装称重范围
10g~3kg;6kg
2g~5kg;10g~5kg
10g~3kg 或 10kg
最大产品速率
每分钟 250~500 个
每分钟 250~500 个
每分钟 250~500 个
精度
(符合 R51 国际标准 /手册44的标准偏差)
实际结果取决于生产线速度,包装材料、填充物、产品重量和处理过程。
最多 0.125g
最多 50mg
最多 0.125g
最大生产线速度
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393 英尺
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393 英尺
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393 英尺
支持的包装类型
硬质(罐头、纸板包装、塑料、玻璃)
软质(塑料、纸、箔)
可配置性(多路输入或输出、传送,远程控制器安装)
传送机传送类型:松带、PWT 或链条
PWT
松带或PWT
PWT
通信和统计功能
可配置性(不同的进料、出料、加速阶段等)
与金属探测器或 X 射线系统组合?
干湿应用
D
D
W+D
可配置
CFR 21 Part 11 合规
可提供药物验证包
专用检重秤的比较
Versa
Versa Teorema
Versa Rx
包装称重范围
35g~11kg
40g~1.5kg
2~300g; 10~500g
最大产品速率
每分钟 500~700+ 个
每分钟 500~700+ 个
每分钟 250~500 个
精度(符合 R51 国际标准 /手册44的标准偏差)
最多 0.5g
最多 0.25g
最多 50mg
最大生产线速度
每分钟 120m/393+ 英尺
每分钟 120m/393+ 英尺
每分钟 60m/196 英尺至 120m/393 英尺
支持的包装类型
硬质(罐头、纸板包装、塑料、玻璃)
仅罐装或者塑料盘
软质(塑料、纸、箔)
可配置性(多路输入或输出、传送,远程控制器安装)
传送机传送类型:松带、PWT 或链条
链条、链条 + 皮带
滑道
松带;PWT
通信和统计功能
可配置多通道
与金属探测器或 X 射线系统组合?
干湿应用
W+D
W+D
D