样品采集
抽血者用两支灰顶管采集血液,该管应含有防腐剂和抗凝血剂(灰顶管通常用于医学上的葡萄糖测试)。 通常使用氟化钠作为防腐剂。 一支管用于犯罪实验室测试,另一支管则被保存用于该测试的独立性确认目的。 在犯罪实验室,打开一支管将内容物倒入干净的容器中 将一定量的待测血液和作为内标的一种醇(通常为正丙醇)在顶空小瓶中混匀,然后将其卷曲密封。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
生物体液中的酒精度是多少? 无论是从法医学还是从执法人员的角度看,这都是一个合理的问题。
概述: 血液酒精含量(BAC)分析是法医科学中最常见的初步测试之一。 然而,为了执法的目的,血液中的酒精含量被用来定义中毒水平和粗略估计危害程度。 通常通过带有火焰离子化检测器(FID)的顶空气相色谱(GC)进行分析。
方法: 血液中酒精含量最常用克每升(g / dL)表示。 了解如何使用TRACE 1310 GC新的TriPlus 300顶空自动进样器和Chromeleon CDS软件解决方案来确定血液中酒精含量。
结果: 制备甲醇,乙醇,异丙醇和丙酮的校正曲线。 方法重复性采用同一样品连续20次进样时获得的最常见挥发性物质进行测试。
抽血者用两支灰顶管采集血液,该管应含有防腐剂和抗凝血剂(灰顶管通常用于医学上的葡萄糖测试)。 通常使用氟化钠作为防腐剂。 一支管用于犯罪实验室测试,另一支管则被保存用于该测试的独立性确认目的。 在犯罪实验室,打开一支管将内容物倒入干净的容器中 将一定量的待测血液和作为内标的一种醇(通常为正丙醇)在顶空小瓶中混匀,然后将其卷曲密封。
法医实验室每天分析的样品数量,包括样品和质量控制标准,可轻松达到数百个。 样品制备占用的时间通常为实际色谱分析时间的两倍以上。 自动化和加速的有机挥发物测定,可以提高样品周转,并降低每次分析的成本。 系统能够运行许多无人值守分析并安全分类和存储结果是至关重要的。
Thermo Scientific TriPlus 300 顶空自动进样器 为满足所有分析挥发性有机物的实验室需要的快速启动,高生产力和最大灵活性而设计。
配有先进的内置机器手,系统提供卓越的精确度、无与伦比的样品处理灵活性以及可靠的、完全无人值守的自动化操作。 具有快速样品周转时间,是高通量实验室的理想选择。
典型的血液中酒精筛选是使用与装有双FID检测器的气相色谱仪连接的静态顶空系统完成的。 顶空分析仪是一种萃取和注射系统,配备GC分流进样器以调节进入分析柱的样品量。 常通过一根无涂层的短保护柱与具有不同固定相的两根柱子相连接。 两根柱子分别与两个不同FID检测器连接,一个用来定量,另一个用于确认。
74 Draft (0%) Blood is a very complex biological matrix, which includes salts, proteins, lipids and other metabolites. 血液是一种非常复杂的生物基质,包括盐,蛋白质,脂质和其他代谢物。 因此,血液的直接分析会导致GC进样器的频繁污染,从而频繁中断工作程序,并且因此效率非常低。 顶空有助于提取挥发性物质,并在GC系统中实现“干净”注入,从而最大限度地减少仪器停机时间并缩短总体分析时间。
TRACE 1310系列顶空气相色谱仪(包括1300和1310)
ISQ 7000 单四极杆 GC-MS
易于安装和交互式即时连接模块化进样器和检测器使TRACE 1300系列气相色谱系统帮助您快速实现分析实验室的仪器安装。
使用Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7.2色谱数据系统软件,在不损失灵活性的情况下简化分析过程,只需点击几下鼠标即可完成 通过动态数据链接和可追溯性快速,高效地进行峰值整合,以便在处理过程中的任何时刻保持数据的稳定跟踪
了解如何使用 Operational Simplity™ 和 Intelligent Functionality 简化您的实验室工作流程。 Chromeleon 7.2 CDS 是首个在客户端/服务器环境中包含定量质谱控制和处理的色谱数据系统。
抽血者用两支灰顶管采集血液,该管应含有防腐剂和抗凝血剂(灰顶管通常用于医学上的葡萄糖测试)。 通常使用氟化钠作为防腐剂。 一支管用于犯罪实验室测试,另一支管则被保存用于该测试的独立性确认目的。 在犯罪实验室,打开一支管将内容物倒入干净的容器中 将一定量的待测血液和作为内标的一种醇(通常为正丙醇)在顶空小瓶中混匀,然后将其卷曲密封。
法医实验室每天分析的样品数量,包括样品和质量控制标准,可轻松达到数百个。 样品制备占用的时间通常为实际色谱分析时间的两倍以上。 自动化和加速的有机挥发物测定,可以提高样品周转,并降低每次分析的成本。 系统能够运行许多无人值守分析并安全分类和存储结果是至关重要的。
Thermo Scientific TriPlus 300 顶空自动进样器 为满足所有分析挥发性有机物的实验室需要的快速启动,高生产力和最大灵活性而设计。
配有先进的内置机器手,系统提供卓越的精确度、无与伦比的样品处理灵活性以及可靠的、完全无人值守的自动化操作。 具有快速样品周转时间,是高通量实验室的理想选择。
典型的血液中酒精筛选是使用与装有双FID检测器的气相色谱仪连接的静态顶空系统完成的。 顶空分析仪是一种萃取和注射系统,配备GC分流进样器以调节进入分析柱的样品量。 常通过一根无涂层的短保护柱与具有不同固定相的两根柱子相连接。 两根柱子分别与两个不同FID检测器连接,一个用来定量,另一个用于确认。
74 Draft (0%) Blood is a very complex biological matrix, which includes salts, proteins, lipids and other metabolites. 血液是一种非常复杂的生物基质,包括盐,蛋白质,脂质和其他代谢物。 因此,血液的直接分析会导致GC进样器的频繁污染,从而频繁中断工作程序,并且因此效率非常低。 顶空有助于提取挥发性物质,并在GC系统中实现“干净”注入,从而最大限度地减少仪器停机时间并缩短总体分析时间。
TRACE 1310系列顶空气相色谱仪(包括1300和1310)
ISQ 7000 单四极杆 GC-MS
易于安装和交互式即时连接模块化进样器和检测器使TRACE 1300系列气相色谱系统帮助您快速实现分析实验室的仪器安装。
使用Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7.2色谱数据系统软件,在不损失灵活性的情况下简化分析过程,只需点击几下鼠标即可完成 通过动态数据链接和可追溯性快速,高效地进行峰值整合,以便在处理过程中的任何时刻保持数据的稳定跟踪
了解如何使用 Operational Simplity™ 和 Intelligent Functionality 简化您的实验室工作流程。 Chromeleon 7.2 CDS 是首个在客户端/服务器环境中包含定量质谱控制和处理的色谱数据系统。