采用专为复杂样本设计的化学试剂,面对挑战依然信心十足
PrepFiler 和 PrepFiler BTA 法医 DNA 提取试剂盒是集成解决方案的经验证试剂部分,可用于手动、半自动和高通量工作流程,提供可靠、简化和省时的 DNA 提取和纯化方案。
本试剂盒使用具表面多组分优化的磁珠,适用于从各种法医样品类型中回收DNA,性能稳定可靠的。
检测样品类型
|
|
---|---|
PrepFiler 法医 DNA 提取试剂盒 | 常规法医样本类型,包括:
|
PrepFiler BTA 法医 DNA 提取试剂盒 | 疑难法医样本类型,包括:
|
两款试剂盒主要特性
- 提高从法医样品中获取 DNA 得率、浓度和纯度,同时有效去除 PCR 抑制剂
- 提高下游基因分型成功率,确保重要而珍贵的案件样本的分析成功率
- 包含专门开发的磁性颗粒和试剂,可优化 DNA 结合率和小体积 DNA 的洗脱率
- 提供简化方案处理各种法医样本类型
- PrepFiler BTA 试剂盒包括 PrepFiler BTA 裂解缓冲液,可更有效处理挑战性样本
手动、自动和快速模式
PrepFiler 和 PrepFiler BTA 提供三种试剂盒规格选项,来适应各种工作流程:
试剂盒 | 工作流程 |
---|---|
PrepFiler 法医 DNA 提取试剂盒 |
|
PrepFiler BTA 法医 DNA 提取试剂盒 | |
PrepFiler 自动化法医 DNA 提取试剂盒 |
|
PrepFiler BTA 自动化法医 DNA 提取试剂盒 | |
PrepFiler Express 法医 DNA 提取试剂盒 |
|
PrepFiler Express BTA 法医 DNA 提取试剂盒 |
订购信息
资源
仅适用于科学研究、法医或亲子鉴定应用。不可用于诊断程序。
Style Sheet for Global Design System
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->