HID NIMBUS Presto 系统
法医学样品是最难处理的样品之一,通常样品量有限,暴露于环境中,还可能附着在含 PCR 抑制剂的底物上。从法医学样品中提取和纯化基因组 DNA 的数量和质量与下游分析成功率直接相关。
赛默飞世尔科技为法医学检材提供全面的检材制备和提取解决方案,包括集成 AutoMate Express 法医 DNA 提取系统、HID NIMBUS Presto 系统、PrepFiler 和 PrepFiler BTA 自动化法医 DNA 提取试剂盒、自动打孔 (CPA) 仪和 Prep-n-Go 缓冲液等,从低通量到高通量的自动化解决方案。
检材制备和提取解决方案
Applied Biosystems AutoMate Express 系统是一款易用且稳定的台式仪器,可为低通量实验室提供最大的灵活性。系统采用铝箔预封装密封包装的 PrepFiler Express 和 PrepFiler Express BTA(骨骼、牙齿和粘合剂)试剂盒。AutoMate Express 提供 20 - 250 µL 的洗脱体积,提高了获得可供分析 STR 结果的能力。
自动打孔仪 200 (CPA200) 是半自动打孔器,用于处理法医和亲子鉴定实验室中以滤纸或采集卡等采集的人类血液或唾液 DNA 样品。
专题视频
高度降解样品的法医 DNA 分析
萨姆休斯顿州立大学的 Sheree Hughes-Stamm 博士从了解尸体分解如何影响法医 DNA  分析到模拟 IED 爆炸以寻找痕量 DNA,介绍了她在优化 DNA 提取和 STR 分析方法方面的工作,以及何时进行新一代测序的建议。
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->