Search Thermo Fisher Scientific
作为 DNA 分型解决方案领域的全球引领者,赛默飞世尔科技可为亲子鉴定检测实验室提供较全面的经验证产品、专业知识和应用支持。精准的结果、稳定的性能和一份又一份样品久经考验的成功经历,可满足您对我们产品的期望。
获取报价Applied Biosystems 直接 PCR 扩增试剂盒将强大的鉴别能力与卓越的性能和快速的结果获取相结合,使您可以在两小时内从亲子鉴定和亲缘关系样品中获得准确结果。
Prep-n-Go 缓冲液和适用于口腔拭子的 Prep-n-Go 缓冲液可实现对非 FTA 参比样品和单一来源样品的高质量直接 PCR 扩增,无需热孵育、提取或纯化。减少中间步骤,提高 STR 谱质量。
直接 STR 扩增试剂盒无需 DNA 提取和定量测定步骤,从而提高了效率。
VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒
对于要求高度可靠关系检测结论的亲子鉴定客户,全新的 6 色染料 VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒(具有 25 种 STR 标记物、包含两种具有高度鉴别能力的 Penta 标记物)能通过出色的服务和支持提供优异的基因分型结果。
GlobalFiler Express PCR 扩增试剂盒
作为完全集成且经验证的法医工作流程的一部分,这种 6 色染料 24 位点技术旨在提供卓越的实验室性能——所有这些都得益于我们经 ISO18385 认证的工厂的高质量制造,以及全面的培训、服务和支持。
如今,创新型一体式卡盒可将运行设置时间从数小时缩短至数分钟
Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer HID 版是一款方便易用的 4 毛细管台式系统,仅需一次简单的点击,即可进行金标准 STR 片段分析。SeqStudio 仪器使用创新型一体式卡盒。加载样品和阴极缓冲液,卡入卡盒即可开始。试剂盒在仪器上可稳定保存长达 6 个月,可处理 250 次进样(1000 份样品)。SeqStudio Genetic Analyzer HID版 的性能经过优化,可与 Applied Biosystems STR 试剂盒配合使用,其结合了解析算法并减少了标记物-标记物拔起(针对每个试剂盒中的标记物进行了优化)。
获得您期望使用 Applied Biosystems 技术所能获得的相同高质量数据、服务和支持。
通过将 Applied Biosystems 3500 数据采集软件 v4.0 或 SeqStudio 数据采集软件 v1.2 与 Applied Biosystems STR 试剂盒结合使用,GeneMapper ID-X 软件可在亲子鉴定实验室的数据判读工作流程中显著提高工作效率和可靠性,并优化 IT 支持和合规性。这些软件解决方案具有以下优点:
改善数据判读——利用 Applied Biosystems STR 试剂盒减少上拉编辑,提高处理单一来源样品的实验室的首次通过成功率并实现异常数据恢复
优化用户体验——灵活的板加载,精简的工作流程,支持多种语言,6 色染料安装标准
IT 支持和合规性——支持 Windows 10,实现国际化
与现有方法相比,Converge 软件的亲缘关系和亲子鉴定模块基于经验证的算法,可帮助实验室在短时间内完成各种类型的关系检测。
* GlobalFiler Express 试剂盒和 VeriFiler Express 试剂盒现经 FBI 国家 DNA 索引系统 (NDIS) 委员会批准,可用于在实验室生成被美国国家 NDIS CODIS 数据库收录的罪犯 DNA 图谱。
** 利用 Applied Biosystems 热循环仪、基因分析仪和专业的系统分析软件分析多达 48 份单一来源样品的典型工作流程。