Applied Biosystems Prep-n-Go 缓冲液是有助于对未经处理的滤纸卡或口腔拭子采集的单一来源检材进行高质量直接 PCR 扩增。本产品使采用多种底物的实验室也具备直接 PCR 扩增能力,而且对手动和自动工作流程皆适用。无需纯化、提取或定量,因此可以帮助实验室显著扩大处理能力,同时大幅提高样本完整性和数据质量。
主要特点
- 有助于尽量减少对热孵育或其他工作流程步骤的需求
- 旨在提供高于检测阈值的一致且可解读的峰,以及优质、匀称的 STR 图谱
- 有助于简化自动化需求并扩大处理能力
- 有助于尽量提高样本完整性和数据质量
- 根据严格的性能标准开发,使用 Applied Biosystems STR 直接扩增解决方案时,可帮助实现更高的数据重现性、更少的伪峰和更高的成功率
直接扩增工作流程
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->