PrepFiler™ 试剂盒使用具有突破性的多组分表面化学结构的独特磁性颗粒来提高从法医样本中分离 DNA 的数量和质量。这款试剂盒采用简化、易于自动化的工作流程设计,能够去除抑制剂,并有助于提高从常规和复杂样品中分离 DNA 的得率、浓度和纯度。因此,可提供更多高度纯化 DNA,提高下游成功率。PrepFiler BTA 试剂盒开发用于从骨骼和牙齿等钙化组织及某些含粘合剂的样品(例如烟蒂、胶带粘取物和信封盖)中提取 DNA。该试剂盒使 DNA 的产量和纯度与传统基于苯酚-氯仿的方法相媲美或更好,处理时间仅为 2 - 3 小时。
主要特点
产品类别
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->