Automate-Express-extraction-instrument
Applied Biosystems AutoMate Express 法医 DNA 提取系统是一款易用、耐用的台式仪器,具备分析灵活性,并采用预铝箔密封填装的 PrepFiler Express 和 PrepFiler Express BTA(骨骼、牙齿和粘合剂)化学试剂。PrepFiler 试剂盒专门设计用于提高从法医样品中分离 DNA 的得率与质量,提高下游 STR 分析成功率。
主要特点
  • 旨在从大量参考样品到受损犯罪现场样品,回收更多DNA
  • 设置便捷,缩短手动操作时间,更快获取结果,同时尽可能降低污染风险
  • 针对新一代 Applied Biosystems 定量和 STR 试剂盒优化,帮助下游获取优质结果
AB-AutoMate-Express-ForensicDNA-Extraction-System
Applied Biosystems AutoMate Express 法医 DNA 提取系统是一款易用、耐用的台式仪器,具备分析灵活性,并采用铝箔密封预分装的 PrepFiler Express 和 PrepFiler Express BTA(骨骼、牙齿和粘合剂)化学试剂。仪器设置简便,简化样品管处理操作以及较短运行时间,使 AutoMate Express 系统成为分析人员快速启动提取以快速处理案件样品的理想工具。
关键特性
  • 洗脱体积从 20 到 250μL,7 种洗脱体积可供选择
  • 实现从常规和复杂法医样品中分离基因组 DNA 更高产量和总体纯度
  • 提供高质量 DNA,去除 PCR 抑制剂,适用于提高下游基因分型(STR)成功率和谱图质量
  • 设计独特的 PrepFiler LySep 柱可简单快速分离裂解物中的底物
  • 即用型预分装试剂提供快速简便的运行设置
  • 封闭、耐用的台式系统帮助降低污染风险
  • 一次运行即可处理 1 到 13 个样品
  • 集成式样品提取解决方案包含经验证的 Applied Biosystems 定量试剂盒和 STR 试剂盒、耗材和自动化方案,帮助节省时间并提高成本效益
具有可变洗脱选项的新型 IC 卡
  • 无与伦比的洗脱体积范围,有助于提高可供解析 STR 的得率
  • 较大洗脱体积适用于 DNA 量大的样品,例如参考样品
  • 较小洗脱体积适用于 DNA 量少的样本,例如接触样品
New IC card
PrepFiler-BTA-Forensic-DNA-Extraction
Applied Biosystems PrepFiler 法医 DNA 提取试剂盒专为简化自动化工作流程设计而成,采用独特表面化学结构的磁珠设计,帮助去除抑制剂,提高从常规和复杂法医样品中分离 DNA 总产率、浓度和纯度。因此,可提供更多高纯度 DNA,提高下游成功率。试剂盒具有不同规格配置,满足您不同品通量需求。
如图所示,对 PrepFiler 试剂盒成分和方案经过优化,帮助您尽可能提高提取工作流程中每个步骤的性能。PrepFiler Express 试剂盒包括创新的 Applied Biosystems PrepFiler LySep 柱,有助于简化提取过程中的底物分离。将 PrepFiler Express 裂解缓冲液或 PrepFiler Express BTA 裂解缓冲液与用于孵育的样品一起直接加入 PrepFiler LySep 柱中。接下来, PrepFiler LySep 柱进行快速离心,裂解物通过专利滤膜,底物保留在柱上。然后将样品管直接加载入 Applied Biosystems AutoMate Express 法医 DNA 提取仪器中,无需手动裂解和底物转移等步骤,有助于节省时间并尽可能减少交叉污染和转移样品。
Highspeed configuration
PrepFiler 试剂盒有助于优化 DNA 提取工作流程。通过高速离心使裂解物与底物简单有效地分离。
PrepFiler Express 试剂盒
AutoMate Express 系统采用两种专为于提高从法医样品中分离 DNA 的数量和质量而设计的PrepFiler 化学试剂。
PrepFiler Express 法医 DNA 提取试剂盒 适用于法医实验室中大多数常规样品类型,例如不同底物上的体液,包括 FTA 纸、棉拭子、棉布、牛仔布等。
PrepFiler Express BTA 法医 DNA 提取试剂盒专为复杂样品设计,例如骨骼、牙齿及含粘合剂的样品,包括烟蒂和胶带粘取物等。
两种试剂盒都包装有所有试剂和塑料耗材,包括在 AutoMate Express仪器上进行 52 次 DNA 提取所需的 PrepFiler LySep 柱,每种试剂盒包含所需 52 套塑料耗材,并可在两种试剂盒间通用。
PrepFiler 手动试提取剂盒
PrepFiler 法医 DNA 提取试剂盒设计用于从常规法医样品(包括体液斑和体液拭子)中手动提取和纯化 DNA。PrepFiler BTA 法医 DNA 提取试剂盒开发用于从骨骼和牙齿等钙化组织及某些含粘合剂的样品(例如烟头、胶带粘取物和信封盖)中提取 DNA。该试剂盒使 DNA 的产量和纯度与传统基于苯酚-氯仿的方法相媲美或更出色,处理时间仅为2 - 3小时。
PrepFiler 自动化提取试剂盒
PrepFiler 自动化法医 DNA 提取试剂盒采用高效磁珠吸附技术,可轻松适应各种液体处理平台自动化方案,适用于自动化工作流程。
仅适用于科学研究、法医或亲子鉴定应用。不可用于诊断程序。
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->