微聚焦X射线源Kevex
Kevex的概述与优势
Thermo Scientific™ 是微聚焦X射线源的专业供应商。我们设计、制造和销售用于工业和医学成像、无损检测和测量应用的微聚焦X射线源。
我们所关注的细分行业:
微型医学CT
电子与锂电
地质研究
铸造件
我们聚焦X射线源Kevex的产品优势:
自1978年以来一直为工业和医学成像市场提供优质X射线源。我们因产品革新和卓越的微焦点技术而为人熟知,我们的微焦斑X光源产品也备受推崇。我们微聚焦X射线源产品的核心竞争力:
- 更紧凑的外型设计
- 高性能的稳定输出
- 高标准的密封及高压制造工艺
- 超过40年的微聚焦X射线集成经验
微聚焦X射线源Kevex产品
PXS10-WB-10 mm宽束微聚焦130kV X-射线源
使用 Thermo Scientific™ PXS10 高分辨率 MicroFocus 130 kV X 射线源可轻松完成 PCB 和电子元件的手动和自动检查。这种数字控制的微聚焦X射线源也适用于要求对金属和塑料部件进行高分辨率成像的无损检测,并适用于工业和生命科学应用的显微 CT 成像。光斑尺寸小,放大倍率高,再加上稳定的高强度输出,便可获得高质量的 2D 和 3D 图像,满足各种检查需求。
PXS5-927 微聚焦 90kV X-射线源
Thermo Scientific™ PXS5-927 是一种数控 90kV 微聚焦X射线源,适用于需要最高分辨率的成像应用。
PXS5-926 微聚焦 90kV X-射线源
Thermo Scientific™ PXS5-926 是一款 90 kV 微聚焦X射线源,适用于高分辨率成像应用。光斑尺寸较小,放大率高,再加上稳定的输出,便可获得高质量的 2D 和 3D 图像。
PXS5-925 微聚焦 90kV X-射线源
Thermo Scientific™ PXS5-925 是一种 90kV 微聚焦X射线源,适用于高分辨率成像应用。光斑小,放大倍率高,再加上稳定的输出,便可获得高质量的 2D 和 3D 图像。
PXS15-110 微聚焦X射线源 110kV
Thermo Scientific PXS15-110 是一款数控式 110kV 微聚焦 X 射线源,可用于对分辨率和稳定性具有最高要求的成像应用。它采用高放大倍率、超宽射束和高度稳定输出,可在手动和自动应用中达到前所未有的性能水平。它将端窗型 X 射线管、高压发生器和控制器组合到一个由 24 VDC 电源供电的紧凑型一体化设备中。
微聚焦X射线源Kevex专题资料
Thermo Scientific PXS10-WB-10 mm宽束微聚焦130kV X射线源
Thermo Scientific PXS10-WB X射线源是一种在高分辨率成像系统中使用的数控 130kV 微聚焦X射线源。光斑尺寸小、放大倍率高,加上高强度输出稳定,从而提供质量上乘的 2D 和 3D 图像。微焦斑X光源均匀的宽束尤其适用于为得到较高通量而需要较大视场的自动化检测。X射线源在一个紧凑型壳体内安装了端窗X射线管、高压电源和控制器,其可用 24 VDC 电源通电。
Thermo Scientific PXS5-927 微聚焦 90kV X射线源
Thermo Scientific PXS5-927 是一种在需要最高分辨率的成像系统中使用的 90kV 数控微聚焦X射线源。光斑尺寸小、放大倍率高,加上输出稳定,从而提供质量上乘的 2D 和 3D 图像。此微焦斑X光源设备在一个紧凑型壳体内安装了端窗X射线管、高压电 源和控制器,其可用 12 VDC 电源通电。
Thermo Scientific PXS5-926 微聚焦 90kV X射线源
Thermo Scientific PXS5-926 是一种在高分辨率成像系统中使用的 90kV 微聚焦X射线源。这款微焦斑X光源的光斑尺寸小、放大倍率高,加上输出稳定,从而提供质量上乘的 2D 和 3D 图像。此设备在一个紧凑型壳体内安装了 X 射线管、高压电源和控制器,其可用 12 VDC 电源通电。
Thermo Scientific PXS5-925 微聚焦 90kV X射线源
Thermo Scientific PXS5-925 是一种在高分辨率成像系统中使用的 90kV 微聚焦X射线源。其光斑尺寸小、放大倍率高,加上输出稳定,从而提供质量上乘的 2D 和 3D 图像。此微焦斑X光源设备在一个紧凑型壳体内安装了 X 射线管、高压电源和控制器,其可用 12VDC 电源通电。
Thermo Scientific PXS15-110 微聚焦X射线源 110kV
Thermo Scientific PXS15-110 是一款数控式 110kV 微聚焦X射线源,可用于对分辨率和稳定性具有最高要求的成像应用。此微焦斑X光源采用高放大倍率、超宽射束和高度稳定输出,可在手动和自动应用中达到前所未有的性能水平。它将端窗型 X 射线管、高压发生器和控制器组合到一个由 24 VDC 电源供电的紧凑型一体化设备中。
联系我们
如果您需要获得更多关于我们Kevex微聚焦X射线源产品的相关资源,请填写下面表格与我们联系!