The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific PXS5-927 是一种在需要最高分辨率的成像系统中使用的 90kV 数控微聚焦 X- 射线源。光斑尺寸小、放大倍率高,加上输出稳定,从而提供质 量上乘的 2D 和 3D 图像。此设备在一个紧凑型壳体内安装了端窗 X- 射线管、高压电 源和控制器,其可用 12 VDC 电源通电。
* 阅读《个人信息保护政策》
The requested URL /msheaderfooter/tf/footer/anonymous/zh/cn/.tagManagerFooterOff.shtml was not found on this server.