Thermo Scientific AutoCONFIG 软件是 AutoSERIES 流量计算机和 SOLA iQ 在线硫分析仪的强大接口。该接口旨在增强用户的自主性,配置简单,无需大量编程。
简化的集成平台
适用于所有仪器的单一平台,该平台集成了有关碳氢化合物测定的较新测定标准和计算功能。具备超过15项的从单阀控制到工作站控制的功能。
可配置性高
一个非常强大和灵活的工具,可用于创建可配置的页面,用于查看警报日志、收集和下载历史数据以及启动校准等功能。
方便性
无需物理仪器即可访问数据并修改配置。可在新平台上轻松操作。
精简化集成
适用于所有仪器的单一平台,集成了碳氢化合物测量的最新测量标准和算法。具备从单阀控制到站点控制的15+项功能。
高度可配置
用于创建可配置页面的非常强大而灵活的工具,页面配置功能包括查看报警日志、收集和下载历史数据以及初始化校准。
可访问性
无需物理仪器即可访问数据和修改配置。可在最新平台上轻松操作。
Thermo Scientific AutoCONFIG 软件可记录多个井的管道和壳体压力以及其他关键过程变量,以创建趋势报告,用户从而能够在整个过程中根据需要采取纠正措施。
该软件针对多种主要设备进行配置,可整合石油、天然气和水测定数据,以提高控制和效率。
通过与储罐液位计集成,该软件可记录并存档净储罐产量和抽取量。
AutoCONFIG 软件旨在通过可创建自定义的用户可配置屏幕的功能来增强用户的自主性。
通过 RS232、RS485 或以太网端口连接到 AutoCONFIG 软件。
为简单起见,可以保存连接列表。用户还可以搜索要连接的特定装置。
是的,您可以同时打开软件的多个会话。
有两种模式:高级模式和标准模式。用户可以在这些模式之间切换,但标准模式会隐藏所有未启用的功能。
不需要,下载 AutoCONFIG 软件时可以访问可配置的屏幕开发工具。
可在企业 sharepoint 上轻松发送(通过电子邮件)或存储文件,以便其他用户访问。
不需要,基于固件的 PID 提供了所需的所有控制和切换逻辑。此外,AND/OR 逻辑和数学表提供了增强的可配置控制。
体验经现场验证的、为用户量身打造的平台。以优化的数据解析改善现场操作。了解更多详情。
在线硫分析仪可替代昂贵且耗时的实验室采样。可快速测定火炬气、液体和蒸气中痕量硫和总硫,并且测定范围广,可实现可靠的排放监测。