清洁燃料
SOLA iQ 的出色稳定性和精度使精炼厂能够及时进行工艺调整,以提高脱硫和燃料混合操作的经济效益。
- SOLA iQ 液体应用
- SOLA iQ 液体痕量(超低浓度)应用
火炬气 & 可凝蒸气
高准确度 SOLA iQ Flare 分析仪具有 10 ppm 至 100% S(体积)的动态测量范围和由高到低的快速响应时间,可确保实现可靠的火炬硫排放监测结果。SOLA iQ 可凝气体应用能够测量 5ppm 至 1% 的硫和痕量硫。
- SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
- SOLA iQ可凝气体 (CV) (超低浓度)应用
- SOLA iQ 火炬气应用
多校准量程/多流路
通过单个 SOLA iQ 总硫分析仪可测量多个不同硫浓度的流路(例如批量处理、反应器入口/出口等)。
- SOLA iQ 液体应用
- SOLA iQ 气体应用
- SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
- SOLA iQ火炬气应用
- SOLA iQ 痕量(超低浓度)应用
清洁燃料
SOLA iQ 的出色稳定性和精度使精炼厂能够及时进行工艺调整,以提高脱硫和燃料混合操作的经济效益。
- SOLA iQ 液体应用
- SOLA iQ 液体痕量(超低浓度)应用
火炬气 & 可凝蒸气
高准确度 SOLA iQ Flare 分析仪具有 10 ppm 至 100% S(体积)的动态测量范围和由高到低的快速响应时间,可确保实现可靠的火炬硫排放监测结果。SOLA iQ 可凝气体应用能够测量 5ppm 至 1% 的硫和痕量硫。
- SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
- SOLA iQ可凝气体 (CV) (超低浓度)应用
- SOLA iQ 火炬气应用
多校准量程/多流路
通过单个 SOLA iQ 总硫分析仪可测量多个不同硫浓度的流路(例如批量处理、反应器入口/出口等)。
- SOLA iQ 液体应用
- SOLA iQ 气体应用
- SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
- SOLA iQ火炬气应用
- SOLA iQ 痕量(超低浓度)应用
测定液相或气相样品中的总硫和痕量硫浓度,以确保工艺优化,最大化提升利润率并保持监管合规性。SOLA iQ 分析仪基于 SOLA II 系列总硫分析仪的成功成果,采用独特的脉冲紫外荧光(Pulsed Ultraviolet Fluorescence,以下简称 PUVF)技术和成熟的高温裂解系统,测量从 2ppm 至 100% 的总硫含量,检测低至 25ppb。
使用 Thermo Scientific SOLA II 在线总硫分析仪进行液体碳氢化合物燃料工艺流中的总硫分析。此经过现场验证的硫分析仪可满足低维护总硫分析仪的需求,通过可靠测量低至 ppm 级别硫含量,帮助客户满足日益严苛的、限制燃料中的硫水平的 Tier 3 规范要求。
使用 Thermo Scientific SOLA II 在线总硫分析仪进行液体碳氢化合物燃料工艺流中的总硫分析。此经过现场验证的总硫分析仪可满足低维护总硫和痕量硫分析仪的需求,通过可靠测量低至 ppm 级别硫含量,帮助客户满足日益严苛的、限制燃料中的硫水平的 Tier 3 规范要求。
免费下载此电子书,了解如何利用过程质谱仪进行气体分析并利用硫分析仪监测烟囱排放,遵从火炬操作限制。
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于最佳运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。