快速、准确、全面的气体分析数据能够实时更新模型预测控制系统,从而优化生产装置,可大幅度地提高盈利能力。全球的烃加工厂使用过程质谱仪来优化各种化学生产工艺,并用于监测无组织排放。
借助 Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪可大程度提高产量和增加利润。这款在线质谱仪&过程气体分析器专为满足石化、钢铁以及生物技术领域的广泛苛刻工艺应用而设计。高度可靠和轻松拥有的 Prima PRO 在线质谱仪能够提供更快、更完整、实验室质量的在线气体组成分析。它具备耐用型、容错设计,可确保超过99.7%的适用性和简化的维护程序以及自动调节功能,有助于持续操作和增强生产力。
采用 Thermo Scientific Prima BT 台式质谱仪能够实现高速扫描和可重现的测量。这款过程气体分析仪专为工艺开发实验室设计,是高度精确的多端口扇形磁场气体质谱仪。
您的员工是公司珍贵的资产,使用 Thermo Scientific Sentinel PRO 环境质谱仪在泄漏物超过最大接触水平之前进行泄漏检测和修正,可保护他们免于接触可能致命的剧毒挥发性有机化合物 (VOC)。可在10分钟内监测多达60个采样点;选择性和灵敏度出色,可避免误报或漏检风险。
了解为什么 Thermo Scientific Prima Pro 过程质谱仪是氨监测的理想解决方案。
高度可靠和轻松拥有的 Prima PRO 在线质谱仪能够提供更快、更完整、实验室质量的在线气体组成分析。它具备耐用型、容错设计,可确保超过99.7%的适用性和简化的维护程序以及自动调节功能,有助于持续操作和增强生产力。
Prima BT 是一种高度可靠、精确且灵活的气体分析仪,专为过程开发应用而设计。
多年前,就已证明过程质谱仪在钢铁工业中优于常规分析技术。现代质谱仪单台即可测量多种组分,并集成有校准、数据传输和自我诊断软件,成为现代工厂集成的理想选择。
- 高炉
- 碱性氧气炼钢
- 焦炉煤气分析
- 二次钢工艺控制
- 燃料气体分析
- 直接还原炼铁工艺
优化从高炉到镀锌生产线的各种热金属生产工艺。Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪可提供快速、准确而全面的气体分析,为大型及小型钢厂一级和二废气处理转换提供依据。
用于气体效率、热质平衡的快速、准确质谱气体分析、氢分析与先进的工艺控制和数学模型相结合后,可实现最高每吨 100 kg 的焦炭消耗量降幅,也可提高铁产量。
Thermo Scientific GasWorks 过程质谱分析软件可提供独特、强大的界面,适用于 Prima PRO、Prima BT、Sentinel PRO 和 APIX δQ 质谱仪。该软件经过精心设计,可确保工艺分析仪配置、操作和维护简便,无需事先具备任何质谱仪操作经验即可实现更理想的过程分析。
该软件套装包括多种功能和特性。无论是需要在制造过程故障时提供简单的警报指示,还是需要获取复杂的数据结果以理解和控制过程,Gasworks 软件均可提供有效的解决方案。
- 支持独立的分析仪操作。
- 对样品流路数量或分析方法不设限制。
- 包含严格的数学公式,可对复杂混合物进行反卷积。
- 多层安全体系,具有密码过期和审计跟踪功能。
- 支持与第三方分析数据的集成。
快速、准确、全面的气体分析数据能够实时更新模型预测控制系统,从而优化生产装置,可大幅度地提高盈利能力。全球的烃加工厂使用过程质谱仪来优化各种化学生产工艺,并用于监测无组织排放。
借助 Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪可大程度提高产量和增加利润。这款在线质谱仪&过程气体分析器专为满足石化、钢铁以及生物技术领域的广泛苛刻工艺应用而设计。高度可靠和轻松拥有的 Prima PRO 在线质谱仪能够提供更快、更完整、实验室质量的在线气体组成分析。它具备耐用型、容错设计,可确保超过99.7%的适用性和简化的维护程序以及自动调节功能,有助于持续操作和增强生产力。
采用 Thermo Scientific Prima BT 台式质谱仪能够实现高速扫描和可重现的测量。这款过程气体分析仪专为工艺开发实验室设计,是高度精确的多端口扇形磁场气体质谱仪。
您的员工是公司珍贵的资产,使用 Thermo Scientific Sentinel PRO 环境质谱仪在泄漏物超过最大接触水平之前进行泄漏检测和修正,可保护他们免于接触可能致命的剧毒挥发性有机化合物 (VOC)。可在10分钟内监测多达60个采样点;选择性和灵敏度出色,可避免误报或漏检风险。
了解为什么 Thermo Scientific Prima Pro 过程质谱仪是氨监测的理想解决方案。
高度可靠和轻松拥有的 Prima PRO 在线质谱仪能够提供更快、更完整、实验室质量的在线气体组成分析。它具备耐用型、容错设计,可确保超过99.7%的适用性和简化的维护程序以及自动调节功能,有助于持续操作和增强生产力。
Prima BT 是一种高度可靠、精确且灵活的气体分析仪,专为过程开发应用而设计。
多年前,就已证明过程质谱仪在钢铁工业中优于常规分析技术。现代质谱仪单台即可测量多种组分,并集成有校准、数据传输和自我诊断软件,成为现代工厂集成的理想选择。
- 高炉
- 碱性氧气炼钢
- 焦炉煤气分析
- 二次钢工艺控制
- 燃料气体分析
- 直接还原炼铁工艺
优化从高炉到镀锌生产线的各种热金属生产工艺。Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪可提供快速、准确而全面的气体分析,为大型及小型钢厂一级和二废气处理转换提供依据。
用于气体效率、热质平衡的快速、准确质谱气体分析、氢分析与先进的工艺控制和数学模型相结合后,可实现最高每吨 100 kg 的焦炭消耗量降幅,也可提高铁产量。
Thermo Scientific GasWorks 过程质谱分析软件可提供独特、强大的界面,适用于 Prima PRO、Prima BT、Sentinel PRO 和 APIX δQ 质谱仪。该软件经过精心设计,可确保工艺分析仪配置、操作和维护简便,无需事先具备任何质谱仪操作经验即可实现更理想的过程分析。
该软件套装包括多种功能和特性。无论是需要在制造过程故障时提供简单的警报指示,还是需要获取复杂的数据结果以理解和控制过程,Gasworks 软件均可提供有效的解决方案。
- 支持独立的分析仪操作。
- 对样品流路数量或分析方法不设限制。
- 包含严格的数学公式,可对复杂混合物进行反卷积。
- 多层安全体系,具有密码过期和审计跟踪功能。
- 支持与第三方分析数据的集成。
想要减少过度加工?需要增加产品的一致性?探索如何利用过程质谱气体分析仪来监测关键工艺参数,从而获得更高的生产效率。
想了解为什么赛默飞世尔科技的Prima系列过程质谱法是进行氨检测的理想方案吗?
探索各应用领域的最新行业技术,通过行业专家提供的知识分享课程充分汲取干货。研究加速进程、优化系统和设备,及运用技术最大限度提高产出的方法。
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于最佳运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。
立即观看该条视频,提升对生物制药工艺的理解,提高生物工艺效率
生物技术和制药
钢/铁
半导体
精炼/石化