石油化工/化学生产类别
选择符合现行标准的准确度和精密度要求的监测方法。
准确分析热值(毛重和净重)、密度、比重、Wobbe 指数、化学计量需氧量和燃烧需氧量指数 (CARI) 的计算。
通过消除对氢燃料或氦气载气的需求,尽可能降低成本。
准确测量碳和氧的分子平衡,以验证准确度。催化剂开发研究的优先技术,其目标是在高活性速率下提高催化剂的效率。
清晰地追踪氢/乙烯比的变化,比其他气体分析仪更精确。
对供气成分和算出的加热值具有较高的精度;由于严格控制了汽碳比 (±0.01%),降低了能耗。
在15分钟内监测100个或更多样品点,种属特异性检测在 0.01 至 1 ppm 范围内。
符合法规 40 CFR 第 60 & 63 部分和 40 CFR 第 60 部分(子部分 ja)。报告净热值和硫。
2020年5月,EPA 完成了2003年《有害空气污染物的其他有机化学生产国家排放标准》(NESHAP)的修正案(称为 MON)。这增加了控制环氧乙烷排放的火炬气体和用于控制烯烃和聚烯烃生产过程排放的火炬气体的监测和操作要求。它还使该子集之外的机构能够选择使用这些火炬气体要求,而不是遵守现行的火炬标准。
了解过程质谱仪为何是应对加工行业火炬气体分析难题的理想技术。
了解为什么 Thermo Scientific Prima Pro 过程质谱仪是氨监测的理想解决方案。
探索各应用领域的最新行业技术,通过行业专家提供的知识分享课程充分汲取干货。研究加速进程、优化系统和设备,及运用技术最大限度提高产出的方法。