哪种过程质谱仪最适合我的应用?
Thermo Scientific 过程质谱仪是为满足石化、钢铁和生物技术行业中各种具有挑战性的过程应用而设计的。使用此比较图表来查看哪个过程质谱仪适合您。
Prima PRO | Prima BT | |
![]() | ![]() | |
测量技术 | 高精度扫描磁扇质谱仪 | 高精度扫描磁扇质谱仪 |
冷却功能 | 空调 | 风扇冷却 |
环境温度范围 | 12℃ 至 40℃ | 理想环境温度为 18-22℃。 允许范围 12℃ 至 30℃。 |
快速多流采样器 | 32 或 64 流路 | 16 端口 |
RMS 最高温度 | 120 °C | 80 °C |
校准歧管 | 多达4个6端口歧管 | 单个6端口歧管 |
串口数量 | 5 | 3 |
输入 & 输出 | 13位数字输入,13位数字输出加上大范围的可选模拟 & 数字 I/O | 4位数字输入,3位数字输出 |
保修期 | 3年标准 | 1年标准,可选择3年 |
维修套件 | 标准 | 可选 |
立即观看该条视频,提升对生物制药工艺的理解,提高生物工艺效率
资源
生物技术和制药
钢/铁
精炼/石化
CMD SchemaApp code