让分析更智能
在如今的半导体行业,气体中的微量杂质也会对生产过程造成很大影响,如设备性能降低、生产延迟和收益损失等。APIX δQ和APIX Quattro气体分析仪,可对超高纯大宗气体中的痕量杂质进行连续监测,与其他技术相比,其拥有更高的准确度和更低的检出限。APIX δQ和APIX Quattro气体分析仪结合大气压电离质谱技术(API-MS),先进的仪器设计,以及专业的过程分析软件,为您提供更加智能的大宗气体品质控制监测方案,保障高效生产,避免经济损失。
优势:
- 稳定可靠的全自动在线监测系统
- 超高灵敏度,最低检出限能够达到10 ppt以下,满足最严格质量要求的气体分析
- 自动流路切换和校准
- 快速在线测量,对气体异常能够立即响应
- 工业标准通讯协议,便于工厂控制和集成
产品
APIX/APIMS δQ 和 APIX/APIMS Quattro 超高纯度 (UHP) 大宗气体分析仪
与传统的监测技术相比,能够同时监测一种大宗气体中多种杂质成分,性价比更高,检出限更低(甚至达到优于传统监测技术100倍)。
视频
更多资料和信息
GasWorks 过程质谱仪软件
Thermo Scientific GasWorks 过程质谱仪软件为 Prima PRO、Prima BT、Sentinel PRO 和 APIX 质谱仪提供了独一无二且功能强大的用户界面。即使不具备质谱仪操作经验,操作者也能够便捷地对过程分析仪进行设置、操作和维护。
软件包括丰富的功能和特色。不论是需要在生产过程异常时提供简单的报警指示,还是需要对过程理解和控制进行复杂的数据分析,Gasworks 软件都能提供有效的解决方案。
- 支持分析仪独立运行
- 无样品流路和分析方法设置数量限制
- 具有严谨的数学方程处理复杂混合物数据
- 具有到期密码和审核跟踪功能等多重安全保护
- 支持接入第三方分析数据
发现 GasWorks 过程分析软件的功能和特点,轻松地对过程质谱仪进行设置、操作和维护。