改进钢铁生产过程的各个阶段
钢铁制造过程涉及许多应用,用来生产能满足客户需求的具有极佳机械性能的洁净钢和超净钢。对此我们可提供各种解决方案,包括原材料质量控制、工艺优化、实验室分析、受污染金属废料检测和空气质量监测。所有这些解决方案都可用以生产优质带钢,因其可在使废料最小化的基础上最大化轧机的产量,并同时满足厚度、宽度、硬度和强度的规格需求。
关于钢铁制造的特色信息:
应用指南
宣传册
优化您的金属生产工艺
钢铁生产的变化要求生产商意识到、并愿意采用最新的技术来在商业和环境方面引领行业。
改进特种钢工艺中的低碳钢生产
对具有更高耐用性、耐热性、耐腐蚀性的精炼钢的需求,促使人们在二次钢生产中更多地采用真空脱气工艺,例如 VOD 和 RH。
CB Omni 分析仪使用瞬发伽马中子活化分析(PGNAA)技术或脉冲快速热中子活化(PFTNA)技术来测定散装物料中的元素浓度。该方法具有很强的穿透性,可以穿透数厘米的材料进行测量,是传送机上进行散装物料实时分析的理想技术。
了解更多关于 PGNAA 和 PFTNA 技术的信息,请访问 PGNAA 和 PFTNA 技术页面。