久经考验的分析仪器
由于基质复杂、污染物众多并受到灵敏度要求限制,石油化工产品的分析一直非常困难。我们可提供各种工业用实验室分析仪器产品系列,组合使用可提高您的分析能力并简化分析过程。
Digital Rock 解决方案提供的见解可帮助操作员和地球科学家改进储层表征,同时还有助于在各种常规和非常规油气勘探中实现成本效益的最终回收并提高生产可预测性。
石油和天然气工作流程
勘探和生产
上游石油和天然气部门涵盖了燃料的勘探和生产。具体来说,此类部门包括探查地下或水下潜在的原油和天然气田、钻探并实施钻井从而将天然气和原油开采至地面。
图 1.原油样品中脂肪烃馏分内萜烷(通过分析油源岩来评估原油经济的生物标记物,可作为来源、成熟度、迁移和生物降解的指标)的分布。使用配备多离子检测器的 Thermo Scientific™ DFS™ 高分辨率 GC-MS(或等效 Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS)进行分析。
上游石油和天然气部门指的是勘探和生产。此类部门包括探查地下或水下潜在的原油和天然气田、钻探并架设钻机操作从而将天然气和原油开采至地面。
推荐产品
运输和输油
中游石油和天然气部门指的是天然气、原油或精炼石油产品的运输、储存和大宗交易。可使用管道、轨道车辆和船舶将原油和天然气从产地运送到炼油厂并为下游分销商提供各种精炼石油产品。
任何时候天然气转手——从最初从钻井中开采出来到最终用户期间——由买方和卖方检测了两次。在此过程中将比较测试结果将作为重要的质控步骤。
推荐产品
精炼、石化、能源
下游石油和天然气部门负责精炼石油原油、处理和纯化原料天然气以及分销石油或天然气。产品可分为轻馏分油(液化石油气 C3-C4、汽油 C3-C12、石脑油 C6-14),中间馏分油(煤油、柴油 C9-C16、航空煤油 C9-C17)和重馏分油(润滑油 C20+)。
图 5.芳烃(用于提高汽油中辛烷含量)的分析如图所示,左图为不采用反吹的结果,右图为采用反吹的结果。在右侧色谱图中,去除了较重的基质组分,使色谱柱和检测器更清洁。采用配备 FID 检测器的 TRACE 1310 系列 GC 和 Thermo Scientific™ TraceGOLD™ GC 毛细管柱进行分析。