根据工艺、基质、应用领域和目标分析物选择适用的产品。
能量含量(BTU)、DHA、SIMDIS、H2S/有机硫化物等分析
回顶部炼厂气是石油炼制过程中副产的气体烃,它主要来源于加氢裂化、催化重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异,炼厂气分析是石化项目中很重要的色谱分析。 赛默飞全新快速炼厂气分析系统,将传统的分析方式经过不断改进和优化,大大缩短分析时间,提高实验室效率。此外,做为炼厂气的扩展分析,配备两个液体阀后可满足GPA 2261 方法分析热值。这两个分析可以独立完成,也可以合并分析。
柴油是石油提炼后的一种油质的产物,它由不同的碳氢化合物混合组成,广泛用于大型车辆、船舰、发电机等。柴油的组成决定其性质和性能,而随着我国对于环保越来越重视,对于清洁燃料提出了对芳烃和多环芳烃的控制。依据SH/T0606方法,结合石科院的柴油烃类组成分析软件,我们采用ISQ气质联用仪分析柴油中的烃类、多环芳烃组成,结果准确,重现性完全满足并且优于标准方法要求,具体赛默飞解决方案请参考“ AN_C_GCMS-16 气质联用仪分析柴油中烃类组成”。
金属元素含量分析
回顶部油品中金属杂质会影响石油化工下游加工和加工化学品的质量,因此对金属杂质元素的分析对油品质控等至关重要。赛默飞iCAP 7000 Plus 系列 ICP-OES 可进行低成本的多元素分析,适用于测量多种样品中的痕量元素。
总硫和总卤含量分析
回顶部石油化工产品中的硫、卤素含量与原料来源和加工工艺的变化均相关,且很多含硫、含卤化合物通常使其深加工过程中使用的催化剂中毒,且对环境污染危害大。因此,分析石油化工产品原料和加工过程中总硫和总卤的含量具有十分重要的意义。赛默飞燃烧离子色谱法分析总硫和总卤,具有省时、全自动化、污染较和适于微量至痕量级别分析等特点,非常适用于石油化工产品中的总硫和总卤分析。