获取高质量数据不需要挑战
使用 Thermo Scientific LC-MS 数据采集软件尽量获取极高质量的数据,以解锁您样品的信息、知识和价值。
无论您使用的是 LC、GC、IC 还是 MS 系统,无论您希望进行的实验的复杂性如何,数据采集都会变得简单。从研究型应用的灵活解决方案到常规和合规型解决方案或开放访问需求,我们都能满足您的需求。
了解有关 LC-MS 数据采集软件的更多信息
从四极杆到高分辨精确质量数质谱仪 (HRAM-MS),LC-MS 仪器设置和控制均应简单、灵活,以确保您能够尽量获取极高质量的数据,从而帮助您做出可靠、明智的决策。进一步了解如何根据您的要求控制您的 Thermo Scientific 质谱仪。
控制、处理并探索通过 Thermo Scientific LC-MS 系统和相关仪器(包括第三方 LC 入口)采集的高质量数据。Thermo Scientific Xcalibur 软件通过多种工具(如 Freestyle 和 Quan Browser)以及 AcquireX 数据采集算法提供完整的方法设置、数据采集、处理和报告功能。
用于从小分子、应用专用数据处理软件(如 Thermo Scientific Compound Discoverer 软件)到大分子软件(Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件)访问所安装的所有应用以及访问大量云端应用,永远不需最新工具或更新通知。
Xcalibur 软件的主要优点
将您的所有应用集中在一个地方 | 全面而直观的方法编辑 | 轻松查询您的高质量数据 | 获取最新更新和信息 |
---|---|---|---|
借助全套应用专用包组合,从可定制的登录页面访问所有已安装的应用,包括云端应用。 | 获取极高质量的数据对于确保将其转化为可行知识至关重要。凭借功能强大的方法编辑功能乃至拖放式方法创建,您可以轻松、深入地了解您的数据。 | 无论您是想快速量化多种化合物还是更深入地查询原始数据,最新的可视化和分析工具都能让您了解真实情况。 | 从新的和更新的数据采集方法到已安装的应用更新,您将永远不会错过部署新启用功能。 |
可定制的登录页面显示您所有可用的数据采集、查询和处理工具(请注意,Xcalibur 软件附带某些应用,如 FreeStyle,而其他应用取决于您的仪器或购买的应用)。凭借在最新数据采集方法模板可用和产品需要更新时发出的通知,您将永远不会错过您的数据的采集和查询,以便深入了解数据并专注于科学本身。
最新 Thermo Scientific Tribrid 质谱仪、Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪和 Thermo Scientific 三重四极杆质谱仪采用一致的统一架构,使得所有经验水平的用户只需通过极少培训即可获取高质量数据。采集方法可以通过拖放功能快速创建,也可以从多个默认模板中进行选择,这些模板涵盖极受欢迎的实验领域,以便随时访问并获取数据。
不论供应商是谁,都使用可扩展、合规软件控制您的实验室,这些软件涵盖一系列仪器以及多款 Thermo Scientific 离子色谱分析 (IC)、液相色谱分析 (LC) 和气相色谱分析 (GC) 四极杆和 HRAM-MS 系统:单机版、网络版或企业版。
从常规筛查和定量功能到完整质量分析和多属性方法 (MAM) 以及监管生物分析,均事半功倍。
eWorkflow 程序让您可以创建完整的分析(从数据采集到处理和报告),这意味着,培训和系统操作得到简化并在整个组织内获得可靠且一致的结果。
Chromeleon CDS 的主要优点
您的 MS 分析的合规性 | 在整个企业内进行多仪器控制 | 生产率和效率 | 不断发展以满足市场需求 |
---|---|---|---|
在合规条件下采集和处理数据的要求在许多应用领域中都在增加。Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 简化了多种 MS 工作流程,同时符合不断调整的合规性法规(如 GLP/GMP 和 21 CFR 第11部分法规)。 | 通过可靠地控制20多家 LC 和 GC 供应商的超过525个不同仪器模块以及控制多种 Thermo Scientific 三重四极杆 MS 和高分辨率 MS 系统,简化您的实验室或者全球多个实验室中的仪器控制,让您体验前所未有的方便。 | 通过稳定控制多台实验室仪器提高生产率,或提供开放存取功能。从方法创建到报告,这些功能可以方便地捆绑到 eWorkflow 中,使任何人均可以访问、运行和报告您的测定。 | 通过推进在 QC 和批次放行中使用 MS 进行复杂生物治疗药物分析、执行肽图分析(多属性方法)和完整质量反卷积的功能或在上游进一步进行监管生物分析,这种值得信赖的 CDS 环境使您的实验室能够经受住时间的考验。 |
凭借自定义视图,可以快速、简单地创建 MS 定量分析。通过智能 MS Quan,可轻松可视化和定量分析所有组分,从而根据其定量离子自动处理所有组分。色谱峰的谱图可以通过便利的缩略图谱轻松显示和比较,或者在专用图中更详细地显示和比较。
从多属性方法和含新峰值检测的靶向肽图分析到合规环境中的完整质量分析和反卷积,Chromeleon CDS 为希望在监管环境中实施 HRAM-MS 的实验室提供了一些必要工具。与专注于发现的 Thermo Scientific BioPharma Finder 软件无缝集成后,可在将方法转移到 Chromeleon CDS 之前轻松开发和设置方法。此外,Chromeleon CDS 还与 Thermo Fisher SampleManager LIMS(全球部署最多的 LIMS)和用于生物分析工作流程管理的 Thermo Fisher Watson LIMS(全球排名前20的制药和生物制药机构均使用)集成。
通过采集并处理 Thermo Scientific LC 和 GC 四极杆与 HRAM-MS 系统的靶向筛查和常规定量数据来提高生产率。
通过配置环境、临床、食品安全、法医学和制药/生物制药专用术语,您可以快速、灵活地开发可靠的常规定量或靶向筛查工作流程,这些工作流程的培训要求极低,所有人均可使用。
Thermo Scientific TraceFinder 软件具有定制屏幕显示内容、方法和报告模板的功能以及高度可视化的数据审核功能,用户通过受控权限便可登录,您可借助此软件快速采集、处理、审核和报告兼具准确度、精确度和可靠性的高通量定量或靶向筛查工作流程。
TraceFinder 软件的主要优点
完全可配置性 | 在更短时间内获得更多定量数据 | 访问最新的质谱库信息 | 管理数据;不要被数据左右 |
---|---|---|---|
在高通量实验室中,花时间学习新软件意味着分析样品的时间减少。 利用市场专用术语、不同操作员级别的用户登录以及可配置视图帮助进行数据处理和报告,将更多时间用于生成结果。 | 凭借可轻松配置的方法、选择预配置方法和报告模板的功能以及实时处理和数据评估,您可快速获得可供审查和报告的结果,无论其来自四极杆数据还是高分辨率数据。 | 可向靶向方法中快速填充化合物数据库中的靶标化合物。 在筛查或需要其他确认或要鉴定未知组分时,您可以通过 mzVault 访问最新 Thermo Scientific mzCloud 质谱库内容并使用 NIST 质谱库。 | 您的数据就是您的知识,因此它有内在价值。 能够在网络中获取和存储数据意味着您可以更轻松地保护这种知识并管理数据。 |
使用靶向筛查时,结果的可靠性是关键。由于能够进行各种确认(通过质谱库匹配确认、碎片离子确认到同位素模式确认(如上所示))并提供高度可视化数据审核功能,不仅可以进行快速数据审核和报告,还能确保您的靶标得到匹配。
使用质谱过滤通道和组(也可以转发到报告)在样品或化合物视图的基础上进行高度可视且灵活的数据审核,按照您的需求简化审核。
对于需要进行详尽样品分析以确保每种化合物具有足够的高质量、精确的质量碎片信息 (MSn) 以便可靠鉴定化合物的测定,AcquireX 数据采集会让您自动完成这种通常繁琐的过程。
预定义的方法模板可以直接使用或便于快速开发方法。AcquireX 实验可让您捕获感兴趣组分而非背景离子或基质组分的 MSn 碎片离子谱图。
采集更有意义的数据,而不仅是采集更多数据。
AcquireX 软件的主要优点
采集更有意义的数据,而不仅是采集更多数据 | 全自动、全包式的数据采集 | 提高生产率和鉴定可靠性 |
---|---|---|
典型的 LC-MSn 工作流程会在谱质量、特异性和覆盖率之间折中并且需要大量的手动输入。打破这些依赖性并自动捕获样品中每种化合物的高质量 MSn 谱数据。 | 从背景排除到样品化合物包含,自动完成的包含/排除列表更新和迭代样品重新进样可确保进行详尽的 MSn 谱图分析,无需手动查询。 | 与“传统”DDA 相比,将 AcquireX 与 Thermo Scientific Compound Discoverer 软件或 Thermo Scientific Mass Frontier 软件与 mzCloud 配合使用次数增加时,具有深度碎片离子谱图的化合物数量和谱匹配的可靠性增加。 |
通过分析样品背景(空白),自动创建排除列表,然后进行全扫描 MS 分析以创建前体离子的包含列表。然后,使用这些包含和排除列表动态分析您的样品。
在采集每种化合物的 MSn 数据后,列表会自动更新,以通过减少每种化合物的碎片离子谱图总数来确保数据质量。
了解有关 LC-MS 数据采集软件的更多信息
您可以使用仪器控制软件收集 Thermo Scientific 质谱仪的高质量质谱数据。通过两个应用包对仪器进行控制:“调谐”和“方法编辑器”。
如遇到软件问题、要申请功能或报告缺陷,请单击此处发送电子邮件。
Orbitrap Tribrid MS 系列仪器控制软件(版本 3.5 SP1)
发布日期 | 内部版本号 | 仪器 | 软件要求 |
2022年1月31日 | 3.5.3886.0 | Orbitrap Eclipse Tribrid MS、Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS、Orbitrap IQ-X Tribrid MS、Orbitrap ID-X Tribrid MS | Xcalibur 4.3 或更新版本(使用 4.5 版以获得最新 AcquireX 功能)。注意,使用 Orbitrap Tribrid MS 系列 3.5 需要安装 Windows 10。 |
新特性 |
Orbitrap Tribrid MS 系列仪器控制软件版本 3.5 和 3.5 SP1 整合了以下新功能和改进功能: |
支持 Orbitrap IQ-X Tribrid MS 质谱仪 |
(仅适用于 Orbitrap ID-X Tribrid MS 和 Orbitrap Eclipse Tribrid MS 小分子应用模式)支持实时谱库搜索,以方便在小分子应用中根据决策触发 MSn 扫描事件 |
(仅限 Orbitrap IQ-X Tribrid MS)支持自动就绪离子源,以实现自动化和远程校准 |
支持 Chromeleon™。已针对 Orbitrap IQ-X 全面测试 Orbitrap Tribrid 系列 3.5 和 Chromeleon 7.2.10 MUd 间的兼容性。在全面测试其他 Tribrid 系列型号和配置后,Chromeleon 驱动程序兼容性矩阵会更新。如需更多信息和查看兼容性矩阵,请登录 https://support.thermoinformatics.com/downloads/default.aspx ,然后选择 Chromeleon > Chromeleon > 相关驱动程序 > 驱动程序兼容性矩阵 |
支持新的 AcquireX 工作流程、“高级深度扫描”,包括通过 Xcalibur 数据系统 4.5 更灵活地设置参数 |
通过支持其他来源 (HESI/APCI) 来支持 FAIMS Pro Duo 接口 |
数据采集优化了 FAIMS CV 切换后延迟时间(在每次实验中使用多 CV 电压时) |
FAIMS Pro:总载气流成功接替 FAIMS 用户气体,以降低流速,从而提高纳级喷雾 (NSI) 稳定性 |
高级峰值测定 (APD) 现已成为所有 Orbitrap Tribrid MS 产品的标准并受益于应用模式特定的优化 |
在 MSn 扫描中支持扩展的低质量范围 m/z 40 |
(仅限小分子应用模式)温和捕获选项可用于降低不稳定化合物的 MS1 源内碎裂 |
可用性增强:
|
已知问题(严重性和可能修复) |
使用 Windows 10 时,“查看原始文件”按钮不能正确打开原始文件,您也无法双击打开原始文件。 相反,需要找到原始文件,右键单击它,然后浏览至相应应用 (FreeStyle) 以打开文件。选中该复选框以始终使用选定应用打开原始文件,此应用将其变为默认应用。(在发行说明3.0和3.1中报告)。 |
在 Chromeleon 7.2.10 MUd 下运行 Orbitrap IQ-X Tribrid MS 系列软件版本 3.5 SP1 时,在 Chromeleon 审计跟踪中,会显示错误消息:“无法使用 TP_RUNNING 更新双属性 Bearing_Temperature ”。在第一次打开 Chromeleon 或将质谱仪添加到 Chromeleon 仪器配置中时,会出现错误。 此错误不会影响 Orbitrap Tribrid MS 仪器的运行。 |
使用将“应用模式”设置为“肽”的方法时,在 Chromeleon 7.2.10 MUd 下使用 Orbitrap Tribrid 系列软件版本 3.5 SP1 采集后,创建的文件将不能打开或导出。 当尝试以 RAW 格式导出文件时,将出现“无法加载项目的原始数据”错误。在这种情况下,您将无法在 Chromeleon、Xcalibur 或 FreeStyle 中查看文件。 解决方法:在保存方法前将“应用模式”设置为“小分子”(您可以在“肽应用模式”下通过可用扫描、过滤器和模板创建 MS 方法)。 |
在 AnalyteGuru 网站上订阅"Orbitrap Tribrid MS 仪器控制软件"标签以接收有关新发现缺陷的警告。 |
固定缺陷 |
请参阅 Orbitrap Tribrid MS 系列 ICSW v. 3.5 SP1 发行说明 |
联系我们 |
Orbitrap Tribrid 系列申请 Orbitrap Tribrid 系列问题 |
Orbitrap Exploris MS 系列控制软件版本 4.0 SP1
发布日期 | 内部版本号 | 仪器 | 软件要求 |
2021年12月17日 | 4.0.309.28 | Orbitrap Exploris 480 MS、Orbitrap Exploris 240 MS、Orbitrap Exploris 120 MS、Orbitrap Exploris GC MS 和 Orbitrap Exploris GC 240 MS | Microsoft™ Windows™ 10 Enterprise 2016 LTSB 或 2019 LTSC Thermo Scientific Xcalibur 4.5 |
新特性 |
调谐:“自定义质量校准和检查”使用用户可定义的质量列表运行质量校准。 |
调谐:校准窗格提供使用荧蒽的单点质量校准程序。 |
前级真空监测:如果传输管堵塞,需要通知用户。 |
方法编辑器:全局设置 - 内部质量校准提供各种内部校准模式(开始运行时、扫描间、定时)。 |
方法编辑器:全局设置 - 内部质量校准提供用户可定义的锁定质量进样功能。 |
原始文件谱提供对 FreeStyle 1.8 及更高版本支持的扩展峰数据的访问。 |
已知问题 |
在 AnalyteGuru 网站上订阅"Orbitrap MS 仪器控制软件"标签以接收有关新报告错误的警告和可用补丁。 |
固定缺陷 |
系统校准:eFT 校准可能因不适配而失败 |
|
联系我们 |
Orbitrap Exploris MS 系列申请 Orbitrap Exploris MS 系列问题 |
Exactive MS 系列仪器控制软件版本 2.12 QF1
发布日期 | 仪器 | 软件要求 | Exactive 系列版本 2.12 |
2021年6月15日 | Exactive MS 系列 | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 或 2019 LTSC | 单击此处下载 › |
有关详细信息,请参见:Exactive MS 系列 2.12 发行说明
新特性 |
Exactive MS 系列 2.9 的特性:
|
|
|
|
已知问题 |
有关详细信息、缺陷修复和已知问题,请参阅 2.11 和 2.11 QF1 的发行说明。 |
固定缺陷 |
请参阅 Exactive MS 系列仪器控制软件 vs.2.11 QF1 发行说明 |
联系我们 |
Exactive MS 系列申请 Exactive MS 系列问题 |
Orbitrap Tribrid MS 系列仪器控制软件(版本 3.5 SP1)
发布日期 | 内部版本号 | 仪器 | 软件要求 |
2022年1月31日 | 3.5.3886.0 | Orbitrap Eclipse Tribrid MS、Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS、Orbitrap IQ-X Tribrid MS、Orbitrap ID-X Tribrid MS | Xcalibur 4.3 或更新版本(使用 4.5 版以获得最新 AcquireX 功能)。注意,使用 Orbitrap Tribrid MS 系列 3.5 需要安装 Windows 10。 |
新特性 |
Orbitrap Tribrid MS 系列仪器控制软件版本 3.5 和 3.5 SP1 整合了以下新功能和改进功能: |
支持 Orbitrap IQ-X Tribrid MS 质谱仪 |
(仅适用于 Orbitrap ID-X Tribrid MS 和 Orbitrap Eclipse Tribrid MS 小分子应用模式)支持实时谱库搜索,以方便在小分子应用中根据决策触发 MSn 扫描事件 |
(仅限 Orbitrap IQ-X Tribrid MS)支持自动就绪离子源,以实现自动化和远程校准 |
支持 Chromeleon™。已针对 Orbitrap IQ-X 全面测试 Orbitrap Tribrid 系列 3.5 和 Chromeleon 7.2.10 MUd 间的兼容性。在全面测试其他 Tribrid 系列型号和配置后,Chromeleon 驱动程序兼容性矩阵会更新。如需更多信息和查看兼容性矩阵,请登录 https://support.thermoinformatics.com/downloads/default.aspx ,然后选择 Chromeleon > Chromeleon > 相关驱动程序 > 驱动程序兼容性矩阵 |
支持新的 AcquireX 工作流程、“高级深度扫描”,包括通过 Xcalibur 数据系统 4.5 更灵活地设置参数 |
通过支持其他来源 (HESI/APCI) 来支持 FAIMS Pro Duo 接口 |
数据采集优化了 FAIMS CV 切换后延迟时间(在每次实验中使用多 CV 电压时) |
FAIMS Pro:总载气流成功接替 FAIMS 用户气体,以降低流速,从而提高纳级喷雾 (NSI) 稳定性 |
高级峰值测定 (APD) 现已成为所有 Orbitrap Tribrid MS 产品的标准并受益于应用模式特定的优化 |
在 MSn 扫描中支持扩展的低质量范围 m/z 40 |
(仅限小分子应用模式)温和捕获选项可用于降低不稳定化合物的 MS1 源内碎裂 |
可用性增强:
|
已知问题(严重性和可能修复) |
使用 Windows 10 时,“查看原始文件”按钮不能正确打开原始文件,您也无法双击打开原始文件。 相反,需要找到原始文件,右键单击它,然后浏览至相应应用 (FreeStyle) 以打开文件。选中该复选框以始终使用选定应用打开原始文件,此应用将其变为默认应用。(在发行说明3.0和3.1中报告)。 |
在 Chromeleon 7.2.10 MUd 下运行 Orbitrap IQ-X Tribrid MS 系列软件版本 3.5 SP1 时,在 Chromeleon 审计跟踪中,会显示错误消息:“无法使用 TP_RUNNING 更新双属性 Bearing_Temperature ”。在第一次打开 Chromeleon 或将质谱仪添加到 Chromeleon 仪器配置中时,会出现错误。 此错误不会影响 Orbitrap Tribrid MS 仪器的运行。 |
使用将“应用模式”设置为“肽”的方法时,在 Chromeleon 7.2.10 MUd 下使用 Orbitrap Tribrid 系列软件版本 3.5 SP1 采集后,创建的文件将不能打开或导出。 当尝试以 RAW 格式导出文件时,将出现“无法加载项目的原始数据”错误。在这种情况下,您将无法在 Chromeleon、Xcalibur 或 FreeStyle 中查看文件。 解决方法:在保存方法前将“应用模式”设置为“小分子”(您可以在“肽应用模式”下通过可用扫描、过滤器和模板创建 MS 方法)。 |
在 AnalyteGuru 网站上订阅"Orbitrap Tribrid MS 仪器控制软件"标签以接收有关新发现缺陷的警告。 |
固定缺陷 |
请参阅 Orbitrap Tribrid MS 系列 ICSW v. 3.5 SP1 发行说明 |
联系我们 |
Orbitrap Tribrid 系列申请 Orbitrap Tribrid 系列问题 |
Orbitrap Exploris MS 系列控制软件版本 4.0 SP1
发布日期 | 内部版本号 | 仪器 | 软件要求 |
2021年12月17日 | 4.0.309.28 | Orbitrap Exploris 480 MS、Orbitrap Exploris 240 MS、Orbitrap Exploris 120 MS、Orbitrap Exploris GC MS 和 Orbitrap Exploris GC 240 MS | Microsoft™ Windows™ 10 Enterprise 2016 LTSB 或 2019 LTSC Thermo Scientific Xcalibur 4.5 |
新特性 |
调谐:“自定义质量校准和检查”使用用户可定义的质量列表运行质量校准。 |
调谐:校准窗格提供使用荧蒽的单点质量校准程序。 |
前级真空监测:如果传输管堵塞,需要通知用户。 |
方法编辑器:全局设置 - 内部质量校准提供各种内部校准模式(开始运行时、扫描间、定时)。 |
方法编辑器:全局设置 - 内部质量校准提供用户可定义的锁定质量进样功能。 |
原始文件谱提供对 FreeStyle 1.8 及更高版本支持的扩展峰数据的访问。 |
已知问题 |
在 AnalyteGuru 网站上订阅"Orbitrap MS 仪器控制软件"标签以接收有关新报告错误的警告和可用补丁。 |
固定缺陷 |
系统校准:eFT 校准可能因不适配而失败 |
|
联系我们 |
Orbitrap Exploris MS 系列申请 Orbitrap Exploris MS 系列问题 |
Exactive MS 系列仪器控制软件版本 2.12 QF1
发布日期 | 仪器 | 软件要求 | Exactive 系列版本 2.12 |
2021年6月15日 | Exactive MS 系列 | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 或 2019 LTSC | 单击此处下载 › |
有关详细信息,请参见:Exactive MS 系列 2.12 发行说明
新特性 |
Exactive MS 系列 2.9 的特性:
|
|
|
|
已知问题 |
有关详细信息、缺陷修复和已知问题,请参阅 2.11 和 2.11 QF1 的发行说明。 |
固定缺陷 |
请参阅 Exactive MS 系列仪器控制软件 vs.2.11 QF1 发行说明 |
联系我们 |
Exactive MS 系列申请 Exactive MS 系列问题 |