液相色谱质谱分析
对广泛化合物进行可靠的谱图解析、筛查、鉴定和定量
我们的新一代 Thermo Scientific LC-MS 系统具有易用性但不牺牲高性能。统一的仪器架构可在不同的系统上使用相同的性能配件,简化方法转移,并帮助新用户更快地熟悉系统。智能驱动的系统可采集最高质量的质谱数据,从而提高可靠性。预置的实验条件方便更多用户访问并取得成功。简化的数据处理软件、算法和库可应对具有挑战性的研究和常规应用。
技术创新
全新设计保证仪器在保持高性能的同时,拥有强大的稳定性和耐用性,保证每日繁忙的实验任务
- 卓越性能:主动离子管控技术(AIM+),精密设计从 OptaMax™ NG 离子源到增强型电子倍增器,实现了从离子管控到检测的终极功能。采用分段式双曲面四极杆和增强型 RF 电子元器件,进一步优化离子管控精度、可靠性、速度及可重复性。
- 配置灵活:纸喷雾系统VeriSpray,多通道液相Transcend,Vanquish Charger,Online SPE系统EQuan Plus,极大提高仪器分析效率。
- 全面的应用方法包:从食品检测到药物分析,我们拥有最全面的应用方法覆盖。同时,独家提供包括IC-MS等,帮助客户提升试验质量。
- 软件灵活:面对不同需求,提供常规分析及合规分析两套系统可供选择。
受益于独特的 Orbitrap 质谱仪提供的高分辨率、高质量精度 (HRAM) 的性能优势。让其在分析测试过程中给您带来全新视角。
- 无可匹敌的性能:Orbitrap 技术提供高分辨率、高准确度的质量数(HRAM)数据,助力探索未知。
- 智能化平台:在目标分析扫描过程中,智能化硬软件平台以高置信度轻松实现残留小分子和大分子的确认和识别。
- 强大的可扩展性:灵活适配多种功能配件(FAIMS Pro、EASY-IC、Biopharma Option等),扩展定性定量功能,让您的分析更完美。
全新设计保证仪器在保持高性能的同时,拥有强大的稳定性和耐用性,保证每日繁忙的实验任务
- 卓越性能:主动离子管控技术(AIM+),精密设计从 OptaMax™ NG 离子源到增强型电子倍增器,实现了从离子管控到检测的终极功能。采用分段式双曲面四极杆和增强型 RF 电子元器件,进一步优化离子管控精度、可靠性、速度及可重复性。
- 配置灵活:纸喷雾系统VeriSpray,多通道液相Transcend,Vanquish Charger,Online SPE系统EQuan Plus,极大提高仪器分析效率。
- 全面的应用方法包:从食品检测到药物分析,我们拥有最全面的应用方法覆盖。同时,独家提供包括IC-MS等,帮助客户提升试验质量。
- 软件灵活:面对不同需求,提供常规分析及合规分析两套系统可供选择。
受益于独特的 Orbitrap 质谱仪提供的高分辨率、高质量精度 (HRAM) 的性能优势。让其在分析测试过程中给您带来全新视角。
- 无可匹敌的性能:Orbitrap 技术提供高分辨率、高准确度的质量数(HRAM)数据,助力探索未知。
- 智能化平台:在目标分析扫描过程中,智能化硬软件平台以高置信度轻松实现残留小分子和大分子的确认和识别。
- 强大的可扩展性:灵活适配多种功能配件(FAIMS Pro、EASY-IC、Biopharma Option等),扩展定性定量功能,让您的分析更完美。
酵母蛋白质组定量
Q Exactive HF 液质联用质谱仪,大幅提高离子传输效率及 Orbitrap 扫描速度,明显优化 DIA 数据的采集能力, 实现高通量酵母蛋白质组定量分析。
磷酸化蛋白质组大规模鉴定
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 液质联用质谱仪,应用二氧化钛富集结合多种肽段预分级策略,最终达到磷酸化蛋白质组深度覆盖和大规模鉴定。
相关产品
处理速度更快、覆盖度更深、灵敏度更高。Orbitrap Astral 质谱仪结合了三种质量分析仪:用于实现高选择性和高离子传输率的四极杆质量分析仪、用于实现高动态范围和高分辨率测量的 Orbitrap 质量分析仪以及用于实现快速、灵敏测量的新型 Astral 分析仪。
蛋白质基因组学将乳腺癌的体细胞突变与信号传导相关联
利用高精度的串联质谱 Orbitrap Q Exactive 液质联用质谱仪等蛋白质组学数据,可实现对基因组序列的重新注释。串联质谱技术的快速发展使蛋白基因组学成为功能基因组学研究的重要工具。
高通量人蛋白质组定量分析
Q Exactive HF 液质联用质谱仪,大幅提高离子传输效率及 Orbitrap 扫描速度,明显优化 DIA 数据的采集能力, 实现高通量人蛋白质组定量分析。
基于四极杆-Orbitrap混合质谱仪靶向激酶抑制剂分析
Q Exactive液质联用质谱仪在激酶抑制剂分析中激酶活性位点肽检测和相关定量的卓越表现。
相关产品
Thermo Scientific Q Exactive™ HF-X 组合型四极杆-Orbitrap™ 质谱仪使用高容量传输管实现最大离子负载量,使用电动离子漏斗在更宽的质量数范围内容纳和传输离子,并使用高场 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器。
对 ADC 与 mAb 进行分子量测定
Q Exactive Plus Biopharma 平台液质联用质谱仪兼具高分辨率、高质量精度和高灵敏度,新增 High Mass Range Mode 上限可至 8000 Da,三种不同分析模式可覆盖生物制药领域的表征全流程。
抗体药物天冬氨酸异构化解析
Orbitrap Fusion Lumos 液质联用质谱仪对多种翻译后修饰进行定性和定量分析。ETD作为补充碎裂方式,可以提供与 CID/HCD 互补以及 ETD 特征性的碎片离子,从而准确的确定氨基酸序列以及翻译后修饰位点的信息。
单克隆抗体 De novo 测序
质谱从头测序方法简单、快速、直接,Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 三合一液质联用质谱仪更加高通量、高效率和低成本,ETD 与 HCD 相互结合,更准确确定完整的氨基酸序列以及翻译后修饰位点的信息。
相关产品
Thermo Scientific Q Exactive™ HF-X 组合型四极杆-Orbitrap™ 质谱仪使用高容量传输管实现最大离子负载量,使用电动离子漏斗在更宽的质量数范围内容纳和传输离子,并使用高场 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器。
酵母蛋白质组定量
Q Exactive HF 液质联用质谱仪,大幅提高离子传输效率及 Orbitrap 扫描速度,明显优化 DIA 数据的采集能力, 实现高通量酵母蛋白质组定量分析。
磷酸化蛋白质组大规模鉴定
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 液质联用质谱仪,应用二氧化钛富集结合多种肽段预分级策略,最终达到磷酸化蛋白质组深度覆盖和大规模鉴定。
相关产品
处理速度更快、覆盖度更深、灵敏度更高。Orbitrap Astral 质谱仪结合了三种质量分析仪:用于实现高选择性和高离子传输率的四极杆质量分析仪、用于实现高动态范围和高分辨率测量的 Orbitrap 质量分析仪以及用于实现快速、灵敏测量的新型 Astral 分析仪。
蛋白质基因组学将乳腺癌的体细胞突变与信号传导相关联
利用高精度的串联质谱 Orbitrap Q Exactive 液质联用质谱仪等蛋白质组学数据,可实现对基因组序列的重新注释。串联质谱技术的快速发展使蛋白基因组学成为功能基因组学研究的重要工具。
高通量人蛋白质组定量分析
Q Exactive HF 液质联用质谱仪,大幅提高离子传输效率及 Orbitrap 扫描速度,明显优化 DIA 数据的采集能力, 实现高通量人蛋白质组定量分析。
基于四极杆-Orbitrap混合质谱仪靶向激酶抑制剂分析
Q Exactive液质联用质谱仪在激酶抑制剂分析中激酶活性位点肽检测和相关定量的卓越表现。
相关产品
Thermo Scientific Q Exactive™ HF-X 组合型四极杆-Orbitrap™ 质谱仪使用高容量传输管实现最大离子负载量,使用电动离子漏斗在更宽的质量数范围内容纳和传输离子,并使用高场 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器。
对 ADC 与 mAb 进行分子量测定
Q Exactive Plus Biopharma 平台液质联用质谱仪兼具高分辨率、高质量精度和高灵敏度,新增 High Mass Range Mode 上限可至 8000 Da,三种不同分析模式可覆盖生物制药领域的表征全流程。
抗体药物天冬氨酸异构化解析
Orbitrap Fusion Lumos 液质联用质谱仪对多种翻译后修饰进行定性和定量分析。ETD作为补充碎裂方式,可以提供与 CID/HCD 互补以及 ETD 特征性的碎片离子,从而准确的确定氨基酸序列以及翻译后修饰位点的信息。
单克隆抗体 De novo 测序
质谱从头测序方法简单、快速、直接,Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 三合一液质联用质谱仪更加高通量、高效率和低成本,ETD 与 HCD 相互结合,更准确确定完整的氨基酸序列以及翻译后修饰位点的信息。
相关产品
Thermo Scientific Q Exactive™ HF-X 组合型四极杆-Orbitrap™ 质谱仪使用高容量传输管实现最大离子负载量,使用电动离子漏斗在更宽的质量数范围内容纳和传输离子,并使用高场 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器。
提高脂质组学分析的通量和可信度
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 三合一液质联用质谱仪,独特配置,提高扫描速率,使自信、灵敏、高通量的脂质鉴定及定量分析变为可能。
减少代谢组学研究的生化和化学噪音
Q Exactive™ Focus 液质联用质谱仪用于代谢组学,准确质量数据得到精细处理大大降低数据丰度,超高液相色谱提供足够分辨率,削弱生物及化学背景噪音。
相关产品
Q Exactive™ Focus 组合型四极杆 Orbitrap 液质联用质谱仪提供的灵敏度、选择性、灵活性和易用性为目标和非目标化合物的筛查、定量、鉴定和确认设定了标准。
鸡蛋中氟虫腈检测
TSQ Quantis 三重四极杆液质联用质谱仪,针对复杂基质鸡蛋中氟虫腈及其代谢物的日常残留检测,最大限度提高提取效率并降低动物源性基质所带来的干扰。
250余种农残检测
TSQ Quantis 三重四极杆液质联用质谱仪,提供从始至终的农药分析工作流程,快速耐用地定量 250 余种低于最大残留限(MRL)的农药,结果符合要求最严格的欧盟指南。
200多种兽残同时分析
TSQ Endura 三重四级杆 LC-MS 液质联用质谱仪 ,一针进样同时分析超200种来自不同肉类基质的多种兽残。
相关产品
Thermo Scientific™TSQ Quantis™三重四极杆质谱仪轻松解答实验室目标物定量工作流程中的关键分析挑战。
药物标准品定量分析
TSQ Altis 三重四极杆液质联用质谱仪对血浆中的候选药物混合物进行灵敏、耐用、可靠、可重现的的定量分析。
药物杂质分析
Orbitrap Elite 液质联用质谱仪及 Compound Discoverer 软件建立用于药物杂质鉴定的快速、准确、高效、可靠工作流程。
相关产品
从法医毒物学到环境分析到制药研究,几乎每个领域都需要更高的生产率;在更少的时间内以更高的可靠性和置信度定量分析更多样品,并以更低的预算完成所有分析。
激素类药物残留检测
全新一代三重四极杆液质联用TSQ Quantis,针对皮质激素、雄激素、孕激素和雌激素等8种激素类药物,建立具有临床检测指导意义的快速液质检测方法。
19种阿片剂、类鸦片药物的法医方法验证
TSQ Endura 三重四极杆液质联用质谱仪,针对19 种阿片剂、类鸦片药物的法医方法验证,免去水解步骤,4分钟快速定量。
法医毒理—Endura & Prelude SPLC_无需水解的尿液中19种阿片类及其代谢物的LC-MSMS法医学验证方法 EN
滥用药物快速筛查
Q Exactive 液质联用质谱仪,应用简单、无需样品前处理或其他色谱过程的纸喷雾电离,用于法医毒理学中滥用药物的快速、半定量筛查的方法开发。
相关产品
无论样品类型或基质,Thermo Scientific™ Endura™ 三重四极杆质谱为每天每次的运行均可提供顶级灵敏度和易用性,使客户可轻松进行方法开发和操作。
藻毒素定量
TSQ Quantis 三重四极杆液质联用质谱仪,经 EPA 544 方法证实,用于饮用水中藻毒素定量检测,灵敏、准确且可靠的 LC-MS/MS 方法。
表面活性剂分析
Q Exactive Focus Orbitrap 液质联用质谱仪结合准确的MS/MS谱图匹配,对自来水中长链环境污染物 NPEO 和 OPEO 进行定量定性研究。
农药残留草甘膦
Syncronis-HILIC 型液相色谱柱结合 TSQ Quantum Access Max 三重四极杆液质联用质谱仪,用于对水体中草甘膦的测定,无需处理直接测定,峰型对称,大幅提升灵敏度。
相关产品
Thermo Scientific™ TSQ Quantum™ Access MAX 三重四极杆质谱仪拥有卓越的 LC-MS/MS 价值,可提供卓越的灵敏度、特异性和灵活性,同时也更加实惠。
提高脂质组学分析的通量和可信度
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 三合一液质联用质谱仪,独特配置,提高扫描速率,使自信、灵敏、高通量的脂质鉴定及定量分析变为可能。
减少代谢组学研究的生化和化学噪音
Q Exactive™ Focus 液质联用质谱仪用于代谢组学,准确质量数据得到精细处理大大降低数据丰度,超高液相色谱提供足够分辨率,削弱生物及化学背景噪音。
相关产品
Q Exactive™ Focus 组合型四极杆 Orbitrap 液质联用质谱仪提供的灵敏度、选择性、灵活性和易用性为目标和非目标化合物的筛查、定量、鉴定和确认设定了标准。
鸡蛋中氟虫腈检测
TSQ Quantis 三重四极杆液质联用质谱仪,针对复杂基质鸡蛋中氟虫腈及其代谢物的日常残留检测,最大限度提高提取效率并降低动物源性基质所带来的干扰。
250余种农残检测
TSQ Quantis 三重四极杆液质联用质谱仪,提供从始至终的农药分析工作流程,快速耐用地定量 250 余种低于最大残留限(MRL)的农药,结果符合要求最严格的欧盟指南。
200多种兽残同时分析
TSQ Endura 三重四级杆 LC-MS 液质联用质谱仪 ,一针进样同时分析超200种来自不同肉类基质的多种兽残。
相关产品
Thermo Scientific™TSQ Quantis™三重四极杆质谱仪轻松解答实验室目标物定量工作流程中的关键分析挑战。
药物标准品定量分析
TSQ Altis 三重四极杆液质联用质谱仪对血浆中的候选药物混合物进行灵敏、耐用、可靠、可重现的的定量分析。
药物杂质分析
Orbitrap Elite 液质联用质谱仪及 Compound Discoverer 软件建立用于药物杂质鉴定的快速、准确、高效、可靠工作流程。
相关产品
从法医毒物学到环境分析到制药研究,几乎每个领域都需要更高的生产率;在更少的时间内以更高的可靠性和置信度定量分析更多样品,并以更低的预算完成所有分析。
激素类药物残留检测
全新一代三重四极杆液质联用TSQ Quantis,针对皮质激素、雄激素、孕激素和雌激素等8种激素类药物,建立具有临床检测指导意义的快速液质检测方法。
19种阿片剂、类鸦片药物的法医方法验证
TSQ Endura 三重四极杆液质联用质谱仪,针对19 种阿片剂、类鸦片药物的法医方法验证,免去水解步骤,4分钟快速定量。
法医毒理—Endura & Prelude SPLC_无需水解的尿液中19种阿片类及其代谢物的LC-MSMS法医学验证方法 EN
滥用药物快速筛查
Q Exactive 液质联用质谱仪,应用简单、无需样品前处理或其他色谱过程的纸喷雾电离,用于法医毒理学中滥用药物的快速、半定量筛查的方法开发。
相关产品
无论样品类型或基质,Thermo Scientific™ Endura™ 三重四极杆质谱为每天每次的运行均可提供顶级灵敏度和易用性,使客户可轻松进行方法开发和操作。
藻毒素定量
TSQ Quantis 三重四极杆液质联用质谱仪,经 EPA 544 方法证实,用于饮用水中藻毒素定量检测,灵敏、准确且可靠的 LC-MS/MS 方法。
表面活性剂分析
Q Exactive Focus Orbitrap 液质联用质谱仪结合准确的MS/MS谱图匹配,对自来水中长链环境污染物 NPEO 和 OPEO 进行定量定性研究。
农药残留草甘膦
Syncronis-HILIC 型液相色谱柱结合 TSQ Quantum Access Max 三重四极杆液质联用质谱仪,用于对水体中草甘膦的测定,无需处理直接测定,峰型对称,大幅提升灵敏度。
相关产品
Thermo Scientific™ TSQ Quantum™ Access MAX 三重四极杆质谱仪拥有卓越的 LC-MS/MS 价值,可提供卓越的灵敏度、特异性和灵活性,同时也更加实惠。
Thermo Scientific™ 三重四极杆 LC-MS/MS 系统帮助每个分析科学家应对挑战,开发稳健、可靠和灵敏的定量工作流程,无论哪种分子类型、样品类型还是用户专业知识,都能提供绝对可靠的分析数据。
TSQ Altis Plus 质谱仪
创新的硬件和软件的进步可以解决您较苛刻的定量分析应用
TSQ Quantis Plus 质谱仪
提高的灵敏度和性能确保针对高通量应用进行可靠的方法开发和精确定量分析
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质谱仪专为利用同位素标记和低丰度 PTM 分析等应用软件,测定蛋白质组学、生物制药、代谢组学中的新化合物而设计。这些质谱仪可生成高分辨率高质量精度的数据,从而增强痕量分析物检测、表征和定量以及综合样品分析的灵敏度。
Orbitrap Exploris 480质谱仪
新一代体验,高性能高通量洞察力,稳定的性能,可延长正常运行时间,易于使用,智能驱动。
Q Exactive™ Focus 组合型四极杆
配置灵活,耐用可靠,为日常分析简化了方法开发,节省时间,降低成本
Thermo Scientific™ 离子阱 LC-MS 技术为复杂基质中低丰度组分的测定和快速鉴别提供出色的全扫描灵敏度和基于数据的 MSn 分析能力。线性定量范围可达六个数量级。
LCQ Fleet™ 离子阱质谱仪
简单易用,无论新手或专家,均可快速、轻松、可靠地使用该款以价值为核心的离子阱质谱仪运行常规样品分析
Orbitrap Elite™ 组合型离子阱Orbitrap 质谱仪
使用高性能质谱仪对要求严苛的蛋白质组学、代谢组学、脂类组学和代谢样品进行更深入的分析
LTQ XL™ 线性离子阱质谱仪
通过结合多种解离技术及卓越的灵敏度,为丰富的结构信息
Thermo Scientific™ MSQ™ Plus 单四极杆兼容经济、高性能 MS 系统性能,以适应最快的 UHPLC 应用。该系统支持全扫描和选择离子监测模式,并且无缝整合 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 软件。
ISQ™ EC 单四极杆质谱仪
用于小分子定性定量分析,提供高灵敏度和高耐受性的质谱分析
实现对多种复杂样品分析,加倍生产率,节约分析耗时及成本
Thermo Scientific™ 三重四极杆 LC-MS/MS 系统帮助每个分析科学家应对挑战,开发稳健、可靠和灵敏的定量工作流程,无论哪种分子类型、样品类型还是用户专业知识,都能提供绝对可靠的分析数据。
TSQ Altis Plus 质谱仪
创新的硬件和软件的进步可以解决您较苛刻的定量分析应用
TSQ Quantis Plus 质谱仪
提高的灵敏度和性能确保针对高通量应用进行可靠的方法开发和精确定量分析
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质谱仪专为利用同位素标记和低丰度 PTM 分析等应用软件,测定蛋白质组学、生物制药、代谢组学中的新化合物而设计。这些质谱仪可生成高分辨率高质量精度的数据,从而增强痕量分析物检测、表征和定量以及综合样品分析的灵敏度。
Orbitrap Exploris 480质谱仪
新一代体验,高性能高通量洞察力,稳定的性能,可延长正常运行时间,易于使用,智能驱动。
Q Exactive™ Focus 组合型四极杆
配置灵活,耐用可靠,为日常分析简化了方法开发,节省时间,降低成本
Thermo Scientific™ 离子阱 LC-MS 技术为复杂基质中低丰度组分的测定和快速鉴别提供出色的全扫描灵敏度和基于数据的 MSn 分析能力。线性定量范围可达六个数量级。
LCQ Fleet™ 离子阱质谱仪
简单易用,无论新手或专家,均可快速、轻松、可靠地使用该款以价值为核心的离子阱质谱仪运行常规样品分析
Orbitrap Elite™ 组合型离子阱Orbitrap 质谱仪
使用高性能质谱仪对要求严苛的蛋白质组学、代谢组学、脂类组学和代谢样品进行更深入的分析
LTQ XL™ 线性离子阱质谱仪
通过结合多种解离技术及卓越的灵敏度,为丰富的结构信息
Thermo Scientific™ MSQ™ Plus 单四极杆兼容经济、高性能 MS 系统性能,以适应最快的 UHPLC 应用。该系统支持全扫描和选择离子监测模式,并且无缝整合 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 软件。
ISQ™ EC 单四极杆质谱仪
用于小分子定性定量分析,提供高灵敏度和高耐受性的质谱分析
实现对多种复杂样品分析,加倍生产率,节约分析耗时及成本