赛默飞 Orbitrap Exploris 质谱仪家族是具有高分辨率、精确质量 (HRAM),用于定量分析的液相色谱质谱联用仪 (LC-MS),能为您的实验室提供出色的性能表现。崭新Orbitrap Exploris 120质谱仪和Orbitrap Exploris 240质谱仪内置智能化、高灵敏度和多选择性的强大功能,在较低浓度水平也能保证定量分析的高准确度和高精度。现在这种出色的性能在一系列仪器中得以应用,可满足您实验室特定的分析需求。
Orbitrap Exploris高分辨率质谱仪新品速览
Orbitrap Exploris 120 质谱仪
技术特点:
- 可达120,000分辨率、22Hz的扫描速度和1.4Hz的极性切换扫描速,保证日复一日的可用性和持续一致的仪器性能,为获得准确、有效的实验结果保驾护航
- 崭新的离子路径设计,结合更加强悍的高场Orbitrap,带来未曾体验的性能表现
- EASY-IC内标校正源,可实现连续5天质量偏移小于1ppm,仪器超强的质量稳定性表现、节省仪器维护成本与精力
- 优化的软件保证易用性,让用户有更多精力去关注研究内容而非仪器
- 体积较小的Orbitrap高分辨质谱仪,体积约为QE系列的一半,为实验室节省更多空间
购买理由
- 超高的工作效率
优化的设计避免仪器频繁维护仪器,尽量延长仪器的工作时间,保证持续高效产出实验数据 - 简单易用
优化的软件和丰富的内置方法模板,让仪器使用更便捷,操作更简单 - 稳健性
内标校正使得仪器可以实现超长时间的质量轴稳定性;结构设计较大程度避免仪器被样品污染,从而达到更长的有效工作时间
Orbitrap Exploris 240 质谱仪
技术特点:
- 高达240,000的分辨率让质荷比相差mDa级别的干扰物无处遁形;高达22Hz的扫描速度和1.4Hz的极性切换扫描速度保证化合物定性分析百无一漏
- 崭新的离子路径设计,结合更加强悍的高场Orbitrap,带来未曾体验的性能表现
- EASY-IC内标校正源,可实现连续5天质量偏移小于1ppm,仪器超强的质量稳定性表现、节省仪器维护成本与精力
- AcquireX智能化数据依赖型采集模式,自动实时更新方法的包含列表和排除列表,以获得更多低丰度化合物的二级碎片信息,实现复杂样品的深度分析
- 体积较小的Orbitrap高分辨质谱仪,体积约为QE系列的一半,为实验室节省更多空间
购买理由
- 出色的性能表现
优化的硬件设计保证仪器的灵敏度、使得仪器能够胜任更多领域、更多类型化合物的分析 - 更广泛的使用场景
除了代谢组学、药物分析、环境分析、食品安全等小分子领域的应用,还可以进行肽段分析、蛋白分析和生物制药分析;一机多用,性价比超高 - 简单易用
优化的软件和丰富的内置方法模板,让仪器使用更便捷,操作更简单
Orbitrap Exploris 120 质谱仪
技术特点:
- 可达120,000分辨率、22Hz的扫描速度和1.4Hz的极性切换扫描速,保证日复一日的可用性和持续一致的仪器性能,为获得准确、有效的实验结果保驾护航
- 崭新的离子路径设计,结合更加强悍的高场Orbitrap,带来未曾体验的性能表现
- EASY-IC内标校正源,可实现连续5天质量偏移小于1ppm,仪器超强的质量稳定性表现、节省仪器维护成本与精力
- 优化的软件保证易用性,让用户有更多精力去关注研究内容而非仪器
- 体积较小的Orbitrap高分辨质谱仪,体积约为QE系列的一半,为实验室节省更多空间
购买理由
- 超高的工作效率
优化的设计避免仪器频繁维护仪器,尽量延长仪器的工作时间,保证持续高效产出实验数据 - 简单易用
优化的软件和丰富的内置方法模板,让仪器使用更便捷,操作更简单 - 稳健性
内标校正使得仪器可以实现超长时间的质量轴稳定性;结构设计较大程度避免仪器被样品污染,从而达到更长的有效工作时间
Orbitrap Exploris 240 质谱仪
技术特点:
- 高达240,000的分辨率让质荷比相差mDa级别的干扰物无处遁形;高达22Hz的扫描速度和1.4Hz的极性切换扫描速度保证化合物定性分析百无一漏
- 崭新的离子路径设计,结合更加强悍的高场Orbitrap,带来未曾体验的性能表现
- EASY-IC内标校正源,可实现连续5天质量偏移小于1ppm,仪器超强的质量稳定性表现、节省仪器维护成本与精力
- AcquireX智能化数据依赖型采集模式,自动实时更新方法的包含列表和排除列表,以获得更多低丰度化合物的二级碎片信息,实现复杂样品的深度分析
- 体积较小的Orbitrap高分辨质谱仪,体积约为QE系列的一半,为实验室节省更多空间
购买理由
- 出色的性能表现
优化的硬件设计保证仪器的灵敏度、使得仪器能够胜任更多领域、更多类型化合物的分析 - 更广泛的使用场景
除了代谢组学、药物分析、环境分析、食品安全等小分子领域的应用,还可以进行肽段分析、蛋白分析和生物制药分析;一机多用,性价比超高 - 简单易用
优化的软件和丰富的内置方法模板,让仪器使用更便捷,操作更简单
Orbitrap Exploris 质谱仪是您实验室的理想选择
由新一代软件支持的直观的调谐界面、单击校准、可拖放的方法设置和预置的实验模板,可帮助所有用户更便捷地获取每日报告结果。
即使您的实验室有大量待检测样品时,该产品体积小的优势也可助您轻松解决实验室空间利用所面临的挑战,能在满足您所需和期待的尽可能高的商业产出的同时确保结果的高质量。
行业应用领域
Orbitrap助力科学研究
X
时间 | 报告领域 | 报告主题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|---|
13:30-14:00 | 代谢组学 | 代谢组学指导重大疾病的精准治疗 | 许国旺 |
14:00-14:15 | Orbitrap历程 | Orbitrap前世今生 | 薄涛 |
14:15-14:45 | 新品介绍 | 快速获取精确结果:赛默飞OrbitrapExploris 系列拓展 | 轩玥 |
14:45-14:55 | 互动活动 | ||
14:55-15:25 | 食品安全 | 食用农产品中农药残留和粮谷中隐蔽性真菌毒素的高分辨质谱高通量筛查方法研究 | 张建莹 |
15:25-15:55 | 生物制药 | 典型药企-TBD | TBD |
15:55-16:25 | 蛋白质组学 | 蛋白质组分析新方法—从定性定量到结构和相互作用 | 张丽华 |