快速链接
离子阱的工作原理是什么?
我们的线性离子阱质谱仪概述
性能规格 | 保持日常可负担成本![]() LTQ XL 线性 离子阱质谱仪 | |||
描述 | 性价比高且灵活。 | |||
灵敏度 | 250 fg 利血平;100:1 S/N | |||
![]() | ||||
线性动态范围 | >4.5个数量级 | |||
![]() | ||||
质量范围 |
| |||
![]() | ||||
分辨率、扫描速度和质量精度 | 峰宽 (FWHM) | 扫描速率 (Da/Sec) | 质量精度 (Da) | |
3 | 125,000 | 1.5 | ||
0.7 | 16,667 | 0.15 | ||
0.45 | 5,000 | 0.15 | ||
0.3 | 1,111 | 0.15 | ||
0.15 | 28 | 0.15 | ||
![]() | ||||
应用于多种基质 | ||||
蛋白质组学多肽鉴定 | 离子阱![]() | Q Exactive Plus![]() | ||
药物代谢和代谢物鉴定 | 离子阱![]() | Q Exactive Plus![]() | ||
非靶向筛选 | — | 离子阱![]() | ||
未知物质筛选 | 离子阱![]() | Q Exactive Plus![]() | ||
结构解析和确认 | Q Exactive Plus![]() | 离子阱![]() | ||
定量 | Q Exactive Plus![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
结构表征 | LTQ XL |
---|---|
碰撞诱导解离 (CID)
| 包含 |
脉冲“q”解离 (PQD)
| 包含 |
更高能量碰撞诱导解离 (HCD)
| 不可用 |
离子阱 LC-MS 推荐产品
获得应用灵活性
快速轻松地实现样品的高质量全扫描和 MS/MS 分析,以便运行实验或向学生讲授质谱基础知识。使用高效的 Thermo Scientific Xcalibur 软件控制您的数据,该软件支持方法设置、采集、处理和报告。
充分利用您的经费
充分利用市场上更低价格同时性能更高、更灵活的离子阱 MS 仪器。我们
通过 统一实验室服务 提供定制服务,旨在满足您的服务支持需求。
进行快速 MS 分析
PaperSpray 技术是一种用于分析血液或尿液等复杂基质中的小分子的直接电离技术。支持从样品到质谱仪的快速、灵敏和选择性分析。
离子阱 LC-MS 专题文档
应用文档
相关系统
LC-MS 网络研讨会系列
扩展您的应用知识
我们的 LC-MS 点播网络研讨会系列可扩展您在制药、生物制药、环境、组学、食品、法医学和临床研究等领域的应用知识。了解新的高性能质谱分析解决方案如何帮助您的实验室解决极为紧迫的分析挑战,不管样品类型如何。
Velos Pro 双压线性离子阱质谱仪作为旗舰产品,可对混合样品中的低丰度化合物和分析物进行最快速、最灵敏的检测。该系统可提供与 CID、PQD 和 ETD 相结合的高碰撞解离 (HCD) 功能,用于解决棘手的结构解析挑战。第 II 代离子光学系统改善了耐用性并减少了仪器的停机时间。