ProSightPC Software
可靠的蛋白质变体鉴定和表征
揭示并可靠表征复杂基质中的蛋白质变体,包括带有截短、选择性剪接和翻译后修饰蛋白的蛋白质变体。广泛搜索功能利用各种碎裂方法(如 ETD、HCD、HCD),让您可以充分利用在 UniProt 中出现全生物复杂性时获得的高质量 MS/MS 数据。使用 Thermo Scientific ProSightPC 4.0 和 ProSightPD 2.0 软件,了解真实情况并充分利用您的数据。
联系我们  下载免费试用版
主要优点
触手可及的精密工具消除数据库管理中的猜测直观的用户界面
利用多种搜索模式识别完整和截短蛋白质。ProSightPC 可搜索整个原始文件或快速选择特定 MS2 扫描以进行进一步搜索。UniProt 中的信息可鉴定经修饰或加工的蛋白质。使用 XML 格式数据库来表征蛋白质变体。翻译后修饰(PTM)、二硫键位点和信号肽在平面文件数据库中作注释,可用于可靠的蛋白质变体鉴定。使用 Proteome Discoverer 的 ProSightPD 节点分析大型数据集。创建多步骤搜索并利用内置的结果解读工具。
不同的数据库搜索模式可以根据您的实验需求优化数据询问。通过使用灵活、基于节点的系统实现搜索功能,可灵活进行实验设计。
ProSightPD 2.0: Database searching
有关两种搜索模式的更多信息,绝对质量搜索和生物标记物搜索。
Complementary search types: digging deeper in complex proteomics samples
通过使用 XML 格式数据库实现可靠的蛋白质变体鉴定,确保没有缺失任何内容。
Value of flat file database
数据可视化的改进确保您可以更好地与数据交互和解读数据,从而极大限度缩短交付可操作结果所需的时间。
Results view improvements in 2.0
自上而下工作流程:与独立的 ProSightPC 软件相比,ProSightPD 搜索和结果将完全集成到 Proteome Discoverer 软件环境中。
ProSightPD 2.0: Tailored workflows for all types of data
订购指南