The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪旨在揭示复杂的化学结构以实现化合物鉴定与小分子分析。该系统将行业领先的质量分析仪技术与智能自动化、直观的软件和远程免手动校准结合在一起,解决了小分子表征和鉴定的复杂性,因此您可以自信地采集更有意义的数据。
从采集到分析,这一系统可让您在复杂样品中捕获更多低丰度分析物,以便进行结构解析和未知化合物注释。您可使用 Thermo Scientific AcquireX 工作流程的智能数据采集功能提高可靠性,从而揭示更多化合物的结构,并利用实时谱库检索完成即时光谱库匹配,从而实现小分子鉴定。
仪器控制软件内置预建模板和即用型实验参数,可帮助您快速分析复杂样品。 使用专用的 Auto-Ready 离子源硬件进行自动仪器校准,确保仪器随时可用。
智能实时库搜索和 AcquireX 数据采集工具可实现 MSⁿ 数据采集的自动化并提高分析效率,以帮助您通过可识别的裂解物了解更多化合物,从而支持更深入的分析。
综合性的集成式数据采集和分析工具,让您能够自信地快速从复杂样品中生成信息丰富的 MSⁿ 数据。
LC-MS 软件工具包括 MSⁿ 质谱树、新型谱图预测技术、 计算机模拟裂解建模和前体离子指纹图谱,可帮助您鉴定已知化合物并查明未知物的结构。
仪器硬件设计和高效、全面的数据采集工作流程使 Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪成为小分子鉴定、表征和定量分析的首选解决方案。
成熟的 Tribrid 架构结合了四极杆、线性离子阱和 Thermo Scientific Orbitrap HRAM 技术,能够从每份样品中采集丰富的 MSⁿ 数据。多种裂解技术:- 碰撞诱导解离 (CID)、高能碰撞解离 (HCD) 和可选紫外光解离 (UVPD) - 可在 MSⁿ 的任何阶段使用,随后可在离子阱或超高分辨率 Orbitrap 质谱仪中进行质谱分析。
在整个 Orbitrap IQ-X Tribrid MS 中,一流的技术能提供可靠的结果。Auto-Ready 离子源使用专用硬件标准化了校正,并可确保其性能不随时间改变。Thermo Scientific EASY-IC 离子源通过第二个离子源生成特定的校正离子、可实时调节仪器的质量精度到最低 1 ppm 以下,从而校正了扫描间的差异和实现了卓越的质谱准确度。 先进四极杆技术 包含一个分段四极杆质谱过滤器,以较窄的分离宽度(低至 0.4 m/z)实现了更高传输效率,从而提高了灵敏度和选择性。 超高场 Orbitrap 分析仪在 m/z 200 处可实现高达 500,000 的分辨率,并可选择最高 1,000,000 (1M) 的分辨率来区分目标离子和干扰离子,并获得精细同位素结构。 双压线性离子阱提供高达 45Hz 的 MSⁿ 速率和三种互补裂解类型的灵敏质谱分析:CID、HCD 和可选的 UVPD。
实时谱库搜索技术可针对本地和可定制 mzVault 谱库进行即时搜索,从而允许 MSⁿ 扫描基于决策的触发。使用智能技术可增加对代谢物鉴定和表征的信心,并改善同分异构体的结构分析。
Met-IQ数据采集专门使用实时谱库搜索技术,对结构上与已知化合物相关的未知化合物进行选择性检测和鉴定,如药物代谢物与前体药物。
AcquireX 工作流程利用一整套集成软件分析工具捕获更多低丰度分析物,从而改进小分子的结构解析和鉴定。使用 AcquireX 数据采集工具可显著简化工作流程、减少瓶颈,让鉴定和表征速度更快、更可行。
AcquireX 数据采集支持五个工作流程,可最大限度地提高实验的灵活性。数据采集选项可对多个样品进行快速分析和通过重复进样而实现详尽的样品检测。每种方法都可通过可区别的裂解谱图提供所采集样品的质量和化合物数量,以便进行样品和研究表征。
下载这个智能笔记,了解AcquireX数据采集可以帮助您解决小分子研究的挑战,并在提高实验室效率的同时,用片段丰富的谱库数据表征您的样品。
结合实时库搜索与 AcquireX 数据采集工作流程及其他可用工具,即可显著减少无 MSⁿ 谱的化合物的数量、并显著增加已鉴定化合物的数量。Thermo Scientific Compound Discoverer 软件与多种质谱库(Thermo Scientific mzCloud 质谱裂解库)、化合物数据库和排序工具(Thermo Scientific mzLogic 算法)相结合,可显著促进未知化合物的鉴定和表征。使用谱库裂解信息和结构数据库可在更短的时间内更可靠地鉴定更多化合物。
Compound Discoverer 质谱数据分析软件简化了未知化合物鉴定、样品间真实差异的确定以及生物代谢途径的解析等过程。它可以作为无缝连接用户与所需工具的枢纽,实现高效、可靠的分析。
了解更多有关我们如何利用质谱库应对小分子鉴定的难题。mzCloud 谱库和 Thermo Scientific mzVault 软件旨在解决常规和研究应用中小分子鉴定的难题。
mzCloud 化合物数据库和 mzLogic 算法排序工具可帮助您快速找到答案并做出决策。该工具可在线使用,内含一个全面的质谱裂解库以及结构数据库。
Thermo Scientific Mass Frontier 软件支持搜索 MSⁿ 质谱离子树以及自定义质谱库。该软件采用高质量的精选实验谱库和裂解库,可在将数据转换为可操作知识时提供更深入的见解、理解和更大的可靠性。
使用 Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪提供的高质量 MSⁿ 数据进行化合物注释时,将结合前体离子指纹图谱与未知代谢物的结构分析,从而解决化合物鉴定的常见瓶颈。可用于基于 LC-MS 的结构确证的其他工具包括MSⁿ 质谱树和计算机模拟裂解。
上述图像显示了两个黄酮类同分异构体的 MS/MS 对比质谱图,其中的结构差异仅与糖苷配基亚结构相关。向碱性糖苷配基亚结构添加两个糖环会产生类似的MS/MS质谱图,尽管前体离子和MS/MS产物离子的质量误差很小,但仍无法进行正确的结构鉴定。 集成中性丢失触发的 MS³ 后,可执行串联质谱分析和后续的 MS³ 采集,从而可明确定义两个同分异构化合物。
使用 Thermo Scientific Almanac 网络和智能手机应用可随时随地监测您的质谱仪分析。查看实时系统状态和采集、设置电子邮件在采集完成或者发生错误时自动提醒、安排仪器访问、监测使用状态或发送服务文件以协助系统诊断,最大限度地延长正常运行时间。
Thermo Fisher Connect 平台是我们的全套数字平台的一部分,提供安全的云数据存储、科学分析应用及同行协作工具。此外、我们的资产管理工具还允许您远程安排实验室仪器的使用时间并通过移动设备监控其运行。
通过 Thermo Fisher Connect,您可以轻松连接、保存和同步您的文件到您的安全个人帐户,其中包括 1 TB 的免费存储空间。同行和文档协作工具支持安全的组协作。
产品规格 | 属性 | 描述 |
---|---|---|
硬件技术参数 | Thermo Scientific OptaMax NG 离子源 | 具有改进的喷雾对齐和稳定性,可互换的 HESI/APCI 探针以及可有效去除溶剂蒸气的排气口设计,大大减少了化学噪音并提高了正常运行时间。 |
Auto-Ready 离子源 |
集成了专用发射器和离子传输管,简化了 校准和维护。 直接在仪器控制软件界面中控制和报告结果 。 内置 Thermo Scientific Pierce FlexMix 校准溶液耗材, 正常使用下可持续 ≥3 个月。 | |
电动离子漏斗 | 在自动调谐时捕获离子,从而获取宽透射曲线、减少离子损失和提高灵敏度。 | |
高级主动离子束导向 | 通过轴向场和低通滤波器降低噪声,从而限制中性粒子和高速离子簇进入四极杆质谱预滤器。 | |
四极杆质谱预滤器 | 具有 MSⁿ 前体离子选择,从 m/z 50 到 2,000 的高效传输,以及低至 0.4 amu 的高选择性前体离子隔离窗口。 | |
多极离子通道 | 提供高效的离子阱以及至 Orbitrap 和线性离子阱质量分析器的离子传输,同时可在任何 MSⁿ 阶段执行高能碰撞解离 (HCD)。 | |
Orbitrap 质谱分析仪 | 在 m/z 200 处,分辨率高达 500,000 FWHM,同位素分辨率高达 240,000 FWHM。在 m/z 200 处支持可选分辨能力 1,000,000 (1M)。 | |
双压线性离子阱 | 改进了高线性动态范围内双动态节点检测器的定量性能, MSⁿ 前体分离为 m/z 50–2,000,并可对三种裂解类型(包括 CID、HCD 和可选 UVPD)进行灵敏的质谱分析。 | |
真空系统 | 使用不锈钢高真空分析仪腔室。 通过将超高真空区内的压力降低至 <2 x 10-10 而增强进入 Orbitrap 质量分析器的离子传输。 使用分流涡轮分子泵控制三个区域内的真空度。 | |
可选硬件 | 紫外光解离 (UVPD) 离子源 | 包括 1 类 213 nm 激光系统及 2.5 kHz 重复率,每脉冲可输送 >1.2 μJ。 |
1M 分辨率 | 在 m/z 200 处支持超高分辨率 1,000,000 FWHM 下的质谱测量。 | |
Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 接口 | 基于微分离子迁移率进行在线气相分离,实现正交分离和选择性。优化流速 100 nL/min 到 1 mL/min 下的性能。 | |
性能 | 分子量范围 | 全扫描 MS 质谱范围:50–2000 m/z; MSⁿ 分子量范围(仅限检测):40 – 2000 m/z。 |
Orbitrap 质谱分析仪的分辨率 | 在 m/z 200 处为 7500–500,000 (FWHM)。 在 m/z 200 处、使用 1M 选项时最高支持 1,000,000 (FWHM)。 | |
采集速度(限定条件下) | Orbitrap 质量分析器 MSⁿ 最高 40 Hz。 离子阱 MSⁿ 最高 45 Hz。 | |
分子量准确度(限定条件下) | <3 ppm RMS,使用外标校准。 <1 ppm RMS,使用内标校准及 EASY-IC 源。 | |
MS/MS 电喷雾电离 (ESI) 离子阱灵敏度 | 测量灵敏度时,使用 HESI III探头以及 2 μL 的 50 fg/μL 利血平溶液(共100 毫微微克),在 500 μL/min 流速下注入。当质谱仪在全扫描 MSⁿ 模式和 m/z 165–615 下以单位分辨率工作时,产生最小信噪比 100:1,使 m/z 609 处分离的质子化分子离子转变为最大的两个产物离子 m/z 397 和 m/z 448。 | |
动态范围 | >5,000,单次 MS 采集中。 | |
使用多级离子通道进行多重检测 | 在靶向 MS² 和选择离子监测 (SIM) 中使用四极杆质量分析器时,每次采集最多 10 个前体离子。 | |
极性切换 | 一个完整 1.1 秒周期(一次正模式全扫描和一次负模式全扫描,分辨率设置为 30,000)。 | |
安装要求 | 电源 | 230 VAC ± 10% 单相、15 Amp、50/60 Hz、设备接地。120 或 230 VAC 单相、数据系统接地。 |
气体 | 超纯氦气 (99.999%),水、氧气和总碳氢化合物分别低于 1 ppm。用于 API 源和多级离子通道 (IRM) 的高纯氮气(纯度 99.5%,流速 15 L/min)。 | |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 1270 × 767 × 703mm ( 50 × 30.2 × 27.7 in ) | |
重量 | 318 kg (700 lb),不含数据系统、真空粗抽泵和可选件。 | |
环境 | 选择空调时,需考虑系统的平均输出为 2,800 W (10,000 Btu / 小时)。 工作环境温度必须为 16–26 °C (59–78 °F) ,相对湿度必须为 50–80% 且无冷凝。 最佳工作温度为 18–21 °C (65–70 °F)。 |