大规模蛋白质组学
质谱学的最新进展使转化蛋白质组学的能力突飞猛进,对我们理解健康和疾病产生了重大影响。转化蛋白质组学与其他组学学科(基因组学、转录组学和代谢组学/脂质组学)互为补充,提供了新的工作流程,可产生定量、可重现、标准化和可扩展的临床相关结果。
Thermo Scientific Orbitrap LC-MS 工作流程将引领您加速完成从发现研究到临床应用的过程,并为您每一步的成功提供支持。
转化医学研究正在加快基础科学知识向可以改善人类健康的测试、治疗和实践的转化。转化蛋白质组学较常涉及发现潜在临床相关蛋白质标志物,并从阳性鉴定尽快转移到检验和验证上。
疾病研究的复杂性要求研究人员、实验室之间的合作达到一个新的水平,并整合不同的组学领域。我们与主要学术带头人合作,为您带来该领域全新的方法和极佳实践。
大规模蛋白质组学的标准化和可重现工作流程
Thermo Fisher 专门致力于为转化蛋白质组学研究人员提供差异化解决方案。已经开发出两个分析蛋白质组学工作流程,在临床研究领域实现了重现性和标准化。
串联质量标签(TMT)工作流程是一种大规模多通路定量蛋白质组学方法,使用同量异位标签或标记实现高通量定量筛选。它是蛋白质组学中较精确和可重现的定量工作流程。
蛋白质组学的见解与基因组学的结果互为补充。例如,在癌症研究中,蛋白质组学将体细胞突变与癌症信号联系起来,并解析功能性后果。蛋白基因组学特征也被证明在乳腺癌异种移植中可作为潜在治疗靶点。
TMT 多通路定量蛋白质组学工作流程在许多癌症研究实验室得到了极为积极的采纳,提供了高通量和深度分析。
这种多通路工作流程利用 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 系统及其独有的 SPS-MS3 功能来实现准确和精确定量分析。
用于 TMT 多通路工作流程的产品
前体离子水平定量是非标记定量的新标准。使用此方法可减少缺失的定量值,从而提供完整定量。此非标记工作流程可为大样本队列提供重现性和准确性,旨在灵活满足蛋白质组学和临床研究领域的需求。
有两种常用的前体离子水平定量方法:DDA+(数据依赖性采集)和 HR-DIA(高分辨数据非依赖采集)。
DDA+ 工作流程将成熟的数据依赖性采集方法嵌入到经过优化的完整工作流程中,以严格执行标准化非标记定量 (LFQ)。此工作流程实际上消除了传统 DDA 的“价值缺失”问题。
HR-DIA 是适合大规模研究的补充性 LFQ 工作流程,因为它能快速鉴定和重复定量 LC-MS 分析中所有可检测的多肽。Biognosys 的 Spectrout 软件为大型 DIA 数据集的谱库创建和处理提供了高效途径。
这两种非标记前体离子水平定量解决方案均利用毛细管流 Thermo Scientific UltiMate 3000 RSLCnano 系统、新型 Thermo Scientific 150um ID EASY-Spray 色谱柱和新型 Q Exactive HF-X MS 来平衡灵敏度、稳健性和通量。
用于前体离子水平定量工作流程的产品
串联质量标签(TMT)工作流程是一种大规模多通路定量蛋白质组学方法,使用同量异位标签或标记实现高通量定量筛选。它是蛋白质组学中较精确和可重现的定量工作流程。
蛋白质组学的见解与基因组学的结果互为补充。例如,在癌症研究中,蛋白质组学将体细胞突变与癌症信号联系起来,并解析功能性后果。蛋白基因组学特征也被证明在乳腺癌异种移植中可作为潜在治疗靶点。
TMT 多通路定量蛋白质组学工作流程在许多癌症研究实验室得到了极为积极的采纳,提供了高通量和深度分析。
这种多通路工作流程利用 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 系统及其独有的 SPS-MS3 功能来实现准确和精确定量分析。
用于 TMT 多通路工作流程的产品
前体离子水平定量是非标记定量的新标准。使用此方法可减少缺失的定量值,从而提供完整定量。此非标记工作流程可为大样本队列提供重现性和准确性,旨在灵活满足蛋白质组学和临床研究领域的需求。
有两种常用的前体离子水平定量方法:DDA+(数据依赖性采集)和 HR-DIA(高分辨数据非依赖采集)。
DDA+ 工作流程将成熟的数据依赖性采集方法嵌入到经过优化的完整工作流程中,以严格执行标准化非标记定量 (LFQ)。此工作流程实际上消除了传统 DDA 的“价值缺失”问题。
HR-DIA 是适合大规模研究的补充性 LFQ 工作流程,因为它能快速鉴定和重复定量 LC-MS 分析中所有可检测的多肽。Biognosys 的 Spectrout 软件为大型 DIA 数据集的谱库创建和处理提供了高效途径。
这两种非标记前体离子水平定量解决方案均利用毛细管流 Thermo Scientific UltiMate 3000 RSLCnano 系统、新型 Thermo Scientific 150um ID EASY-Spray 色谱柱和新型 Q Exactive HF-X MS 来平衡灵敏度、稳健性和通量。