Search Thermo Fisher Scientific
释放聚糖没有发色团,对传统 UV 检测响应较差。 通过荧光检测进行高灵敏度分析之前可采用荧光标签和/或质谱标签对其进行标记,最常见的标签为 2-氨基苯甲酰胺 (2-AB)。
也可以使用Thermo Scientific aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™) 试剂来标记释放聚糖。 这样就能通过多路复用式实验对聚糖进行质谱定量分析。
Applied Biosystems GlycanAssure 聚糖分析和定量分析系统可简单便捷地制备磁珠样品,并采用多种荧光染料为 CE-LIF 聚糖分析和报告进行聚糖标记。
获得行业领先的超高分离度标记和天然聚糖,以便进行表征和定量。 我们提供一系列聚糖 HPLC 和 UHPLC 色谱柱,包括:
新的 Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 具有完全生物相容的流路和经过验证的合规性,能提供可靠的结果。 在保留时间稳定性、灵敏度和分离效率方面实现了前所未有的聚糖 HPLC 性能,能提供品种最全的色谱柱化学品用于生物医药蛋白的表征。 通过与市场领先的质谱、荧光和荷电气溶胶检测的无缝集成,满足需求的多样性。 通过 AppsLab 和无工具 Thermo Scientific Viper 接头并结合简单、免费提供的一键式工作流程实现了易操作性。
Vanquish UHPLC 系统: 用于生物制药表征的先进检测器
使用 PREMIER Biosoft 公司的 SimGlycan™ 软件加快复杂聚糖的表征速度。 SimGlycan 软件可处理并解读 Thermo Scientific™ 质谱仪产生的多级/时序数据(MSn)数据,此功能对于确定聚糖异质性和同分异构形式极为重要。 该软件自动匹配实验质谱图与综合数据库中的谱图,并生成候选结构的得分表。 通过交互式链接提供更多有关拟议结构的相关信息,包括聚糖种类、途径和酶。
使用 Thermo Scientific Chromeleon 7.2 色谱分析数据系统 (CDS) 软件简化实验室工作流程。 此软件可以为符合 GxP 生物制药生产和 QA/QC 环境提供卓越的仪器控制、自动化和数据处理性能。
从方法创建到最终报告——在企业环境下进行您的常规 UHPLC 或 LC-MS 释放聚糖分析。
一款适用于聚糖和完整糖型表征的质谱仪。 Orbitrap 质谱仪的 Thermo Scientific Q Exactive BioPharma 平台可以为市售功能最强大的台式肽图分析仪器添加优异的变性和天然 MS 完整分析以及亚基自上而下/自中而下分析功能。
与 Thermo Scientific BioPharma Finder 软件配合使用时,该平台可为生物治疗药物表征提供完整的硬件和软件集成解决方案。
使用最新的 Tribrid™ 三合一质谱仪检验检测、表征和定量分析的新界限。 Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos 三合一质谱仪 旨在扩展高级生物制药应用(包括使用 Thermo Scientific aminoxyTMT™ 的定量分析和低水平聚糖分析)的性能。 新仪器具备更强的灵敏度,可以带来更出色的分析物检测、表征和定量分析能力,使科学家可以比以往更快、更可靠地执行更多样品分析。
生物治疗蛋白质,包括抗体在内,由于对病人健康疗效显著,成为增长最快的目录。 这些大分子的复杂性质给药剂学家带来了新的重大挑战。 阅读我们基于领先的技术平台开发的四种简化工作流程解决方案系列。