许多实验室面临资源限制,而我们的定制生物学团队为机构提供了强大的资源,帮助扩展他们的研究团队。 完全致力于开发定制工具和分析,团队具有丰富的专业知识,可从广泛的赛默飞世尔科技工具箱中选择分析技术,并使用这些技术来打造满足您独特要求的工具。
我们的定制生物学服务团队可以帮助客户简化生成定制细胞系、亲代细胞系和高通量应用即用型细胞的任务。通过我们强大的基因组编辑和细胞工程技术和专业知识,帮助您构建需要的工具,在几周内创建与您的项目更相关的疾病模型。
与我们的定制服务团队合作的优势:
- 腾出宝贵的资源 — 外包关键活动可以帮助您实现项目目标
- 丰富的经验 — 我们使用 Invitrogen BacMam 技术和 Jump-In 系统对 100+ 个细胞系进行了基因组编辑,并完成了500多个项目
- 专门的项目经理 — 我们的项目管理团队在您项目的每个阶段为您提供专门的支持
通过与我们的定制生物学服务团队合作,在短得多的时间内完成您的细胞工程项目。无论您的研究需要定制工程细胞系、Jump-In 亲代细胞系还是 BacMam 病毒颗粒,赛默飞世尔科技内部都有相应的专业知识,能够支持和加快您的细胞项目。
本页内容
用于定制细胞系生成的基因组编辑
细胞系工程服务利用了市场上较为稳健和可靠的技术之一。整个过程均使用优质产品,并且我们的科学家将与您一起设计您的稳定细胞系,并进行质量控制检测,以帮助确保细胞系符合您的要求
利用 CRISPR-Cas9 或 TAL 效应子作为基因组编辑工具,我们提供了多种修饰选项,包括敲除和敲入(SNP,大供体)选项,用于在各种各样的细胞背景下生成稳定的细胞系。我们的经验涵盖从易于转染细胞系(包括 HEK 293、293 FT、HCT116 或 HeLa)到难以转染细胞系(包括 iPSC、成纤维细胞、神经母细胞瘤源性、肝细胞癌、骨髓源性和内皮源性细胞)的很大范围。 我们能够多快速地交付定制稳定细胞池或稳定细胞系,取决于具体的细胞系、其生长特性和培养要求。稳定细胞系工程服务只需10周即可完成。
Jump-In 亲代细胞系生成服务
使用我们的 Jump-In 细胞工程服务,更快地获得稳定的等基因哺乳动物细胞系。使用我们的 Jump-In 平台,可以在不到5周的时间内,通过快速生成 Jump-In 亲代细胞系来帮助加快您的项目。Jump-In 技术能够通过使用 R4 整合酶进行靶向整合,快速生成目标基因整合在单个基因组位点的细胞池。 轻松地为我们提供感兴趣的基因突变,只需从现有亲代 Jump-In 细胞系中进行选择,即可创建表达感兴趣基因的稳定细胞池。可在短短5周内获得 Jump-In 稳定细胞池。
更多关于我们 Jump-In 服务的信息, 请提交在线询问
看看研究人员如何利用 Jump-In 系统实现他们的研究目标:
BacMam 病毒生成
我们的 BacMam 病毒生成服务能够生产杆状病毒,用作高效、方便和安全的基因载体,以瞬时表达感兴趣靶标。BacMam 病毒系统具有几个关键优势:
- 哺乳动物细胞系(包括原代细胞和干细胞)的高效转导
- 安全性(在哺乳动物细胞中不可复制),没有可观察到的致细胞病变效应
- 将预转导细胞冷冻储存,作为检测即用型细胞
我们具备多种能力,涵盖从感兴趣基因快速(仅需5周)生成 BacMam 病毒,到完整的检测开发以及将 BacMam 病毒批量转导至选择的细胞系中。
对定制 BacMam 病毒生成感兴趣或者有意为您的靶标构建检测方法?有关定制 BacMam 项目的更多信息,请 提交在线询问 或 给我们发送电子邮件。
了解研究人员如何成功利用 BacMam 技术进行研究:
细胞库
使用我们的冻存服务,更高效地获得经验证的高通量筛选即用型细胞。我们的标准化、高质量过程通常可在2 -4周内产生经验证的细胞系。
这个过程很简单:
- 向我们提供您的细胞系或购买我们的某一个细胞系
- 我们的研究员将扩大规模并生产冻存细胞
- 对细胞系进行质量控制检测和验证
定制生物学服务团队
专门项目管理
从您的初步询问到您项目的每个里程碑,我们都将为您提供优质的服务,专门项目经理将经常与您进行积极主动的沟通。 您的项目经理将帮助确保参与项目的各方在项目要求、时间表和预算上保持一致。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。