离子通道为靶向多种治疗领域(包括神经系统、心血管和肺疾病、疼痛和炎症)的药物开发提供了令人振奋的机会。为了解决任何所需细胞背景中极具挑战性的离子通道靶标,研究人员需要各种优化的检测方法来进行发现工作。 我们基于细胞的离子通道检测产品系列专为实现高灵敏度、易用性和检测灵活性而设计。
离子通道检测的技术和订购信息的链接
离子 | 检测技术 | 描述 |
---|---|---|
钾 | FluxOR | 经 HTS 校验的功能性通用钾检测 |
BacMam 离子通道靶标 | BacMam 介导的钾离子通道(包括 hERG)递送 | |
钙 | Fluo-4 Direct | 加样并读取经 HTS 验证的均相荧光钙读数 |
氯化物 | Premo 卤化物 | 基于荧光蛋白的氯化物生物传感器蛋白 |
膜电位 | 电压传感器探头 | 基于 FRET 的膜电位比率评估 |