LanthaScreen 细胞检测试剂盒旨在确保对感兴趣靶标产生适当药理作用。 每种检测试剂盒均具有出色的响应特征,产生高于 0.6 的 Z´ 因子并对已知激动剂或拮抗剂显示出适当的 EC50 /IC50 反应。 此外,LanthaScreen 细胞检测试剂盒中使用的细胞系均为支原体阴性,且在各种实验条件下检测时均具有较佳性能。 我们的目标是提供有效的工具和可靠的结果,保证您的筛选项目顺利进行。
请查看下表,其列出可用的 LanthaScreen 细胞检测试剂盒以及验证数据和专门用于检测每种翻译后修饰的检测方案。
未找到与您输入条件相匹配的记录
目标底物 | 检测的修饰 | 细胞系名称 | 细胞系货号 | 抗体 | 验证包 | 客户方案 |
---|---|---|---|---|---|---|
AKT | Ser473 的磷酸化 | LanthaScreen AKT HEK293E | K1615 | LanthaScreen Tb-anti-AKT [pSer473] 抗体 | ![]() | ![]() |
ATF2 (19-106) | Thr71 磷酸化 | LanthaScreen ATF2 (19-106) A549 | K1679B | LanthaScreen Tb-anti-ATF2 [pThr71] 抗体 | ![]() | ![]() |
c-Jun (1-79) | Ser73 磷酸化 | LanthaScreen c-Jun (1-79) HeLa | K1680 | LanthaScreen Tb-anti-c-Jun [pSer73] 抗体 | ![]() | ![]() |
ERK2 | Thr185/Tyr187 的磷酸化 | LanthaScreen ERK2 U2OS | K1587 | LanthaScreen Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] 抗体 | ![]() | ![]() |
ERK2 | Thr185/Tyr187 磷酸化 | LanthaScreen ERK2 A375 (B-RAF V600E) | K1798 | LanthaScreen Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] 抗体 | ![]() | ![]() |
IGF-1R | Tyr 残基磷酸化 | LanthaScreen IGF-1R GripTite | K1834 | LanthaScreen Tb-PY20 抗体 | ![]() | ![]() |
IkB | Ser32 磷酸化 | LanthaScreen IkB GripTite | K1681B | LanthaScreen Tb-anti-pIkB [pSer32] 抗体 | ![]() | ![]() |
PDCD4 | Ser457 磷酸化 | LanthaScreen PDCD4 HEK293E | K1593 | LanthaScreen Tb-anti-PDCD4 [pSer457] 抗体 | ![]() | ![]() |
PRAS40 | Thr246 磷酸化 | LanthaScreen PRAS40 HEK293E | K1528 | LanthaScreen Tb-anti-PRAS40 [pThr246] 抗体 | ![]() | ![]() |
PRAS40 | Ser183 磷酸化 | LanthaScreen PRAS40 HEK293E | K1528 | LanthaScreen Tb-anti-PRAS40 [pSer183] 抗体 | ![]() | ![]() |
STAT1 | Tyr701 磷酸化 | LanthaScreen STAT1 U2OS | K1469 | LanthaScreen Tb-STAT1 [pTyr701] 抗体 | ![]() | ![]() |
STAT3 | Tyr705 磷酸化 | LanthaScreen STAT3 GripTite | K1488 | LanthaScreen Tb-STAT3 [pTyr705] 抗体 | ![]() | ![]() |
STAT5 | Tyr694/Tyr699 磷酸化 | LanthaScreen STAT5 TF-1 | K1598 | Anti-STAT5 A/B [pTyr694/699] 抗体 | ![]() | ![]() |
STAT5 | Tyr694/Tyr699 磷酸化 | LanthaScreen STAT5 U2OS (JAK2 V617F) | K1588 | Anti-STAT5 A/B [pTyr694/699] 抗体 | ![]() | ![]() |