Invitrogen提供一系列灵活的体外转录解决方案,可产生高产量的mRNA。
体外转录 (IVT) 是一种 mRNA 合成和 RNA 研究中常用的经典方法。
体外转录是mRNA合成和RNA研究的关键方法,Invitrogen的mMessage mMachine和MEGAscript试剂盒是业界最优秀的试剂盒之一。这些试剂盒提供了合成mRNA的灵活性,并被证明是可靠且高效的解决方案,已经有超过50,000次引用。
Invitrogen提供多种选择的聚合酶(T7、SP6和T3)用于将线性化的DNA模板或PCR扩增的DNA转录成mRNA。MEGAscript和mMessage mMachine试剂盒允许根据需要自定义合成mRNA,包括修改核苷酸、聚合酶、Poly(A) Tail Kit和capping技术(mCap analog、ARCA)等,以加速mRNA的发现。
Invitrogen的体外转录T7聚合酶试剂盒是最受欢迎的试剂盒之一,设计用于满足关键的过程、规模和质量要求,以加速mRNA的发现。借助Invitrogen的成熟产品组合,研究人员可以开发下游应用,如用于传染性疾病的mRNA疫苗和用于罕见疾病、抗体治疗和蛋白质治疗的mRNA治疗方法。
体外转录试剂盒产品选择指南
|
|
|
| |
描述 | 下一代体外转录试剂盒,用于无帽mRNA合成 | 第一代mCap模拟物用于合成带有帽子的mRNA的方法 | CleanCap® Reagent AG,它是一种第三代帽子模拟物,模拟了人体中发现的天然帽子结构 | 设计提供第二代ARCA帽子用于mRNA合成。 |
优势 |
|
|
|
|
加帽效率 | N/A | 70–80% | ≥95% | 70–80% |
每反应产量 | 100 µg | 20–30 µg | ≥100 µg | 20–30 µg |
放大生产能力 | ++++ | ++ | ++++ | +++ |
MEGAClear 转录纯化试剂盒为体外转录和其他酶促反应后的 RNA 纯化提供了一种简单的解决方案。 每个试剂盒都包含硅胶离心柱溶液,可有效地将 RNA 从未掺入的 NTP、酶和缓冲液组分中分离出来。了解更多
特色 mRNA 应用
CAR T 细胞修复破碎的小鼠心脏
了解我们的 MEGAscript 试剂盒如何助力开发针对纤维化的 CAR T 疗法
saRNA疫苗
评估体外转录在利用自扩增 RNA (saRNA) 开发新型口服疫苗中的作用