保证产品安全是所有制造商提升信誉的关键,制药行业也是如此。在对药品进行包装的过程中,主要面临的问题包括药品装量是否合格、缺粒、和缺说明书,以及药品是否混入金属屑。针对这些问题,赛默飞为制药厂商提供检重和金属检测解决方案及相关仪器。
赛默飞提供的检重秤是可以自动运行的重量检测机,可直接安装在流水线上,将不合格的产品剔除到生产线外。检重秤成为整个制药包装线中关键点,可以提高生产率并保障生产质量。
针对药品面临混入金属屑或其它碎玻璃异物的风险,赛默飞提供了多款金属探测器和 X 射线检测机,可以在不破坏包装的情况下精准检出药品中所混入的金属、玻璃或其它高密异物。除此之外,X 射线检测系统还能检测出药片的缺粒、缺损和断裂,确保出厂药品都是符合标准的优质产品。
药品在线检重及异物检测解决方案
在线检重及药品异物检测全流程视频
检重秤和金属探测器产品推荐
针对制药行业推出的松带专利技术,始终保持领先技术的高速高精度检重秤。赛默飞提供的自动检重秤,是可以集成到包装线上,速度高达 600 件/分钟,精度高达 0.01g;无死角的支撑脚更符合 GMP 要求。
检重机推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ Versa Rx 制药自动检重秤
Versa Rx专门针对制药标准设计的超高速制药自动检重秤,独特的松带技术确保高速、高精度。全封闭称量控制室,实现工业环境中的实验室级称量效果。在制药生产过程中保持产品包装完好的同时进行出色的质量控制、满足较严格的产品质量控制要求。
Versa Rx 特点:
- 高精度:检重结果优于 +/-0.01 克偏差,可用于 100% 检测装量、缺粒和缺件。
- 检重速度高达 600 件/分钟。
- 容易维护、卫生型设计。
- 灵活性—针对各种包装和输送姿态的称量,包括小袋、泡罩、药盒、站立输送姿态的眼药水瓶、口服液瓶、喷雾剂、安瓿瓶和西林瓶等直径小而高的产品
- 符合 21 CFR 第 11 部分的要求
Thermo Scientific™ Versa GP 制药动态检重秤
Versa GP 制药动态检重秤准确可靠、易于使用并易于清洁。精巧的设计使其与原有生产线之间的集成得到优化。Versa GP 广泛适用于各种制药企业的检重用途,较大限度减少药品出现缺粒、缺件、过量灌装等情况,从而为您提高生产效率、保护您的品牌。
Versa GP 特点:
- 悬臂梁设计,便于清洁卫生
- 占地面积小,高度可调,从而易于与生产线相集成
- 免维护、高扭矩的无刷直流电动机
- 采用彩色触屏屏,易懂和友好的人机界面
- 多级别访问权限,可编辑和定义不同功能权限
- 控制器采用新的 Windows® 操作系统
Thermo Scientific™ Versa Global 全能动态检重秤
全能的检重秤,满足您的要求
Versa Global 是赛默飞世尔科技-全球智能制造与在线分析领先者-新一代全能动态检重秤。我们在动态称重领域拥有 50 多年的历史,积累了丰富独特的动态称量技术,并且秉承自拉姆齐 (Ramsey) 和 Icore 品牌的优良传统,我们为您带来新品牌 Thermo Scientific™ 旗下的全能检重秤。
Versa Global特点:
- 卫生设计——易清洗设计,圆弧形表面防止和减少粉尘和产品碎屑积料的 GMP 卫生型设计,较小的占地面积,至多 5 分钟之内完成常规卫生清洁。
- 维护便捷——无需工具快速更换输送机和皮带,快速航空接头,盘装式现场总线组件和模块,30 分钟内完成大部分维修工作
- 耐用设计——全不锈钢结构、金属电器外壳和秤架,大扭矩密封无刷直流电动机,以较小维护量实现零故障。
- 精确可靠——独特的 DBSVAC™(动态宽频振动分析和补偿)消除产品晃动、输送机和环境振动影响,实现检重秤较佳动态称量。在更高的速度下,实现更佳的动态精度
- 使用简便——Microsoft® 的 Windows® 新操作系统,易懂和友好的人机界面,彩色触摸屏,多级别访问权限、可编辑和定义不同功能权限
- 通用场合——VersaWeigh 系列检重秤应用广泛,标准结构和标准人机界面提供从 10 克到 10 公斤量程。
- 保持领先——零部件兼容所有型号的 Thermo Scientific™ 检重秤,体现通用性及独特性,方便现场软件升级
- 系统合成——独立的“称重引擎”提升滤波能力,稳定性和可控制性,能够集成到大型包装设备中。
针对压片机存在混入金属异物的风险,专门推出检测片剂和胶囊的金属检测机,能检测 0.2 毫米的铁和 0.35 毫米的 316 不锈钢等金属。具有世界专利的自动监控金属探测器的灵敏度性能的独特装置 Auditcheck,使之更加符合 GMP 要求。
制药金属探测器推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ APEX 500 Rx 制药专用金属探测器
专为为制药、营养品或相关配套生产企业提供全面、高灵敏度和自动效验的金属检测解决方案。
APEX 500 Rx 特点:
- 在压片机、胶囊灌装机、抛光机或筛片机之后的金属检测解决方案
- 检测片剂和胶囊直通式通道,防止药品破损
- 高灵敏度,可以检测小至 0.2mm 的金属屑
- 自动金属检测提高了生产效率,每小时产量高达 50 万片剂或胶囊
- 使用简单,采用图标式数字化用户界面和不受防护手套影响的耐用型触控键盘
- 通过赛默飞世尔质量保证测试 (QAT) 和 AuditCheck 自动效验装置
- 符合 FDA 21 CFR part 11 制药生产质量管理规范 (GMP) 的要求
Thermo Scientific™ Sentinel™ 多频扫描金属探测器
适用于要求严苛的原料、包装和散装产品的输送机应用,克服固定式单频与双频扫描的局限性,检测出生产过程中混入的金属异物,保证产品符合法规要求。
Sentinel 特点:
- 多频同步扫描,灵活性高,在任何应用中优化性能
- 易于使用的触摸屏,支持多语种,具有设置向导,可缩短设置时间
- 详细图形显示:操作步骤、剔除动作、质量测试和检测阈值等图形,可轻松进行微调和故障排除
- IP69K,适用于严苛的冲洗和粉尘应用环境,消除维修成本
- 所有电子部件都是一体式的,安装简单灵活
- 通过软件实现自动线圈平衡功能,无需在现场通过专用仪表和工具,手动调节线圈平衡
- 环境温度适应范围广,确保可靠性
- 随机附送铁、非铁和不锈钢 316L 测试块、片、棒和球等,满足特定应用需求
Thermo Scientific™ APEX500 应用广泛的输送机式高性能金属探测器
Thermo Scientific™ APEX 500 型金属探测器超高的灵敏度和众多的特性可用于检测成袋包装的或散装的原料药检测,避免在生产过程中混入金属异物,从而保障您的品牌安全,并使您能够符合法规要求或履行法定义务。
APEX 500 特点:
- 无与伦比的灵敏度;与上一代机型相比能探测到直径小 20% 的金属
- 独特的图标操作界面,多语种帮助文本功能和自动学习功能
- 质量保证测试 (QAT) 和 AuditCheck 自动效验装置功能确保较佳性能
- 卫生型蓝色环氧树脂内衬
- 双频率双增益,适应大部分类型产品
- 各种输送机系统,满足您特定的需求
- IP69K,适用于严苛的冲洗和粉尘环境应用,消除维修成本
X 射线异物检测系统针对西林瓶在输送和灌装冻干粉时,可能发生的内壁或瓶口的玻璃破损后,混入碎玻璃的粉针或水针制剂,能检出玻璃瓶中的碎玻璃。在双铝泡罩及铝箔包装袋中能检出 0.2 毫米直径的金属筛网及其他异物,并且能检出药片的缺粒、缺损和断裂,从而保障药品安全和质量。
异物检测推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ NextGuard™ X 射线异物检测系统
在双铝泡罩及铝箔包装袋中能检出 0.2 毫米直径的金属筛网及其他异物,消除从金属探测器到 X 射线的检测屏障,除了能检测出金属、玻璃、密封橡胶等各种高密度异物,采用 CT 扫描成像处理软件还能检出药片的缺粒、缺损和断裂,异物检出率更高,误剔除率更低。
NextGuard 特点:
- 使用智能软件,可以识别包装是否完整,是否存在缺片、残片情况。
- 内置远程监控,可快速发现问题
- 尺寸紧凑,易于安装和使用,两种开口尺寸可选
- 独特的 U 型光感应器消除了检查盲点
- 输送机可拆卸,容易改变方向和维护简单
- 软件基于通用和直观的友好用户界面
- 模块化设计确保可靠性高,诊断和修理迅速
- 采用发射源和感应器寿命指示,较大限度减少停机保养时间
- 现场可升级的 X 光发射源和感应器
Thermo Scientific™ Xpertx™ D 系列高性能的 X 射线异物检测系统
Thermo Scientific™ 的 POWERx X 射线检测系统是为较高等级的质量保证而设计。它具有目前较先进的 X 射线发射源、探测器和图像分析软件。同时,D 系列特有的双光源设计可以确保玻璃瓶里的玻璃异物的检出率。
异物检测机特点:
- 较先进的软件系统可以确保客户生产较高质量的产品(避免出现例如产品缺少,数量错误,断裂,位置不当等问题),保护其品牌。
- 双光源可以检测安瓿瓶中的玻璃碎片
- 强大的穿透力和检测速度
- 创建并保存具体记录,用于改进生产过程和记录追溯,包括含有丰富信息的剔除产品图像
- 输送机可拆卸,容易改变方向和维护简单
- 软件基于通用和直观的友好用户界面
设备年度服务计划
据不完全统计,在所有返厂维修的仪器中,50% 以上都是因为缺乏定期维护而引发的故障维修,对于检重秤和金属探测器来说也是如此。而定期、全面的仪器健康保养服务,可以确保您的检重机、金属探测器和 X 射线检测机始终处于较佳性能。在延长仪器使用寿命的同时,避免意外停机造成的损失,降低客户的运营成本,提升生产效率。
全面的仪器保养服务为您的仪器保驾护航
检重秤
针对制药行业推出的松带专利技术,始终保持领先技术的高速高精度检重秤。赛默飞提供的自动检重秤,是可以集成到包装线上,速度高达 600 件/分钟,精度高达 0.01g;无死角的支撑脚更符合 GMP 要求。
检重机推荐产品
Thermo Scientific™ Versa GP 制药动态检重秤
Versa GP 制药动态检重秤准确可靠、易于使用并易于清洁。精巧的设计使其与原有生产线之间的集成得到优化。Versa GP 广泛适用于各种制药企业的检重用途,较大限度减少药品出现缺粒、缺件、过量灌装等情况,从而为您提高生产效率、保护您的品牌。
Versa GP 特点:
- 悬臂梁设计,便于清洁卫生
- 占地面积小,高度可调,从而易于与生产线相集成
- 免维护、高扭矩的无刷直流电动机
- 采用彩色触屏屏,易懂和友好的人机界面
- 多级别访问权限,可编辑和定义不同功能权限
- 控制器采用新的 Windows® 操作系统
Thermo Scientific™ Versa Global 全能动态检重秤
全能的检重秤,满足您的要求
Versa Global 是赛默飞世尔科技-全球智能制造与在线分析领先者-新一代全能动态检重秤。我们在动态称重领域拥有 50 多年的历史,积累了丰富独特的动态称量技术,并且秉承自拉姆齐 (Ramsey) 和 Icore 品牌的优良传统,我们为您带来新品牌 Thermo Scientific™ 旗下的全能检重秤。
Versa Global特点:
- 卫生设计——易清洗设计,圆弧形表面防止和减少粉尘和产品碎屑积料的 GMP 卫生型设计,较小的占地面积,至多 5 分钟之内完成常规卫生清洁。
- 维护便捷——无需工具快速更换输送机和皮带,快速航空接头,盘装式现场总线组件和模块,30 分钟内完成大部分维修工作
- 耐用设计——全不锈钢结构、金属电器外壳和秤架,大扭矩密封无刷直流电动机,以较小维护量实现零故障。
- 精确可靠——独特的 DBSVAC™(动态宽频振动分析和补偿)消除产品晃动、输送机和环境振动影响,实现检重秤较佳动态称量。在更高的速度下,实现更佳的动态精度
- 使用简便——Microsoft® 的 Windows® 新操作系统,易懂和友好的人机界面,彩色触摸屏,多级别访问权限、可编辑和定义不同功能权限
- 通用场合——VersaWeigh 系列检重秤应用广泛,标准结构和标准人机界面提供从 10 克到 10 公斤量程。
- 保持领先——零部件兼容所有型号的 Thermo Scientific™ 检重秤,体现通用性及独特性,方便现场软件升级
- 系统合成——独立的“称重引擎”提升滤波能力,稳定性和可控制性,能够集成到大型包装设备中。
金属探测器
针对压片机存在混入金属异物的风险,专门推出检测片剂和胶囊的金属检测机,能检测 0.2 毫米的铁和 0.35 毫米的 316 不锈钢等金属。具有世界专利的自动监控金属探测器的灵敏度性能的独特装置 Auditcheck,使之更加符合 GMP 要求。
制药金属探测器推荐产品
Thermo Scientific™ APEX 500 Rx 制药专用金属探测器
专为为制药、营养品或相关配套生产企业提供全面、高灵敏度和自动效验的金属检测解决方案。
APEX 500 Rx 特点:
- 在压片机、胶囊灌装机、抛光机或筛片机之后的金属检测解决方案
- 检测片剂和胶囊直通式通道,防止药品破损
- 高灵敏度,可以检测小至 0.2mm 的金属屑
- 自动金属检测提高了生产效率,每小时产量高达 50 万片剂或胶囊
- 使用简单,采用图标式数字化用户界面和不受防护手套影响的耐用型触控键盘
- 通过赛默飞世尔质量保证测试 (QAT) 和 AuditCheck 自动效验装置
- 符合 FDA 21 CFR part 11 制药生产质量管理规范 (GMP) 的要求
Thermo Scientific™ Sentinel™ 多频扫描金属探测器
适用于要求严苛的原料、包装和散装产品的输送机应用,克服固定式单频与双频扫描的局限性,检测出生产过程中混入的金属异物,保证产品符合法规要求。
Sentinel 特点:
- 多频同步扫描,灵活性高,在任何应用中优化性能
- 易于使用的触摸屏,支持多语种,具有设置向导,可缩短设置时间
- 详细图形显示:操作步骤、剔除动作、质量测试和检测阈值等图形,可轻松进行微调和故障排除
- IP69K,适用于严苛的冲洗和粉尘应用环境,消除维修成本
- 所有电子部件都是一体式的,安装简单灵活
- 通过软件实现自动线圈平衡功能,无需在现场通过专用仪表和工具,手动调节线圈平衡
- 环境温度适应范围广,确保可靠性
- 随机附送铁、非铁和不锈钢 316L 测试块、片、棒和球等,满足特定应用需求
Thermo Scientific™ APEX500 应用广泛的输送机式高性能金属探测器
Thermo Scientific™ APEX 500 型金属探测器超高的灵敏度和众多的特性可用于检测成袋包装的或散装的原料药检测,避免在生产过程中混入金属异物,从而保障您的品牌安全,并使您能够符合法规要求或履行法定义务。
APEX 500 特点:
- 无与伦比的灵敏度;与上一代机型相比能探测到直径小 20% 的金属
- 独特的图标操作界面,多语种帮助文本功能和自动学习功能
- 质量保证测试 (QAT) 和 AuditCheck 自动效验装置功能确保较佳性能
- 卫生型蓝色环氧树脂内衬
- 双频率双增益,适应大部分类型产品
- 各种输送机系统,满足您特定的需求
- IP69K,适用于严苛的冲洗和粉尘环境应用,消除维修成本
X 射线检出机
X 射线异物检测系统针对西林瓶在输送和灌装冻干粉时,可能发生的内壁或瓶口的玻璃破损后,混入碎玻璃的粉针或水针制剂,能检出玻璃瓶中的碎玻璃。在双铝泡罩及铝箔包装袋中能检出 0.2 毫米直径的金属筛网及其他异物,并且能检出药片的缺粒、缺损和断裂,从而保障药品安全和质量。
异物检测推荐产品
Thermo Scientific™ NextGuard™ X 射线异物检测系统
在双铝泡罩及铝箔包装袋中能检出 0.2 毫米直径的金属筛网及其他异物,消除从金属探测器到 X 射线的检测屏障,除了能检测出金属、玻璃、密封橡胶等各种高密度异物,采用 CT 扫描成像处理软件还能检出药片的缺粒、缺损和断裂,异物检出率更高,误剔除率更低。
NextGuard 特点:
- 使用智能软件,可以识别包装是否完整,是否存在缺片、残片情况。
- 内置远程监控,可快速发现问题
- 尺寸紧凑,易于安装和使用,两种开口尺寸可选
- 独特的 U 型光感应器消除了检查盲点
- 输送机可拆卸,容易改变方向和维护简单
- 软件基于通用和直观的友好用户界面
- 模块化设计确保可靠性高,诊断和修理迅速
- 采用发射源和感应器寿命指示,较大限度减少停机保养时间
- 现场可升级的 X 光发射源和感应器
Thermo Scientific™ Xpertx™ D 系列高性能的 X 射线异物检测系统
Thermo Scientific™ 的 POWERx X 射线检测系统是为较高等级的质量保证而设计。它具有目前较先进的 X 射线发射源、探测器和图像分析软件。同时,D 系列特有的双光源设计可以确保玻璃瓶里的玻璃异物的检出率。
异物检测机特点:
- 较先进的软件系统可以确保客户生产较高质量的产品(避免出现例如产品缺少,数量错误,断裂,位置不当等问题),保护其品牌。
- 双光源可以检测安瓿瓶中的玻璃碎片
- 强大的穿透力和检测速度
- 创建并保存具体记录,用于改进生产过程和记录追溯,包括含有丰富信息的剔除产品图像
- 输送机可拆卸,容易改变方向和维护简单
- 软件基于通用和直观的友好用户界面
设备年度服务计划
据不完全统计,在所有返厂维修的仪器中,50% 以上都是因为缺乏定期维护而引发的故障维修,对于检重秤和金属探测器来说也是如此。而定期、全面的仪器健康保养服务,可以确保您的检重机、金属探测器和 X 射线检测机始终处于较佳性能。在延长仪器使用寿命的同时,避免意外停机造成的损失,降低客户的运营成本,提升生产效率。
联系我们
如果您想要了解更多关于制药检重秤、金属探测器和 X 射线检出机等设备,请填写下面表格与我们的专家联系,获得更多相关资料。