提供始终如一的优质产品对于保护您的品牌和利润来说至关重要,同时,法规也对包装产品的重量有着严格的要求,这意味着我们要保证出厂时包装产品的实际重量与标签上的重量相符。
Thermo Scientific 检重秤可实现高速高精度的测量,检测产品包装或灌装缺损和溢出,并可以根据您的特定业务需求进行定制,即使在恶劣的工业环境中,也可以实现精确的重量控制,高流程效率和始终如一的产品通量。
空包
重量不足
过量包装
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific Versa Advantage系列检重秤
卫生型设计,性价比高
产品特点:
- 性价比高,适用性广
- 卫生型设计,不锈钢支架和机柜,IP20 和 IP65可选配,适用于各种工作环境。
- 模块式设计和实时操作系统可提供友好的人机界面;
- 远程监测(选项)可实现轻松操作和维护。
- 嵌入了多级用户访问控制、USB 和 RS232。
- 根据不同包装产品及应用,选用气吹、推杆或摆臂剔除等不同剔除装置及剔除箱
Thermo Scientific Versa Box重载检重秤
抗恶劣环境,稳定可靠
产品特点:
- 称量范围从10Kg至100kg;
- 采用先进的动态数字处理技术、高性能工业计算机和实时操作系统,保证实时高速处理大量的数据,具有常规的数据统计功能;
- 重型铝型材作为框架,耐冲击性能好;
- 不锈钢机柜,卫生型设计,具有美观、耐腐蚀;
- 三级密码保护。
Thermo Scientific Versa Teorema 检重秤
专为高速罐装产品生产线设计
产品特点:
- 适用于罐装产品或玻璃瓶装产品
- 称重单元无运动部件
- 高达 800 罐 / 分钟,动态精度小于±0.16克标准偏差,配备高速剔除系统
- 保证热处理(高温杀菌)一致性
- IP66,适合潮湿环境
在奶粉及乳制品生产过程中,有多种金属污染来源,包括过滤筛网、设备金属零件脱落或破损等。在《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013 版)》中,明确规定了金属检测设备是湿法或干法生产婴幼儿配方乳粉必备的在线生产检测设备。
因奶粉遇氧气或遇水汽都容易变质,必须采用高性能的包材进行密封包装,主要的包装型式为马口铁罐或铝膜袋包装,而这两种形式的包装产品都不能用传送带窗口式金属检测机进行检测。因而在奶粉包装前,采用重力下落式金属检测机进行金属异物检测,是目前大多数企业首选的解决方案。
机器掉落的金属零件
筛网磨损
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific APEX 300下落式/管道式金检
适用于尚未包装的粉料在线检测
产品特点:
- 两种探头宽度:窄探头节省空间,宽探头提高灵敏度
- 多线圈设计,灵敏度高,误检率低
- 提供各种孔径尺寸,以优化性能
- 自动金属探测器性能效验装置,避免人工投放测试球和记录
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
Thermo Scientific Sentinel 5000 多频扫描金属探测器
五台金检合为一体,解决金属异物“方向性”挑战难题
产品特点:
- 五频同步扫描,降低漏检概率,克服金属丝/针方向性
- 多线圈设计,增加磁通量比传统金属探测器提高20%检出灵敏度
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
- 金属探测器与检重秤可组成一体机,共享剔除器和减小占地空间
在立式包装机包装过程中,设备磨损或维修时混入的金属污染可能性仍然存在。 对产品品质要求严格的企业,则使用X 射线异物检测系统进行包装后的检测。
X射线检测系统可检测扁平/直立式铁罐、PE瓶、玻璃瓶、铝膜袋装/杯装产品中的金属、玻璃、高密度塑料、陶瓷、石块等物理污染。同时,结合软件算法,还可以实现产品完整性检测,如:冰激凌断棒、缺块、马口铁罐凹凸变形及奶粉装量等。
非金属异物
(骨头/石头/玻璃等)
金属异物
冰激凌断棒/缺块
马口铁罐凹凸变形
奶粉装量
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ NextGuard X射线检测系统
满足国际HACCP 和零售商食品安全要求
产品特点:
- 创新的X射线发射源,发射器从下往上
- 高感光度的U型光感器,检测通道无盲区
- 采用发射源和感应器寿命指示,最大限度减少停机保养时间
- 尺寸紧凑,易于安装和使用,两种开口尺寸可选
- 模块化设计确保可靠性高,诊断和修理迅速
- 低密度及筛网等识别软件
- 优于欧标的辐射安全
Thermo Scientific™ Xpert S400 X射线检测系统
侧面照X射线检测系统,应用于罐装/ 瘦高产品
产品特点:
- 大电流发射源
- 高感光度光感器
- 长寿命发射源和光感器
- 低密度滤波软件
- 识别铁罐焊缝,加强筋
- 识别真空度、液位和马口铁罐缺陷
- 优于欧标的辐射安全
检重秤
提供始终如一的优质产品对于保护您的品牌和利润来说至关重要,同时,法规也对包装产品的重量有着严格的要求,这意味着我们要保证出厂时包装产品的实际重量与标签上的重量相符。
Thermo Scientific 检重秤可实现高速高精度的测量,检测产品包装或灌装缺损和溢出,并可以根据您的特定业务需求进行定制,即使在恶劣的工业环境中,也可以实现精确的重量控制,高流程效率和始终如一的产品通量。
空包
重量不足
过量包装
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific Versa Advantage系列检重秤
卫生型设计,性价比高
产品特点:
- 性价比高,适用性广
- 卫生型设计,不锈钢支架和机柜,IP20 和 IP65可选配,适用于各种工作环境。
- 模块式设计和实时操作系统可提供友好的人机界面;
- 远程监测(选项)可实现轻松操作和维护。
- 嵌入了多级用户访问控制、USB 和 RS232。
- 根据不同包装产品及应用,选用气吹、推杆或摆臂剔除等不同剔除装置及剔除箱
Thermo Scientific Versa Box重载检重秤
抗恶劣环境,稳定可靠
产品特点:
- 称量范围从10Kg至100kg;
- 采用先进的动态数字处理技术、高性能工业计算机和实时操作系统,保证实时高速处理大量的数据,具有常规的数据统计功能;
- 重型铝型材作为框架,耐冲击性能好;
- 不锈钢机柜,卫生型设计,具有美观、耐腐蚀;
- 三级密码保护。
Thermo Scientific Versa Teorema 检重秤
专为高速罐装产品生产线设计
产品特点:
- 适用于罐装产品或玻璃瓶装产品
- 称重单元无运动部件
- 高达 800 罐 / 分钟,动态精度小于±0.16克标准偏差,配备高速剔除系统
- 保证热处理(高温杀菌)一致性
- IP66,适合潮湿环境
金属探测器
在奶粉及乳制品生产过程中,有多种金属污染来源,包括过滤筛网、设备金属零件脱落或破损等。在《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013 版)》中,明确规定了金属检测设备是湿法或干法生产婴幼儿配方乳粉必备的在线生产检测设备。
因奶粉遇氧气或遇水汽都容易变质,必须采用高性能的包材进行密封包装,主要的包装型式为马口铁罐或铝膜袋包装,而这两种形式的包装产品都不能用传送带窗口式金属检测机进行检测。因而在奶粉包装前,采用重力下落式金属检测机进行金属异物检测,是目前大多数企业首选的解决方案。
机器掉落的金属零件
筛网磨损
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific APEX 300下落式/管道式金检
适用于尚未包装的粉料在线检测
产品特点:
- 两种探头宽度:窄探头节省空间,宽探头提高灵敏度
- 多线圈设计,灵敏度高,误检率低
- 提供各种孔径尺寸,以优化性能
- 自动金属探测器性能效验装置,避免人工投放测试球和记录
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
Thermo Scientific Sentinel 5000 多频扫描金属探测器
五台金检合为一体,解决金属异物“方向性”挑战难题
产品特点:
- 五频同步扫描,降低漏检概率,克服金属丝/针方向性
- 多线圈设计,增加磁通量比传统金属探测器提高20%检出灵敏度
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
- 金属探测器与检重秤可组成一体机,共享剔除器和减小占地空间
X射线检出机
在立式包装机包装过程中,设备磨损或维修时混入的金属污染可能性仍然存在。 对产品品质要求严格的企业,则使用X 射线异物检测系统进行包装后的检测。
X射线检测系统可检测扁平/直立式铁罐、PE瓶、玻璃瓶、铝膜袋装/杯装产品中的金属、玻璃、高密度塑料、陶瓷、石块等物理污染。同时,结合软件算法,还可以实现产品完整性检测,如:冰激凌断棒、缺块、马口铁罐凹凸变形及奶粉装量等。
非金属异物
(骨头/石头/玻璃等)
金属异物
冰激凌断棒/缺块
马口铁罐凹凸变形
奶粉装量
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ NextGuard X射线检测系统
满足国际HACCP 和零售商食品安全要求
产品特点:
- 创新的X射线发射源,发射器从下往上
- 高感光度的U型光感器,检测通道无盲区
- 采用发射源和感应器寿命指示,最大限度减少停机保养时间
- 尺寸紧凑,易于安装和使用,两种开口尺寸可选
- 模块化设计确保可靠性高,诊断和修理迅速
- 低密度及筛网等识别软件
- 优于欧标的辐射安全
Thermo Scientific™ Xpert S400 X射线检测系统
侧面照X射线检测系统,应用于罐装/ 瘦高产品
产品特点:
- 大电流发射源
- 高感光度光感器
- 长寿命发射源和光感器
- 低密度滤波软件
- 识别铁罐焊缝,加强筋
- 识别真空度、液位和马口铁罐缺陷
- 优于欧标的辐射安全