提供始终如一的优质产品对于保护您的品牌和利润来说至关重要,同时,法规也对包装产品的重量有着严格的要求,这意味着我们要保证出厂时包装产品的实际重量与标签上的重量相符。
Thermo Scientific 检重秤可实现高速高精度的测量,检测产品包装或灌装缺损和溢出,并可以根据您的特定业务需求进行定制,即使在恶劣的工业环境中,也可以实现精确的重量控制,高流程效率和始终如一的产品通量。
空包
重量不足
过量包装
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific Versa Advantage系列检重秤
卫生型设计,性价比高
产品特点:
- 性价比高,适用性广
- 卫生型设计,不锈钢支架和机柜,IP20 和 IP65可选配,适用于各种工作环境。
- 模块式设计和实时操作系统可提供友好的人机界面;
- 远程监测(选项)可实现轻松操作和维护。
- 嵌入了多级用户访问控制、USB 和 RS232。
- 根据不同包装产品及应用,选用气吹、推杆或摆臂剔除等不同剔除装置及剔除箱
Thermo Scientific Versa Box重载检重秤
抗恶劣环境,稳定可靠
产品特点:
- 称量范围从10Kg至100kg;
- 采用先进的动态数字处理技术、高性能工业计算机和实时操作系统,保证实时高速处理大量的数据,具有常规的数据统计功能;
- 重型铝型材作为框架,耐冲击性能好;
- 不锈钢机柜,卫生型设计,具有美观、耐腐蚀;
- 三级密码保护。
固态、半固态(酱)、液态是调味品的常见形态。调味品在生产过程中,有多种金属污染来源,包括原材料污染、设备零件松落或磨损和环境污染等。
机器掉落的金属零件
筛网磨损
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific APEX 300下落式/管道式金检
适用于尚未包装的酱料/粉料在线检测
产品特点:
- 两种探头宽度:窄探头节省空间,宽探头提高灵敏度
- 多线圈设计,灵敏度高,误检率低
- 提供各种孔径尺寸,以优化性能
- 自动金属探测器性能效验装置,避免人工投放测试球和记录
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
Thermo Scientific Sentinel 5000 多频扫描金属探测器
五台金检合为一体,解决金属异物“方向性”挑战难题
产品特点:
- 五频同步扫描,降低漏检概率,克服金属丝/针方向性
- 多线圈设计,增加磁通量比传统金属探测器提高20%检出灵敏度
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
- 金属探测器与检重秤可组成一体机,共享剔除器和减小占地空间
由于液态、半固态调味品的生产环境较为产品效应较大,金属探测器检测出不锈钢316L筛网等污染物变得更加困难。
除了金属异物,X射线检测系统还可以检测其他结构致密的异物,如玻璃、石头、塑料和密封橡胶圈等。同时,结合软件算法,还可以实现产品完整性检测。
非金属异物(骨头/石头/玻璃等)
金属异物
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ NextGuard X射线检测系统
满足国际HACCP 和零售商食品安全要求
产品特点:
- 创新的X射线发射源,发射器从下往上
- 高感光度的U型光感器,检测通道无盲区
- 采用发射源和感应器寿命指示,最大限度减少停机保养时间
- 尺寸紧凑,易于安装和使用,两种开口尺寸可选
- 模块化设计确保可靠性高,诊断和修理迅速
- 低密度及筛网等识别软件
- 优于欧标的辐射安全
Thermo Scientific™ Xpert S400和D400 X射线检测系统
侧面照X射线检测系统,应用于罐装/ 瘦高产品
产品特点:
- 大电流发射源
- 高感光度光感器
- 长寿命发射源和光感器
- 低密度滤波软件
- 识别铁罐焊缝,加强筋
- 识别真空度、液位和铁罐缺陷
- 瓶身、瓶壁、瓶底和瓶颈四区域专门算法检出更小异物
- Thermo Scientific™ D400 X射线双光源专利技术,大大提高检出更小异物的检出率
- 优于欧标的辐射安全
检重秤
提供始终如一的优质产品对于保护您的品牌和利润来说至关重要,同时,法规也对包装产品的重量有着严格的要求,这意味着我们要保证出厂时包装产品的实际重量与标签上的重量相符。
Thermo Scientific 检重秤可实现高速高精度的测量,检测产品包装或灌装缺损和溢出,并可以根据您的特定业务需求进行定制,即使在恶劣的工业环境中,也可以实现精确的重量控制,高流程效率和始终如一的产品通量。
空包
重量不足
过量包装
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific Versa Advantage系列检重秤
卫生型设计,性价比高
产品特点:
- 性价比高,适用性广
- 卫生型设计,不锈钢支架和机柜,IP20 和 IP65可选配,适用于各种工作环境。
- 模块式设计和实时操作系统可提供友好的人机界面;
- 远程监测(选项)可实现轻松操作和维护。
- 嵌入了多级用户访问控制、USB 和 RS232。
- 根据不同包装产品及应用,选用气吹、推杆或摆臂剔除等不同剔除装置及剔除箱
Thermo Scientific Versa Box重载检重秤
抗恶劣环境,稳定可靠
产品特点:
- 称量范围从10Kg至100kg;
- 采用先进的动态数字处理技术、高性能工业计算机和实时操作系统,保证实时高速处理大量的数据,具有常规的数据统计功能;
- 重型铝型材作为框架,耐冲击性能好;
- 不锈钢机柜,卫生型设计,具有美观、耐腐蚀;
- 三级密码保护。
金属探测器
固态、半固态(酱)、液态是调味品的常见形态。调味品在生产过程中,有多种金属污染来源,包括原材料污染、设备零件松落或磨损和环境污染等。
机器掉落的金属零件
筛网磨损
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific APEX 300下落式/管道式金检
适用于尚未包装的酱料/粉料在线检测
产品特点:
- 两种探头宽度:窄探头节省空间,宽探头提高灵敏度
- 多线圈设计,灵敏度高,误检率低
- 提供各种孔径尺寸,以优化性能
- 自动金属探测器性能效验装置,避免人工投放测试球和记录
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
Thermo Scientific Sentinel 5000 多频扫描金属探测器
五台金检合为一体,解决金属异物“方向性”挑战难题
产品特点:
- 五频同步扫描,降低漏检概率,克服金属丝/针方向性
- 多线圈设计,增加磁通量比传统金属探测器提高20%检出灵敏度
- IP69K 防护等级适用于要求冲洗和潮湿严苛环境
- 金属探测器与检重秤可组成一体机,共享剔除器和减小占地空间
X射线检出机
由于液态、半固态调味品的生产环境较为产品效应较大,金属探测器检测出不锈钢316L筛网等污染物变得更加困难。
除了金属异物,X射线检测系统还可以检测其他结构致密的异物,如玻璃、石头、塑料和密封橡胶圈等。同时,结合软件算法,还可以实现产品完整性检测。
非金属异物(骨头/石头/玻璃等)
金属异物
推荐产品
联系专家
Thermo Scientific™ NextGuard X射线检测系统
满足国际HACCP 和零售商食品安全要求
产品特点:
- 创新的X射线发射源,发射器从下往上
- 高感光度的U型光感器,检测通道无盲区
- 采用发射源和感应器寿命指示,最大限度减少停机保养时间
- 尺寸紧凑,易于安装和使用,两种开口尺寸可选
- 模块化设计确保可靠性高,诊断和修理迅速
- 低密度及筛网等识别软件
- 优于欧标的辐射安全
Thermo Scientific™ Xpert S400和D400 X射线检测系统
侧面照X射线检测系统,应用于罐装/ 瘦高产品
产品特点:
- 大电流发射源
- 高感光度光感器
- 长寿命发射源和光感器
- 低密度滤波软件
- 识别铁罐焊缝,加强筋
- 识别真空度、液位和铁罐缺陷
- 瓶身、瓶壁、瓶底和瓶颈四区域专门算法检出更小异物
- Thermo Scientific™ D400 X射线双光源专利技术,大大提高检出更小异物的检出率
- 优于欧标的辐射安全