利用经实验室验证的技术进行现场威胁检测
从日常安防监控到应急响应,我们采用先进的技术帮助安全和安防专业人员检测和减少有害物质威胁。这些技术有助于快速、准确地检测和鉴定化学品、毒品、爆炸物和放射性威胁,以确保现场应急人员和公众的安全。
傅里叶变换红外光谱法
傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱法属于一种振动光谱法,它在材料鉴定应用中具有非常高的灵敏度,例如未知有害化学品的鉴定和爆炸物前体鉴定等应用。
在傅里叶变换红外光谱法中,使用广谱红外光照射未知物质。不同的样品会以特定频率吸收不同量的光,该频率与样品中的分子键相对应。由于每个分子键各不相同,因而通过记录光的吸收率与波长之间的函数关系可得出光谱“指纹”,从而准确鉴定未知材料。
采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪 采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪
采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪是一款坚固、轻便的手持式仪器,集成了傅里叶变换红外光谱法和拉曼光谱法。与 Alluviam LLC 的 HazMasterG3™ 决策支持系统配合使用时,Gemini 可为军队人员、爆炸技术人员、危险品处理团队及现场应急人员带来极大的战术优势,使他们能够较大程度缩短分析时间,并充满自信地执行任务。
Thermo Scientific TruDefender FTX 手持式傅里叶变换红外光谱仪 Thermo Scientific TruDefender FTX 手持式傅里叶变换红外光谱仪
用于化学品鉴定的 Thermo Scientific TruDefender FTX 手持式傅里叶变换红外光谱仪利用傅里叶变换红外光谱技术的强大功能,可提供快速、可操作的数据,以减少潜在威胁并保护危险品处理团队和社区的安全。TruDefender FTX 手持式傅里叶变换红外光谱仪拥有独立砧式采样头,可在现场对固体和液体化学品进行便捷采样。
拉曼光谱法
拉曼光谱法是一种使用可见波长(比红外更短)的分子分析技术,用户可以通过密封的半透明容器对现场发现的原始形态的爆炸物材料进行安全分析,既不会干扰样品,也无需进行样品制备。
使用拉曼光谱法的化学品鉴定分析仪能够识别数以千计的潜在爆炸物,包括:TATP(三过氧化三丙酮)、硝酸铵、TNT(三硝基甲苯)、RDX(黑索金)和 HMTD(六亚甲基三过氧化二胺)。此外,这些仪器还能鉴定液体混合物中的爆炸物前体,包括过氧化氢、燃料油、丙酮、硫酸等。
为帮助进行鉴定,设备会收集未知样品的分子指纹,然后将物质与机载化学物库进行比较,通常可在几秒钟内提供结果。
采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪 采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪
采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪是一款坚固、轻便的手持式仪器,集成了傅里叶变换红外光谱法和拉曼光谱法。与 Alluviam LLC 的 HazMasterG3™ 决策支持系统配合使用时,Gemini 可为军队人员、爆炸技术人员、危险品处理团队及现场应急人员带来极大的战术优势,使他们能够较大程度缩短分析时间,并充满自信地执行任务。
Thermo Scientific 1064Defender 拉曼分析仪 Thermo Scientific 1064Defender 拉曼分析仪
Thermo Scientific 1064Defender 拉曼分析仪可进行无接触的傻瓜式扫描,适合用于毒品鉴定和化学品鉴定。仪器提供用户可配置的扫描配置文件和资源库,使用户可以自信、高效地作出决策。筛查模式会针对所鉴定的物质给出警报、警告或清除结果,让用户告别猜测,清楚知道所应采取的措施。
Thermo Scientific FirstDefender RM 化学品鉴定系统 Thermo Scientific FirstDefender RM 化学品鉴定系统
Thermo Scientific FirstDefender RM 化学品鉴定系统能够使危险品分析人员、执法机关、军队及其他现场应急人员在数秒钟内获得准确的化学品、爆炸物和危险物品鉴定结果,甚至可以透过密闭的透明容器进行鉴定。FirstDefender RM 手持式分析仪配备一个彩色大屏显示器,便于在笨重的护具下进行操作,并且易于运送到危险区。
Thermo Scientific TruNarc 手持式毒品分析仪 Thermo Scientific TruNarc 手持式毒品分析仪
Thermo Scientific TruNarc 手持式毒品分析仪可通过单次明确检测帮助执法人员、海关、边境检查人员和其他人员鉴别 498 种以上的疑似受管制物质。使用这款手持式毒品检测仪可以轻松识别毒品、兴奋剂、抑制剂、致幻剂和止痛药。大部分药物检测样品直接通过塑料或玻璃扫描,以减少污染,降低暴露并保存证据。
Thermo Scientific FirstDefender RMX 手持式化学品鉴定分析仪 Thermo Scientific FirstDefender RMX 手持式化学品鉴定分析仪
Thermo Scientific FirstDefender RMX 手持式化学品鉴定分析仪有助于军队和民间的现场应急人员快速鉴定各种未知固体和液体化学品,包括爆炸物、有毒工业化学品、化学武器、毒品、前体、白色粉末等。它可以作为手持式仪器使用,也可集成至战术机器人上,在需要快速、准确鉴定化学品的紧急情况下提供更大的灵活性和更高的安全性。
化学分析软件
Alluviam LLC 公司推出的 HazMasterG3® 是一款先进的决策支持工具,现已集成到手持式化学品鉴定仪器中。该系统可提供有关化学品的关键见解,帮助解读分析仪的结果,并提供与隐藏的化学品、辐射读数或未知弹药相关的潜在危险的态势感知。
直观的软件有助于为现场所面临的真实问题提供解答,从而让调查人员获得更有意义的响应。交互式系统不仅可以确定物质和前体,还可以帮助确定配制时所使用的化学成分、具体的生产量、缺失的成分,以及可用于合成缺失成分的物质等。
这是唯一获得美国国土安全部反恐技术认证的 CBRNE/HME/IED 支持软件。
采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪 采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪
采用 LowDoseID 的 Thermo Scientific Gemini 分析仪是一款坚固、轻便的手持式仪器,集成了傅里叶变换红外光谱法和拉曼光谱法。与 Alluviam LLC 的 HazMasterG3™ 决策支持系统配合使用时,Gemini 可为军队人员、爆炸技术人员、危险品处理团队及现场应急人员带来极大的战术优势,使他们能够较大程度缩短分析时间,并充满自信地执行任务。
利用天然本底扣除 (NBR) 进行辐射探测
辐射探测器采用可将原子分离为正离子和电子的技术,并在随后将其吸引到电极,从而形成电流流动并产生电信号。这些电信号可测量为辐射量。然而,在现实世界和现场环境中,存在着一些自然发生的辐射,这些不同水平的辐射来自地球和大气,可能会掩盖和混淆目标检测工作。
天然本底扣除 (NBR) 是一种可消除检测辐射时天然本底水平波动的技术。这种专有和专利技术可通过去除所显示的任何天然本底辐射来快速区分天然和人工辐射,从而提供更准确的人工辐射水平结果。对于不采用天然本底扣除技术的仪器,操作员在使用时通常会设置更高的警报阈值,以消除假警报的细微差别,或可能因辐射源被隐藏或屏蔽使其频率丢失而忽略警报。使用采用天然本底扣除技术的仪器可以让警报阈值保持在极低水平,无需担心来自非威胁源的错误警报,因此当警报响起时,您就知道是时候该采取行动了。
Thermo Scientific RadEye SPRD 和 SPRD-ER 个人辐射探测器 Thermo Scientific RadEye SPRD 和 SPRD-ER 个人辐射探测器
Thermo Scientific RadEye SPRD 和 SPRD-ER 个人辐射探测器是一种手持式辐射监测仪,具有较高的检测灵敏度和智能警报功能,可在确保于最具挑战性的应用中完成检测的同时,消除误报。这些辐射探测器可识别并分类特定类型的辐射或放射性材料,并可以进行配置,以支持您的任务或用户技能。这使用户能够对真正的辐射威胁快速果断地作出反应。
Thermo Scientific RadEye G 系列个人剂量测量仪 Thermo Scientific RadEye G 系列个人剂量测量仪
Thermo Scientific RadEye G 系列个人剂量测量仪可为现场应急人员提供快速、可靠的伽马和剂量率测量。轻质手持式盖革计数器可探测和测量极低水平的伽马能量;即使辐射率的最小变化也能立即显示出来,同时还能够抑制偶然发生的波动。对于调查具有潜在爆发爆炸风险环境的危险品团队,本质安全型 RadEye G 系列型号满足最新的 ATEX 标准。
Thermo Scientific RadHalo RDP 和 FM 光谱区域监测器 Thermo Scientific RadHalo RDP 和 FM 光谱区域监测器
Thermo Scientific RadHalo RDP 和 FM 光谱区域监测器可探测和识别原地或数英里外的辐射。RadHalo 快速部署探头和固定式监测器可在多种环境和不同辐射剂量率水平下进行高精密度伽马和中子辐射测量以及实时数据收集。远程监测和完整的数据后传遥测功能可帮助人员远离危险环境。
Thermo Scientific PackEye 辐射探测背包 Thermo Scientific PackEye 辐射探测背包
Thermo Scientific PackEye 辐射探测背包为辐射调查团队提供了一款强大的工具,可有效处理分散的放射源、放射性污染物和恶意传入的放射源等问题。它可非常迅速且不显眼地在较大区域内定位并检测发射伽马射线的辐射源。
Thermo Scientific RIIDEye 放射性同位素检测仪 Thermo Scientific RIIDEye 放射性同位素检测仪
无论您是在评估水样品或土壤样品,还是在寻找可以制造脏弹的物质,了解放射性物质的确切同位素以评估潜在威胁并迅速制定行动计划至关重要。Thermo Scientific RIIDEye X 和 RIIDEye M 手持式放射性同位素检测仪采用获得专利的四次压缩转换 (QCC) 技术,非常适合从国土安全作业到污染监测和修复在内的广大用户。
Thermo Scientific RadEye AB100 α-β 污染监测器 Thermo Scientific RadEye AB100 α-β 污染监测器
日常监测辐射暴露是医院、核设施、军事和民防机构以及其他使用辐射源的行业的标准监测程序。使用 Thermo Scientific RadEye AB100 α-β 污染监测器可保护您的员工并确保工作环境安全。RadEye AB100 监测器采用多种操作模式检测一系列环境中的 α/β 表面污染,因此员工永远不会有超过暴露限值的风险。
放射量测定
放射量测定仪器可测量并监测因电离辐射暴露而被身体吸收的辐射剂量。有些职业的从业人员经常会暴露在有限的辐射环境下,而且工作人员需要佩戴剂量计,以根据规定的年度辐射剂量限值监测和跟踪累积辐射暴露量。通过放射量测定技术监测任何暴露情况,可为安全和安防人员提供保护,特别是负责威胁检测的人员。此外,可利用环境放射量测定系统在大面积区域监测可能发生辐射暴露的工作环境。
Thermo Scientific EPD TruDose 电子个人剂量计 (EPD) Thermo Scientific EPD TruDose 电子个人剂量计
Thermo Scientific EPD TruDose 电子个人剂量计 (EPD) 可在需要监测辐射暴露情况的环境中监测 γ 和 β 辐射,且准确性和操作简便性都比前代 EPD 更加优秀。EPD TruDose 个人辐射监测器提供带或不带遥测功能的两种型号,可与多个不同的系统集成。
Thermo Scientific TLD 读出器、卡片和材料 Thermo Scientific 放射性测量读出器
Thermo Scientific TLD 读出器、卡片和材料可在医学应用、核应用、研究应用及保健物理学应用中对单个 TLD 元件所吸收的辐射剂量提供经济有效的测量。适用于全身、四肢、中子及环境监测的手动及自动系统均易于操作、维修和维护。
Thermo Scientific 放射量测定服务 Thermo Scientific 放射量测定服务
Thermo Scientific 放射量测定服务可帮助您准确测量工作场所的辐射剂量,确保工作人员的安全。我们会向企业发送徽章,供其员工佩戴一段时间。在相应时段结束后,徽章将送回赛默飞世尔科技接受分析。待生成在线报告后,提供给企业。