上下游配件
利用不同的口模几何形状和挤后设备,可以在实验室模拟工艺条件。在转矩流变仪和共混挤出机上可将热的聚合物熔体通过不同的口模挤出并成型此类口模可能包括圆棒模、厚度可调片状缝隙口模、吹膜口模和医用导管口模或纤维纺丝口模和线缆包覆口模
如何妥善处理高温且易形变的挤出材料,是制造工艺中较为重要的一部分,这会对材料性质和表面光洁度带来较大影响。我们为这类工作提供了一系列专用挤后处理设备。该设备可以将挤出材料输送到下游,为进一步测试做好准备或全面模拟各项工艺。因此,它可以用于小规模生产,在需要改变聚合物配方和工艺参数时尤其有用。
下面列出了我们为尺寸为11 mm、16 mm、24 mm 的挤出机和转矩流变仪提供的备选配件。如需了解其他配件的信息,请联系我们。
未找到与您输入条件相匹配的记录
产品名称 | 目录编号 | 兼容产品 | 描述 |
---|---|---|---|
25mm (1") 带状,片材口模 | 567-2241 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | 25 mm (1") 带状,片材口模,可调口模间距0.2...1.2mm |
50mm (2") 带状,片材口模 | 567-2242 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | 50 mm (2") 带状,片材口模,可调口模间距0.2...1.2mm |
100mm (4") 带状,片材口模 | 567-2244 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | 100 mm (4") 带状,片材口模,可调口模间距0.2...1.2mm |
150mm (6") 带状,片材口模 | 567-2246 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | 150 mm (6") 带状,片材口模,可调口模间距0.2...1.2mm |
吹膜口模 | 557-3175 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | |
线缆包覆 | 557-3195 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | |
医用导管口模,外径:4.5mm,内径:2.5mm(可应要求提供其他规格) | 557-3185 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | |
水浴 | 567-7670 | Process 11 挤出机 | 适用于挤出聚合物圆条在切粒机前冷却。包括两个辊筒,用于在水浴箱内引导挤出园条。还配有一个气环,可吹掉挤出条上剩余的水分。 |
小型传送带 | 567-7671 | Process 11 挤出机 | 适用于低通量应用的传送带。 |
VariCut 切粒机 | 567-7672 | Process 11 挤出机 | 可变长度挤出条切粒机;配有变速装置,粒料长度可调。配有可开式面板,便于清洁,全面安全联锁,并配有全套电气控制装置。 |
片材后牵引 | 567-7675 | Process 11 挤出机 | Process 11 片材后牵引 |
片材口模 | 567-7642 | Process 11 挤出机 | 片材口模(适用于 Process 11) |
MiniJet 适配器 | 567-7641 | Process 11 挤出机 | MiniJet 适配器(适用于 Process 11) |
具有挤出条引导装置的水浴(适用于 EuroLab 16) | 554-1310 | EuroLab 16 挤出机 | 不锈钢挤出条冷却水浴。 |
16mm VariCut 挤出条切粒机 | 554-1340 | EuroLab 16 挤出机 | 挤出条切粒机,配有变速装置,可开式面板,便于清洁;全面安全联锁,并配有全套电气控制装置。粒料长度可调 |
具有挤出条引导装置的水浴 | 567-5100 | TSE 24 挤出机 | 不锈钢挤出条冷却水浴,配有全套脚轮和挤出条支撑辊筒引导装置。 |
24mm VariCut 挤出条机 | 567-5200 | TSE 24 挤出机 | 可变长度挤出条切粒机,配有变速装置,适用于生产长度介于 1.0mm 至 3.0mm 之间的粒料。配有可开式面板,便于清洁,全面安全联锁,并配有全套电气控制装置。 |
模切制粒机 | 554-2350 | TSE 24 挤出机 | 面切制粒机,配有专用模具适配器、变速装置,可开式外壳,便于清洁。 |
吹膜系统 | 554-2460 | TSE 24 挤出机 | 配有全套口模适配器 |
线缆包覆后牵引装置 | 557-2604 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪,TSE 24 挤出机,EuroLab 16 挤出机 | 线缆包覆后牵引装置,用于后牵引,冷却和卷绕涂层线缆。通过口模和后牵引水平递送线缆;口模挤出后直接冷却;集成式泵用于连续冷却;带自动速度补偿的集成式卷绕机。 |
吹膜后牵引装置 | 557-2602 | PolyLab OS 转矩流变仪,PolyLab QC 转矩流变仪 | 用于精确牵引薄膜的吹膜后牵引装置。。在木质人字形折叠架中压缩牵引集成式鼓风机组,用于冷却吹膜和调节膜直径;集成式卷绕机,2 个挤压低温辊筒。 |
资源