The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用这些有用的工具和附件,维护您的 Thermo Scientific NanoDrop 仪器、简化研究并提高生产率。
使您可更准确和方便地通過 NanoDrop One/OneC 分光光度计测量样品的工具包。套件包括:
PV-1 性能验证溶液
虽然大多数用户可能不需对其 NanoDrop One 仪器进行校准,但我们建议每 6 个月使用该溶液进行一次验证,以帮助确保测量的准确度和可靠性。适用于 NanoDrop One/OneC、NanoDrop Eight 和 NanoDrop Lite Plus 仪器。
PR-1 重建套件
用于将 NanoDrop 样品测量底座重建为疏水状态的化合物和拭子。
CF-1/CF-8 校准检查液/套件
用于确认校准的浓缩重铬酸钾 (K2Cr2O7) 水溶液。适用于 NanoDrop 1000、NanoDrop 2000/2000c、NanoDrop Lite 和 NanoDrop 8000 仪器。
打印机附件
适用于 NanoDrop Lite Plus 或 NanoDrop Lite 仪器的可选对接打印机--允许您在低温标签上打印数据。
NanoDrop 分光光度计附件和耗材(按仪器列出)
产品 | ND One | ND OneC | ND Eight | ND Lite Plus | ND 3300 | ND 2000/2000C | ND 8000 | ND Lite | 货 号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NanoDrop One 效率套件 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
PV-1 性能验证溶液 |
|
|
|
|
| ||||
PV-8 性能验证套件 |
|
|
|
|
|
|
| CHEM-PV-8 | |
PR-1 重建套件 | |||||||||
CF-1 校准检查液 |
|
|
|
|
|
| |||
CF-8 校准检查套件 |
|
|
|
|
|
|
| ||
打印机附件 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |||
打印纸 |