快速准确的金属分析
使用适合多种材料完整分析的全面软件解决方案,有助于提升您的实验室工作效率和产出率。无论您采用光电直读光谱仪 (OES) 系统或 X 射线荧光光谱仪 (XRF) 系统,我们均能提供可简单易行、检测快速的高质量分析解决方案。
适用于 XRF 和 OES 的 OXSAS 软件版本
适用于 XRF 仪器的 Thermo Scientific OXSAS 软件可以使用模板驱动的操作来执行快速、高质量的样品分析。可选用的无标定量分析包能够提供更多的适用性,适合所有需要分析多种材料的实验室。XRF 分析可以保证高可重复性,使该技术可有效用于主要元素和昂贵的合金元素的控制。
适用于 OES 仪器的 Thermo Scientific OXSAS 软件可运行多种分析,从简单任务到复杂工作,包括新分析方法的建立、校准以及快速高质量常规元素分析。OES 可以对钢铁中伴随所有其他合金元素而引入的碳和低氮进行快速分析,而 XRF 可以对冶金炉渣、原材料(包括铁矿石、烧结物和铸铁)进行最可靠和可重复的分析。
OXSAS 软件兼容以下 Thermo Scientific 分析仪器
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 光谱仪可以对多种样品中的元素进行分析,涵盖从碳到铀在内的多种元素,具有高准确性、精准性和可靠性。
使用这款新型台式OES仪器对固体金属样品进行从痕量到百分比水平的快速、准确的元素分析。
利用全能型工具 - Thermo Scientific ARL PERFORM'X 顺序 X 射线荧光光谱仪能够应对多种应用中的分析挑战,产品适用于先进材料的表征。
通过采用进样转盘存储功能来提供单一的进样位置进行样品导入,适用于双OES 或 XRF配置 的 Thermo Scientific ARL SMS-3500 自动化系统极大地简化了样品的处理。
Thermo Scientific ARL 直读光谱仪为常规元素分析、金属研究和开发提供了解决方案。
Thermo Scientific ARL 9900 系列结合固定通道和一个或两个测角仪,可确保快速同时分析。