The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们具有成本效益的 Thermo Scientific ARL EQUINOX XRD 仪器可提供从工业实验室常规质量控制到大学和商业环境中动态研究和配方确定的一切功能。能够快速准确地分析从矿物到药物的多种材料。这些仪器可在短短数秒内轻松适应不同的样品类型和分析条件—无需进行耗时的重新调整。
ARL EQUINOX X 射线衍射仪包括弯曲位置敏感检测器,这些独特的采集工具可同时收集广角范围内的所有衍射数据。这些检测器对粉末、散装材料和薄膜都能进行实时衍射实验,从而实现快速分析和出色的分辨率。無論分辨率要求爲何,均能在几分钟内完成样品的分析。
ARL EQUINOX 100 | ARL EQUINOX 1000 |
![]() | ![]() |
适用于 QA/QC、学术和常规应用的便携台式 XRD | 适用于 QA 和常规应用的高功率台式 XRD |
我们提供的 X 射线衍射 (XRD) 台式仪器可让材料科学家和工程师对各种材料进行定性、定量和高级结构研究。 这些仪器可满足多样化的需求,包括工业实验室中的常规质量控制、动态研究、配方确定以及大学和工业环境中的研究和开发。
ARL X 射线衍射仪可帮助研究人员执行种类多样的分析,从工业过程控制中的常规质量相关的相定量到以粉末、固体和薄膜形式的先进材料的结构、质地、残余应力、多态性、反应性和动力学的实时测定。这些仪器是固态科学的基础技术,可对从采矿到制药再到聚合物和半导体研究等应用的结晶样品成分和结构排列形成提供独特见解。
我们的通用型 ARL EQUINOX XRD 仪器可在各种分析条件下适应不同样品类型。样品适配器可轻松在几秒钟内完成切换,无需繁琐的重新调整。配件台包括从固定的不旋转样品台到带旋转样品支架的六位自动样品转换器再到温控样品台的所有类型。
含安全软件包的 Thermo Scientific SolstiX XRD 软件使制药公司能遵守美国联邦和药品管理局 21 CFR 第11部分的要求。利用此软件,实验室可验证用户身份、获得真实的数字签名来记录责任并提供数据完整性保护以及获得完整的审计跟踪—确保实验室保持电子记录的安全性。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.