几乎可在任何现场进行快速、精确的地球化学分析
由于采矿作业承担着重大的资本投资风险,因此快速鉴定和回收较具经济可行性的资源至关重要。从瞬息万变的商品交易市场到融资和安全挑战,采矿作业在提高效率、可持续性和生产率方面从未面临如此巨大的压力。采矿人员希望找到能帮助他们确定钻探目标、提高发现率、做出现场决策并在坐标方格上确定焦点位置的解决方案。Niton 手持式 XRF 分析仪可以进行元素分析,为地球化学决策提供指导。想要了解更多信息?申请演示,与我们的团队成员交流。
推荐的便携式 XRF 分析仪
用于采矿和勘探的 Niton 手持式 XRF
实验室级别性能
对地球化学分析树立信心。Niton XRF 分析仪配备了出色的硬件和软件组合,可提高您的分析效率。现在,您可以从容应对从早期发现到矿物加工的挑战。低检测限使您能够测量接近于或低于地壳中自然存在的元素浓度平均值的浓度,甚至可以检测较细微的地球化学异常情况。我们的 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪配有 5W X 射线管(目前较为强大的 X 射线管)和带有石墨烯窗口的出色检测器,以确保重元素和轻元素的检测限较低。
优异的勘探效率
让每一分钱都花得有意义。事实上,采矿勘探的费用很高。使用 Niton 手持式 XRF 分析仪,可以通过分隔感兴趣区域来缩短活动时间。快速鉴定关键发现可以节省宝贵的时间和资源,从而确保获得较大的投资回报 (ROI)。Niton 分析仪可对露头和土壤进行快速的地球化学分析,使您能够对未勘探区域进行测绘。借助机载 GPS,您可以绘制出精确的坐标图,从而避免关键发现移位。在勘探过程中,您再也无需等待测试结果(可能对您有利,也可能无利),从而可以节省数天和数周的时间,还可通过部署样品预筛选来节省外部实验室检测费用,从而尽量减少额外成本。
更高生产效率和可持续性
时间非常宝贵——正因如此,Niton 手持式 XRF 分析仪才帮助您充分利用时间。现在您可以直接在现场进行快速的定性筛选。轻松划定矿石与废物的边界,减少挖掘的随机性。获取可靠数据,尽可能减少将样品送到外部检测实验室的需求。Niton 分析仪提供快速测定,可优化钻探位置、指导提取并确定矿石品位。依靠我们的现场技术,提高您的信心、缩短周转时间并降低实验室成本。
智能技术
Niton 分析仪可帮助您更智能地工作,而不是更费力地工作。我们智能、简化的软件解决方案具有简单易用的应用程序界面。您可以选择自定义数据字段和用户配置文件,以创建为满足业务需求而设计的工作流程解决方案。使用我们专有的 NitonConnect PC 软件,可以通过电脑舒适地对分析仪进行远程操作。我们的主要分析仪还具有 WiFi 功能,可远程传输和查看样品读数。
浏览采矿应用
Niton 手持式 XRF 分析仪是在露天矿和地下矿分析矿石样品的可靠方法,其准确性可达到为过程监督、质量保证和各种其他操作决策(如品位控制)提供可靠信息的要求。快速分析与优化的采样策略相结合,可以显著节省成本并为采矿作业带来额外优势。Niton 手持式 XRF 分析仪可以提供即时品位控制。Niton 分析仪的用途:
- 确定低品位资源的可行性,并发现局部的高品位富集
- 划定矿石与废物的边界
- 评估岩石掘进并指导爆破、挖掘和矿石处理活动
- 优化原矿堆场,确保轧机的混合和进料一致
测量石灰石或磷酸盐等工业矿产成分对于确保水泥或肥料等产品的质量至关重要。在选择矿场勘探和评估磷酸盐、钾肥、石膏和石灰石等原材料成分的仪器时,Niton 手持式 XRF 分析仪成了大家的新宠。Niton 分析仪的用途:
- 确定杂质元素和有毒元素
- 分析混合物并对原材料进行分类
- 标记品位、次品位和废料,以防将矿石带到废料堆
稀土元素 (REE) 定义为15种镧系元素加钪元素 (Sc) 和钇元素 (Y)。稀土元素具有独特的光学和磁学特性,因此成为消费类电子产品、催化转化器和可充电电池的关键组分。稀土元素很少以单质形式存在,通常富集在多种矿物质中,且每种矿物质都需要不同的提取技术和加工程序。Niton 手持式 XRF 分析仪可对稀土元素和其他元素进行实时现场测定。Niton 分析仪的用途:
- 对稀土元素项目进行实时定性和定量评估
- 从钪 (Sc) 和钇 (Y) 实测浓度推断出低水平的重稀土元素
- 使用 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪测量地质样品中的稀土元素
Niton 手持式 XRF 分析仪对于上游勘探和生产 (E&P) 非常有价值,因为它能对岩石、岩屑和岩芯进行快速的现场化学分析,从而鉴定地层并确定矿物成分。用户可以通过实时收集的数据推断出有利于石油和天然气生产的矿物学特性。Niton XL5 Plus 分析仪非常适合页岩气应用所需的轻元素和痕量金属分析,例如:
- 先进的勘探和钻井
- 泥浆测井
- 矿物学和岩性学推断
- 化学地层学
Niton 手持式 XRF 分析仪是在露天矿和地下矿分析矿石样品的可靠方法,其准确性可达到为过程监督、质量保证和各种其他操作决策(如品位控制)提供可靠信息的要求。快速分析与优化的采样策略相结合,可以显著节省成本并为采矿作业带来额外优势。Niton 手持式 XRF 分析仪可以提供即时品位控制。Niton 分析仪的用途:
- 确定低品位资源的可行性,并发现局部的高品位富集
- 划定矿石与废物的边界
- 评估岩石掘进并指导爆破、挖掘和矿石处理活动
- 优化原矿堆场,确保轧机的混合和进料一致
测量石灰石或磷酸盐等工业矿产成分对于确保水泥或肥料等产品的质量至关重要。在选择矿场勘探和评估磷酸盐、钾肥、石膏和石灰石等原材料成分的仪器时,Niton 手持式 XRF 分析仪成了大家的新宠。Niton 分析仪的用途:
- 确定杂质元素和有毒元素
- 分析混合物并对原材料进行分类
- 标记品位、次品位和废料,以防将矿石带到废料堆
稀土元素 (REE) 定义为15种镧系元素加钪元素 (Sc) 和钇元素 (Y)。稀土元素具有独特的光学和磁学特性,因此成为消费类电子产品、催化转化器和可充电电池的关键组分。稀土元素很少以单质形式存在,通常富集在多种矿物质中,且每种矿物质都需要不同的提取技术和加工程序。Niton 手持式 XRF 分析仪可对稀土元素和其他元素进行实时现场测定。Niton 分析仪的用途:
- 对稀土元素项目进行实时定性和定量评估
- 从钪 (Sc) 和钇 (Y) 实测浓度推断出低水平的重稀土元素
- 使用 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪测量地质样品中的稀土元素
Niton 手持式 XRF 分析仪对于上游勘探和生产 (E&P) 非常有价值,因为它能对岩石、岩屑和岩芯进行快速的现场化学分析,从而鉴定地层并确定矿物成分。用户可以通过实时收集的数据推断出有利于石油和天然气生产的矿物学特性。Niton XL5 Plus 分析仪非常适合页岩气应用所需的轻元素和痕量金属分析,例如:
- 先进的勘探和钻井
- 泥浆测井
- 矿物学和岩性学推断
- 化学地层学
专题资源
改善采矿和矿业运营实用指南
从矿物分析到完整的散装称重监测和采样系统,再到信息学解决方案,探索可帮助您优化采矿作业以及保持煤炭、水泥或矿物加工作业效率、安全性和利润率的较新设备和技术。