LIBS 的工作原理是什么?
LIBS 是激光诱导击穿光谱的缩写。它是一种用于测定材料中元素成分的分析技术。手持式 LIBS 分析仪使用高聚焦激光烧蚀样品表面。形成由电子激发的原子和离子组成的等离子体。随着这些原子衰变回到其基态,它们会发射出特征波长的光,或者称为“独一无二的指纹”。每种元素均具有独特的“指纹”,这使得手持式 LIBS 分析成为定量和定性测量的出色工具。想了解更多?申请演示,以便与我们团队的成员交流。
特色手持式 XRF 和 LIBS 分析仪
分步 LIBS 分析
- 分析仪产生激光脉冲并指向样品表面。
- 表面烧蚀形成等离子体。等离子体原子化并激发样品,从而发光。
- 发射光通过光纤传输,并通过狭缝进入光谱仪。
- 发射光与衍射光栅相互作用,将发射光分成待分类的分量波长/颜色。
- 波长/颜色传送到检测器并产生光谱数据。
- 中央处理器 (CPU) 分析光谱数据,并提供详细的成分分析(可供检测)和测定到的每种元素的浓度。
- 成分数据和其它品级或数值标识将显示并存储在存储器中,以便后续调用或下载至外部 PC。
下载免费 LIBS 电子书!
“适用于非科学家的 LIBS 技术”
想要了解 LIBS 技术的工作原理吗?下载电子书,探索激光诱导击穿光谱的科学原理。该电子书由我们的专家团队制作,您将从中了解到哪些业务可以受益于便携式 LIBS、该技术的工作原理,以及购买 LIBS 分析仪时需要考虑的因素等诸多信息!
进一步了解我们的技术
浏览 XRF 和 LIBS 术语表
想要了解更多关于 XRF 和 LIBS 的消息?请访问我们的在线术语表,以获取手持式 XRF 和便携式 LIBS 相关词汇综合性、即时参考资料。
关注我们
Style Sheet for Global Design System
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿