Search Thermo Fisher Scientific
金属合金的质量保证和质量控制 (QA/QC) 验证对产品可靠性和安全性从未如此重要。从金属生产一直到成品组装,材料混杂的可能性是真实存在的。各类制造业务都面临着日益严苛的安全法规,目前较好的做法包括对关键材料实行全检。Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪可进行元素分析,从而确保法规遵从性。想要了解更多信息?申请演示,以便与我们的团队成员交流。
对材料化学树立信心。Niton XRF 和 LIBS 分析仪配备了出色的硬件和软件组合,可提高您的分析效率。现在,您可以快速验证合金、恢复丢失的材料可追溯性、确认成品以及验证焊接化学品。我们的 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪配有 5W x 射线管(目前较为强大的 X 射线管),并且优化了射线管与检测器之间的空间,可确保较低的检测限。Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪配备了有效的激光和高纯氩吹扫,只需10秒就能生成实验室级别的高质量结果。
掌控您的质量控制计划。Niton 分析仪可帮助您实现精确的材料化学检测。有效防止不当材料进入价值流,同时保护您的企业声誉。依靠工厂测试报告 (MTR) 获取元素数据不再可行。使用 Niton XRF 和 LIBS 分析仪,通过部署“信任但验证”计划来验证入厂货物。从细至 1mm 的线材架到全制成组件,Niton 分析仪可帮助您实现 100% 的质量控制。
时间非常宝贵——正因如此,Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪才帮助您充分利用时间。现在,您可以直接在生产线上执行材料检查。无需再将货物送到外部检测实验室,避免浪费数天或数周时间。我们的分析仪能快速进行分析,从而尽可能提高样品处理量和产量。只需简单的培训,即使是非技术人员也能快速上手。Niton 元素分析仪还具有热插拔电池功能,因此您可以快速更换耗尽的电池,而无需暂停操作。
Niton 分析仪可帮助您更智能地工作,而不是更费力地工作。我们智能、简化的软件解决方案具有简单易用的应用程序界面。您可以选择自定义数据字段和用户配置文件,以创建为满足业务需求而设计的工作流程解决方案。使用我们专有的 NitonConnect PC 软件,您甚至可以通过电脑轻松对分析仪进行远程操作。我们的主要分析仪还配备了用于采集样品图像的微观和宏观摄像机以及用于远程传输和查看读数的 WiFi 功能。
如果航空航天部件不是为应用指定的精密合金所制,该部件可能无法承担其设计应承的重量和压力。Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪专为所有航空航天用合金提供必需的高水准质量分析和验证。Niton 分析仪的用途:
目前正在开发新型轻质钢种和铝合金来制造更节油的汽车。每个钢种或合金均由特定比例的不同元素组成 – 经过精炼工艺获得特定汽车部件所需的性能。配方稍作改变就会导致残次部件。在汽车部件制造过程中,Niton 元素分析仪对材料验证至关重要。Niton 分析仪的用途:
Niton 手持式 XRF 分析仪是筛选多种废金属来料的理想工具,它还可以为冷硬铸件和成品提供快速无损的化学检验和品位验证。可以使用手持式 XRF 分析不锈钢、铝、铜合金、超耐热合金、钛等材料。由于碳含量而需要对低合金和不锈钢进行更具体的分类时,可使用 Niton 手持式 LIBS 分析仪。Niton 分析仪的用途:
如果航空航天部件不是为应用指定的精密合金所制,该部件可能无法承担其设计应承的重量和压力。Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪专为所有航空航天用合金提供必需的高水准质量分析和验证。Niton 分析仪的用途:
目前正在开发新型轻质钢种和铝合金来制造更节油的汽车。每个钢种或合金均由特定比例的不同元素组成 – 经过精炼工艺获得特定汽车部件所需的性能。配方稍作改变就会导致残次部件。在汽车部件制造过程中,Niton 元素分析仪对材料验证至关重要。Niton 分析仪的用途:
Niton 手持式 XRF 分析仪是筛选多种废金属来料的理想工具,它还可以为冷硬铸件和成品提供快速无损的化学检验和品位验证。可以使用手持式 XRF 分析不锈钢、铝、铜合金、超耐热合金、钛等材料。由于碳含量而需要对低合金和不锈钢进行更具体的分类时,可使用 Niton 手持式 LIBS 分析仪。Niton 分析仪的用途:
在本课程中,您将学习如何按照美国石油学会为推荐实践578(第3版)设定的最新要求制定材料验证计划。您将获得关于受影响人员和设备的更新信息,了解关键变化,并深刻理解需要了解的术语。立即参加课程,了解更多信息!
不确定哪种 Niton 分析仪适合您?让我们帮助您确定适合您业务的分析仪。浏览我们的交互式选择指南,比较仪器规格、主要功能等!
钢是世界上较具创新性和较重要的材料之一。碳是钢中的一种关键元素,添加量很小,从 0.005% 到 2% 不等。将碳添加到不锈钢中有助于增加耐腐蚀性、焊接性、延展性、硬度等性能。参加本教育网络讲座以了解碳如何影响钢的性能,现在有新技术可以用来测量碳含量。
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿