下载免费 LIBS 电子书:适用于非科学家的 LIBS 技术
想要了解 LIBS 技术的工作原理吗?下载电子书,探索激光诱导击穿光谱的科学原理。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
了解 Thermo Scientific Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪。Niton Apollo 分析仪采用激光诱导击穿光谱,专用于金属和合金的碳分析。作为业界领先的 Niton 系列产品中的一员,Apollo 分析仪拥有优异的速度、性能和便携性。激发可能性——将实验室的分析能力带到现场!申请演示并与我们的团队成员联系,以了解有关 Niton Apollo 分析仪的更多信息。
Niton Apollo 分析仪配备有效激光和高纯氩气吹扫以生成高质量实验室结果。专门设计用于支持优越的分析能力和低检测限,用户可在大约10秒内获得合金鉴定结果和高级平均值。拥有了测量碳当量和伪元素的能力之后,您也会做出更为明智的决策。实时显示数据,紧跟您繁忙的节奏,助您做出快速高效的选择。
抛下移动 OES 推车,体验真正的便携性。重量为 6.4 lbs(2.9 kg) 的 Niton Apollo 分析仪将传统 OES 设备转变为大小只有其十分之一的手持式分析仪。不再被笨重的管线或庞大的氩气罐所束缚。无拘无束地爬上管道进入沟渠,体验更广阔的运动范围。锥形前端有助于提高覆盖范围,以测量具有挑战性的结构形状和尺寸,包括小型零件、1/4" 管道、3/8" 棒料和更大的焊丝。
通过减少停机时间,使用 Niton Apollo 分析仪可完成更多工作。加快分析时间有助于提高样品处理量和生产率。配有两块热插拔 Milwaukee® 电池,操作员可快速更换电量耗尽的电池。可倾斜的彩色触摸屏和可选方向键使用户可以轻松导航菜单、样品读数等。使用 Niton Apollo 分析仪的宏观和微观摄像头也能让您体验到更好的检测记录保存。微观摄像头可准确定位您的精确测量,而宏观摄像头会采集完整的样品图像。
操作一台强大的激光器绝非儿戏。因此,我们的专家团队开发了三 (3) 个坚固的安全联锁以帮助降低激光误射的风险。我们的联锁通过了第三方试用、测试和验证,有助于确保操作员的安全。Niton Apollo 分析仪可测量腔内压力、光谱类型和明/暗条件,用户可以安全放心地进行操作。
使用 Niton Apollo 分析仪可实现更智能地工作,减轻工作负担。我们的智能、简化的软件解决方案具有一个几乎所有用户均易于理解的应用程序界面。您可以选择自定义数据项和用户配置文件,以创建专为满足业务需求而设计的工作流程解决方案。最重要的是,我们启用 WiFi 功能的 LIBS 分析仪可实现远程传输和查看样品读数。
与专业服务人员合作,确保仪器性能,提供一致的结果。我们的服务解决方案通过校准服务、无条件技术支持、远程诊断、方便的返厂维修和部件供应来优化您的仪器投资。
管道和工厂设备的结构完整性是安全的关键。可焊性和耐热性或耐腐蚀性等特性取决于钢材中的碳含量。使用强大的 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪,操作人员可以执行材料可靠性鉴定 (PMI) 来分析面临流量加速腐蚀或硫化腐蚀问题的管道材料。
质量保证和质量控制 (QA/QC) 的材料验证对产品安全至关重要。使用可靠的 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪确保不正确或不符合规格的金属合金不会进入生产过程。
对于金属回收业务,快速、准确的废旧分类是同时提高工作流程效率和盈利能力的关键。坚固的 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪紧跟您繁忙的节奏,助您保持高效的工作状态。使用按需证书和 WiFi 数据传输等功能,您不会错过任何一个信号。
浏览常见问题解答列表,了解有关 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪的更多信息。