Thermo Scientific Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪为材料验证提供快速、准确、便携的元素分析,包括碳检测。浏览常见问题解答 (FAQ) 列表,了解有关 Niton Apollo 的更多信息。
答:LIBS 是激光诱导击穿光谱的缩写,它是一种用于元素定量分析的化学分析技术。LIBS 技术使用紧聚焦激光烧蚀样品表面从而形成等离子体。随后,等离子体原子化并激发样品发光,发射光经光纤传播通过狭缝进入光谱仪。发射光与衍射光栅相互作用,将发射光分流为其分量波长。检测器从样品上生成一个光谱,可以进行分析并提供测定到的每种元素的浓度。
答:Niton Apollo 采用 3b 级激光器,可在大约10秒以内生成结果。
答:由于 Niton Apollo 发射的激光为 3b 级,若使用不当,眼睛和皮肤暴露于激光时可能导致伤害。已有的多项安全工程控制措施可显著减少受伤风险。然而,为谨慎起见,建议佩戴激光防护眼镜。与 Niton Apollo 配套使用的防护眼镜在 1064nm 下的光密度必须达到或超过5 (OD 5 @ 1064nm)。上述规格应直接印制在防护眼镜上。
答:操作任何含有激光器的设备时均需小心。Niton Apollo 致力于保护用户安全,采用三 (3) 重坚固的安全联锁,从而在意外情况发生时保护操作人员和附近人员,避免其暴露在激光辐射之下。
压力——测量样品腔内的氩气压力以检查分析仪是否将样品完全密封。激光需要压力达到一定的水平才能发射。若样品在分析过程中被取出,激光器会接受到压力损失时发出的关闭信号。
摄像机——可以监测样品腔内的明亮程度。若样品腔很暗,则表示样品已就位,允许发射激光。若分析仪检测到光亮,软件会发出信号关闭激光器。
传感器——少数情况下激光器在样品未就位时发射激光,软件检测到光谱数据的缺失并在一个激光脉冲后一秒内关闭激光器。
答:所有操作 Niton Apollo 的用户都应当参加相关的 Niton Apollo 安全培训。培训时长约 20-30 分钟,涵盖激光安全、安全使用原则、电池安全和氩气罐的安全处理。
此外,在您收到分析仪时,将获赠安装培训。用户可以进一步了解设置、仪器操作和报告。
答:需要在 Niton Apollo 上制备样品,以获得出色的分析性能。Niton Apollo 通过读取样品表面生成结果。必须去除杂物,如镀层、润滑剂、涂料、锈迹、灰尘或指纹,以确保结果的准确性。样品制备过程中会去除表面杂质,从而保证材料化学的精确性。
答:Niton Apollo 支持以下模式:
低合金钢/碳钢——测量低合金钢和碳钢中的碳含量和碳当量。
不锈钢——测量 L 级和 H 级不锈钢中的碳含量。
答:石油和天然气——用于管路、压力容器、阀门、泵和成品焊接点的材料可靠性鉴定 (PMI) 或对未知材料进行分级以重新获得可追溯性。测量钢材中硅的硫化物腐蚀或氢氟酸烷基化处理组件中的残留元素。
金属加工——用于入厂原料和出场成品的质量控制和质量保证 (QA/QC)。通过测量特定元素对钢材料成分的贡献并表示等效淬透性级别来计算碳当量。
废旧金属回收——快速、准确地分类废旧金属,是同时提高工作流程效率和盈利能力的关键。
答:可以,Niton Apollo 可以对所有铁基合金钢和碳钢中的碳进行定量。
Niton Apollo 可以检测下列元素:碳 (C)、铝 (Al)、硅 (Si)、钛 (Ti)、钒 (V)、铬 (Cr)、锰 (Mn)、铁 (Fe)、钴 (Co)、镍 (Ni)、铜 (Cu)、铌 (Nb)、钼 (Mo) 和钨 (W)。
答:Niton Apollo 可快速、准确地测定金属和合金中的碳含量和各种其他元素。要了解有关性能规格的更多信息,请下载我们的性能特征。
答:Niton Apollo 内含采用 Milwaukee™ M18™ Redlithium™ High Demand™ CP2.0 电池组的可热插拔电池。分析仪配有两 (2) 块 Milwaukee 电池,每个电池组可以使用四 (4) 个小时,一共可以使用八 (8) 个小时。
答:可以将手持式 LIBS 和 XRF 理解为相互补充的技术。二者同时使用时,用户可以测量元素的范围更大。例如,LIBS 可以检测较轻的元素,如碳 (C),而手持式 XRF 无法检测。手持式 XRF 被认为具有无损的特性,而 LIBS 具有微小的破坏性。LIBS 需要更多的用户维护,如仪器清洗,样品制备和日常设置,而 XRF 则几乎不需要维护,简而言之是可以“直接使用”。
答:尽管手持式 LIBS 和移动 OES 均提供定量分析,仍需考虑二者之间存在的一些关键性的差别。
操作——移动OES 以电极与样品之间产生火花的形式使用电能。通过激发等离子体中的原子以产生每种元素独特的发射光谱来完成分析。相比而言,LIBS 则通过高能量激光脉冲烧灼样品。样品形成带有羽流的等离子体,可以从中观察和分析各种原子和离子发射线。
便携性——手持式 LIBS 安全方便地跟随用户执行各种任务,而移动 OES 的部署则可能比较困难。Niton Apollo 具有手枪式握把设计和锥形前端,可以触及难以达到的位置。Niton Apollo 包含电池的重量为 6.4 lbs(2.9 kg)。相比之下,移动 OES 可重达 40 lbs(18.15 kg) 且安装在带有软管的推车上,使得其整体移动范围非常有限。考虑移动 OES 附带的氩气罐,用户可能需要在计算重量时额外增加 50 lbs(22.67 kg)。移动 OES 解决方案的总重量可达 ~90 lbs(40.82 kg),具体重量取决于氩气罐的大小。Niton Apollo 上的氩气输出已大幅微型化,以进一步提高便携性-其包含一个内部调节器,可适配一 (1) 个重量小于 14 oz. (396.89 g) 的氩气罐。
分析时间——Niton Apollo 的分析时间为10秒左右,而移动 OES 则在15秒左右。
仪器设置——Niton Apollo 出厂时已经预校准。用户必须执行日常设置程序,以维持分析仪的正常运行。日常设置执行时间小于10分钟,包含下列步骤:1) 波检查——必须使用提供的检查样品获得一个通过读数,及 2) 灵敏度检查——必须在每个模式下获得所有检查样品的“通过”读数。移动 OES 的日常设置可能需要 20-30 分钟并且包含一些复杂的步骤。
答:Niton Apollo 使用氩气罐进行氩气吹扫以增强分析仪的信号(灵敏度)。氩气吹扫可确保达到最低检测限 (LOD)。Thermo Scientific 分析氩气罐以五 (5) 罐/箱和二十五 (25) 罐/箱的形式销售,一 (1) 罐可支持约200次测量。
答:Niton Apollo 可在大约10秒内生成结果。
答:用户可以在 Niton Apollo 中获得多次读数的平均值。操作员可以选择2至99个读数并取其平均值创建新的平均读数。
答:支持,用户可以远程将读数导出到自己的网络共享。建立连接以后,用户可以手动或自动将 CSV 文件导出到自己的网络共享并忽略使用 NitonConnect 提取数据的步骤。
答:定期维护对于确保 Niton Apollo 生成准确的分析结果至关重要。维护包括日常设置程序、仪器清洗和年度校准认证。
日常设置程序——用于使分析仪正常运行,包含波和灵敏度检查。建议每八 (8) 小时换班时完成一次。
仪器清洗——清除光学窗口中的金属粒子,防止信号通量降级。建议每1,000个读数执行一次仪器清洗。了解有关仪器清洗的更多信息。
年度校准认证——分析仪返厂接受认证技术员的检测。由我们的团队验证分析仪的分析性能——必要时对其进行重新校准,以确保其功能正常。您也将获得一份证书(有效期一年),证明您的仪器的校准处于正常状态。
答:目前 Niton Apollo 仅支持英文。未来会支持更多语言。我们会持续更新 Niton Apollo,所以请务必经常检查更新。
答:Niton Apollo 经 IP54 认证密封完整,可防溅防尘。防溅防尘的设计确保了操作不会被中断,几乎可以在任何地点使用,无须担心。
答:除 Niton Apollo 分析仪以外,购买仪器时会附带一些材料,包括:
- 可锁定的防护式便携箱
- 两 (2) 个 Milwaukee® M18™ Redlithium™ High Demand™ CP2.0 电池组
- 一 (1) 个 Milwaukee® M18™ 和 M12™ 多电压充电器
- Thermo Scientific™ 分析氩气
- 设置标准
- 激光防护眼镜
- 仪器清洗套件
- 安全绳和安全钩
- PC 连接线
下载免费 LIBS 电子书!
“适用于非科学家的 LIBS 技术”
想要了解 LIBS 技术的工作原理吗?下载电子书,探索激光诱导击穿光谱的科学原理。该电子书由我们的专家团队制作,您将从中了解到哪些业务可以受益于便携式 LIBS、该技术的工作原理,以及购买 LIBS 分析仪时需要考虑的因素等诸多信息!
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿