制造尽可能安全的产品
电气和电子产品制造商需要可靠的验证、检测和筛查技术,使其产品符合全球限制使用有害物质 (RoHS) 指令要求。最新版 RoHS 又称 RoHS II、医疗 RoHS 或 RoHS Recast,覆盖了与原版 RoHS 指令相同的有害物质和最大浓度限制,但是还包括某些医疗器械、监测和控制仪器以及电缆。从电子消费品到家具,为生产出无卤素的阻燃产品,还制定了行业倡议。所有这些法规都严格要求品牌所有者、装配厂和 PCB 制造商承担其尽职调查的责任。
随着关于日用品隐藏危险的数据越来越多,RoHS 指令在不断更改和扩展。Thermo Scientific Niton X 射线荧光 (XRF) 技术响应了这些不断调整的法规,可帮助验证制造过程中各个阶段的合规性。我们的分析仪具有远低于行业定义阈值的检测限,能够高度准确地检测 RoHS 禁止的五种常见物质以及卤素元素氯和溴。
- 定量铅 (Pb)、镉 (Cd)、汞 (Hg)、铬 (Cr) 和溴 (Br) 总含量。
- 通过目测鉴定不符合规范的元素,为每个样本提供通过/失败指示。
- 仅需几秒钟即可在生产车间完成无损分析并获得可靠结果,从而避免生产延迟。
- 在更短的时间内筛查更多材料,降低限制材料进入制造过程的可能性。
印刷电路板 (PCB) 和组件:有毒元素可以隐藏在最小的凹陷中。配备 CCD 相机的 Niton 分析仪可以精确定位、捕获和存储来自小至 1 mm 元件和样品区域的样品数据。Niton 分析仪可对不均匀样品上的小型电子元件进行快速的无损分析,从进料到成品均适用。
焊料:在制造过程的任何阶段,从焊接线轴到填充 PCB 的微小焊点,可检验各种焊接材料的铅含量,包括棒、线和焊膏 - 甚至是焊料槽。Niton 分析仪具有独特的 TestAll 功能,可以区分测试对象表面和基质中的铅。
锡须:高纯度锡 (Sn) 会导致丝状腐蚀,也称为"泛碱"。泛碱是一种自然现象,可导致自发性和无法解释的微小针状突起生长和松动、主机板和终端短路,并严重损害或破坏整个系统。Niton 分析仪可以鉴定锡合金中的违禁材料,从而降低系统故障的风险。
我们可以帮助您确保制造计划完全合规,同时实现显著的生产流程改进。