Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪可鉴定合金、检测杂质元素、提供地球化学数据、分析贵金属并确定涂层重量和镀层厚度,以确保符合材料化学规格。
答:
答: Niton XL5 Plus 元素分析仪是一种 X 射线荧光光谱仪。XRF 是一种用于确定材料中元素组成的无损分析技术。XRF 分析仪通过测定样品中的元素在一级 X 射线源的激发下发射出的荧光(或二级)X 射线来确定样品的元素组成。样品中的每一种元素都会产生一组该元素特有的独特 X 射线("指纹"),因此,对于材料成分的定性分析和定量测定而言,XRF 光谱法是一种非常好的技术。(有关 XRF 的更多信息,请下载本电子书:适用于非科学家的便携式 XRF 技术。)
答: 在分析过程中,当射线管通电时,分析仪会发出定向辐射束。操作员应作出合理的努力,在切实可行的情况下尽量将辐射暴露保持在远低于剂量限度的水平。这被称为 ALARA(As Low as Reasonably Achievable,可合理达到的最低水平)原则。三个因素将有助于尽量减少辐射暴露:时间、距离和屏蔽。
虽然便携式或手持式 XRF 元素分析仪所发射的辐射与在普通医疗或牙科 X 射线检查中所接受的辐射暴露相似,但请注意,务必将手持式 XRF 分析仪对准样品,切勿对准任何人或身体部位。(请参阅使用便携式 XRF 分析仪的7个安全提示。)
答: Niton XL5 Plus 元素分析仪坚固耐用,具有防溅湿特性(符合 IP54 标准),并且配有防尘外壳,适用于恶劣环境。
答:Niton XL5 Plus 分析仪仅重 2.8 lbs (1.3 kg),在采用 X 射线管技术的手持式 XRF 元素分析仪中,它的体积更小、重量更轻。该分析仪采用人体工程学设计,有助于减轻操作员疲劳,并将现场使用扩展到难以触及的地方。
答:Niton XL5 Plus 分析仪由专有的 5W X 射线管提供支持,可生成快速而精确的结果。动态电流调节可确保每次测量时都具有较佳的灵敏度。通过优化 X 射线检测器与样品之间的空间,Niton XL5 Plus 分析仪可保证每种元素都有较低的检测限。
答:Niton XL5 Plus 便携式 XRF 分析仪已用可满足客户需求(就应用而言)的一种或多种测量模式进行预校准。大多数测量模式均利用专有的基本参数 (FP) 校准法。FP 校准中使用的算法通过校正基质产生的吸收效应和二次激发效应解释成分的变异性,从而在现场提供准确结果。
此外,用户可以选择通过应用类型标准化来提高准确度。校准优化操作很简单,可直接在分析仪上完成。
答:Niton XL5 Plus 元素分析仪具有以下模式;但是,请与代表核实最新信息:
答:在三个默认库中,基于以下标准定义了1,000多种合金品位:
此外,用户还可编辑和克隆现有库或创建自己的库。
答:Niton XL5 Plus 分析仪有两个摄像机:
宏观和/或微观图像可随读数自动保存。
分析区域的直径通常为 8 mm。使用我们的小光斑专利技术,可以将分析区域缩小至直径 3 mm 的区域,这适用于测量样品中的焊接点或夹杂物的成分。
答: Niton XL5 Plus 元素分析仪采用可热插拔电池设计。取出电池后,设备中的电容将使仪器保持运行5至10秒,以便更换新电池,而无需停机和重新启动。
答: Wi-Fi 用于通过无线接入点 (WAP)(如 Wi-Fi 路由器和其他热点设备)将 Niton XL5 Plus 元素分析仪连接至公共和专用无线网络。不支持不安全的网络。
您可以从设置页面中选择蓝牙选项来设置分析仪,以实现与便携式打印机或条形码扫描仪的蓝牙无线连接。
答:Niton XL5 Plus 分析仪可同时操作内部 GPS 并连接到外部 GPS。高分辨率外部 GPS 可在需要时提供更高的准确度。当两个系统都已启用和连接时,外部 GPS 将凌驾于内部系统。如果外部 GPS 关闭,内部 GPS 将自动成为主系统并提供坐标。
答: 该仪器的用户界面显示语言可以设置为英语、西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、意大利语、俄语、土耳其语、中文、日语和韩语。
答: 在符合当地辐射安全法规的前提下,Niton 元素分析仪可以按周或按月租赁,长租还可享受折扣价。如要购买 Niton 分析仪,租金可以转而计入购买费用。对于持续六个月以上的项目,我们提供灵活、有竞争力的租赁和融资计划,通过这些计划,您只需支付低廉、固定的费用,同时可以获得税务和会计好处,从而节省资本预算并保护信用。计划包括以下选项:以旧换新或在租赁结束时购买设备。(在此处了解有关租赁的更多信息。)