亲自动手验证您的工艺系统
对石油和石化设施而言,从未如此强调安全和事故预防,这是有充分理由的。一项研究表明,约 10% 的腐蚀相关事故宣告了材料组分不足是导致故障的关键因素1。对全厂使用的合金进行材料可靠性鉴定 (PMI) 这一要求比以往任何时候都更为重要。仅仅依靠零部件抽查太过冒险,不可接受。Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪可进行元素分析,从而确保法规遵从性。想要了解更多信息?申请演示,以便与我们的团队成员交流。
用于PMI的Niton 手持式 XRF 和 LIBS
强大的分析能力
对材料化学树立信心。Niton XRF 和 LIBS 分析仪配备了出色的硬件和软件组合,可提高您的分析效率。执行关键应用,如残余和痕量元素检测、碳当量、低硅分析等。我们的 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪配有 5W X 射线管(目前较为强大的 X 射线管),并且优化了射线管与检测器之间的空间,可确保较低的检测限。Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪配备了有效的激光和高纯氩吹扫,只需10秒就能生成实验室级别的高质量结果。
扩展了现场用途
检测无人触及的区域。有了 Niton 分析仪,您将体验到真正的移动性,并解锁先前无法到达的检测区域。Niton 分析仪旨在提供便携式元素分析,可在管道上的任何位置快速提供分析结果。当您在高处作业、在管架中穿行或在海上移动时,都能安全执行材料验证。Niton XRF 和 LIBS 分析仪采用了轻巧、符合人体工程学的设计。大多数分析仪还包括一个鼻锥,可帮助您轻松到达难检测的位置。拐角、接头和紧密焊缝都无法阻挡 Niton 元素分析仪。
提高了生产率
时间非常宝贵——正因如此,Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪才帮助您充分利用时间。现在,即使在工厂正常运营时,您也可以进行材料检验。永远不需要停止日常运营(或只需付出较低的收益)。我们的分析仪能快速进行分析,从而尽可能提高样品处理量和产量。很快,您还会体验到更好的记录保存功能。我们的主要分析仪配有微观和宏观摄像机,有助于定位样品和拍摄原尺寸样品图像。热插拔电池功能还可确保您不会错过任何一刻——快速更换电量耗尽的电池,而无需暂停用户操作。
智能技术
Niton 分析仪可帮助您更智能地工作,而不是更费力地工作。我们智能、简化的软件解决方案具有简单易用的应用程序界面。您可以选择自定义数据字段和用户配置文件,以创建为满足业务需求而设计的工作流程解决方案。最重要的是,我们的主要分析仪具有 WiFi 功能,您可借此远程传输和查看样品读数。如果您需要保存材料验证记录,可自动生成并通过电子邮件即时发送分析证书。
1Wood, M., Vetere Arellano, A., Van Wijk, L. (2013).炼油厂腐蚀相关事故:从欧盟和经合组织国家的事故中吸取的教训。JRC 科学和政策报告。
浏览材料可靠性鉴定 (PMI) 应用
流动加速腐蚀
流动加速腐蚀 (FAC) 是诱发核电厂和火电厂各种问题的公认原因。当碳钢管道和部件在溶解氧浓度较低的流动水或汽水存在的情况下发生降解时,就会发生 FAC。随着工业安全法规日益严格,有必要对全厂使用的合金进行材料可靠性鉴定 (PMI)。Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪可协助 FAC 预防计划。想了解更多?请下载我们的应用文档,详细了解如何使用 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪来实施发电厂 FAC 检查方案。
流动加速腐蚀
流动加速腐蚀 (FAC) 是诱发核电厂和火电厂各种问题的公认原因。当碳钢管道和部件在溶解氧浓度较低的流动水或汽水存在的情况下发生降解时,就会发生 FAC。随着工业安全法规日益严格,有必要对全厂使用的合金进行材料可靠性鉴定 (PMI)。Niton 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪可协助 FAC 预防计划。想了解更多?请下载我们的应用文档,详细了解如何使用 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪来实施发电厂 FAC 检查方案。
观看免费点播式网络研讨会!
为什么碳分析很重要?
钢是世界上最具创新性和最重要的材料之一。碳是钢中的一种关键元素,添加量很小,从 0.005% 到 2% 不等。在不锈钢中添加碳有助于提高耐腐蚀性、焊接性、延展性、硬度等性能。参加本次教育网络研讨会,了解碳如何影响钢的性能,以及目前可用于测量碳含量的新技术。
参加我们的免费网络讲座课程!
API 578(第3版)- 材料验证计划指南
在本课程中,您将学习如何按照美国石油学会为推荐实践578(第3版)设定的最新要求制定材料验证计划。您将获得关于受影响人员和设备的更新信息,了解关键变化,并深刻理解需要了解的术语。立即参加课程,了解更多信息!
为您的应用寻找合适的 Niton 分析仪!
不确定哪种 Niton 分析仪适合您?让我们帮助您确定适合您业务的分析仪。浏览我们的交互式选择指南,比较仪器规格、主要功能等!
观看免费点播网络讲座!
为什么碳分析很重要?
钢是世界上较具创新性和较重要的材料之一。碳是钢中的一种关键元素,添加量很小,从 0.005% 到 2% 不等。将碳添加到不锈钢中有助于增加耐腐蚀性、焊接性、延展性、硬度等性能。参加本教育网络讲座以了解碳如何影响钢的性能,现在有新技术可以用来测量碳含量。
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿